主要特点:
  • 提供探针池强度数据的汇总(CEL 文件生成);可实现样品和阵列配准、数据管理、仪器控制以及自动和手动图像网格化
  • 能够使用多种实验室信息管理系统灵活地定制、自动化和集成工作流程
  • 通过与下游主要分析应用(如 Axiom 分析套件和转录组分析控制台 (TAC) 软件)无缝集成,支持全系列检测。
  • 通过直接导入样品属性和阵列数据,与所有市售 GeneChip 分析应用兼容
我们实现了一个开放式信息平台,该平台使用行业标准文件格式(用于样品注释)和开放式文件格式,以便访问 Axiom 和 GeneChip 阵列数据。在兼容 Axiom 和 GeneChip 的分析应用内部,将样品属性和阵列数据与库文件和 NetAffx 注释的自动下载进行合并,提供简化的数据分析工作流程。
GeneChip 命令控制台 6.0+ 提供灵活且强大的工具,可用于:
  • 输入和整理有关样品、Axiom 和 GeneChip 探针阵列的信息
  • 控制用于处理探针阵列和收集强度数据的仪器
  • 通过阵列处理工作流程跟踪阵列的进度
  • 与其他工具无缝协作进行下游分析
新功能
  • 使用 Connect 云平台远程监测 GeneTitan 多通道 (GTMC) 仪器
  • 缩短 GTMC 仪器扫描时间
基础功能
  • 仪器序列号
  • 杂交完成
  • 射流完成
  • 扫描仪完成
  • 通过与主要下游分析应用(如 Axiom 分析套件、Axiom MiDAS 和转录组分析控制台)无缝集成,支持全系列检测
  • 可将样品属性和阵列数据直接导入任何市售 Axiom 和 GeneChip 兼容的应用中,使研究人员可以从多种分析方法中进行选择
独特的功能
  • 随时随地实时监测仪器
  • 通过台式设备和移动设备进行可视化
  • 将阵列数据传输到 Connect 云平台
  • 将错误日志文件上传到 Connect 云平台
支持的仪器
  • GeneTitan 多通道仪器
  • GeneChip 3000 仪器
应用
  • 高通量基因分型和基因表达
  • Axiom 24、96、384 和微型 96 规格阵列
  • GeneChip 检测盒阵列
价格/交货/支持
优势
  • 基于文件的软件可轻松共享数据
  • 灵活的 GeneChip 处理工作流程
  • 集成式仪器控制
  • 简化的数据管理
  • 用于最终用户和第三方软件工具的集成和定制化功能
仪器支持
此版本的GeneChip Command Console支持以下仪器:
  • GeneTitan 仪器
  • 洗涤工作站 450
  • GeneChip 扫描仪 3000
  • 支持所有仅供研究使用的型号。不支持 GeneChip 扫描仪 3000 Dx。
阵列支持
此版本的命令控制台软件支持所有基于纯化柱的阵列和阵列板。
GeneChip 命令控制台 6.0+ 提供灵活且强大的工具,可用于:
  • 输入和整理有关样品、Axiom 和 GeneChip 探针阵列的信息
  • 控制用于处理探针阵列和收集强度数据的仪器
  • 通过阵列处理工作流程跟踪阵列的进度
  • 与其他工具无缝协作进行下游分析
新功能
  • 使用 Connect 云平台远程监测 GeneTitan 多通道 (GTMC) 仪器
  • 缩短 GTMC 仪器扫描时间
基础功能
  • 仪器序列号
  • 杂交完成
  • 射流完成
  • 扫描仪完成
  • 通过与主要下游分析应用(如 Axiom 分析套件、Axiom MiDAS 和转录组分析控制台)无缝集成,支持全系列检测
  • 可将样品属性和阵列数据直接导入任何市售 Axiom 和 GeneChip 兼容的应用中,使研究人员可以从多种分析方法中进行选择
独特的功能
  • 随时随地实时监测仪器
  • 通过台式设备和移动设备进行可视化
  • 将阵列数据传输到 Connect 云平台
  • 将错误日志文件上传到 Connect 云平台
支持的仪器
  • GeneTitan 多通道仪器
  • GeneChip 3000 仪器
应用
  • 高通量基因分型和基因表达
  • Axiom 24、96、384 和微型 96 规格阵列
  • GeneChip 检测盒阵列
价格/交货/支持
优势
  • 基于文件的软件可轻松共享数据
  • 灵活的 GeneChip 处理工作流程
  • 集成式仪器控制
  • 简化的数据管理
  • 用于最终用户和第三方软件工具的集成和定制化功能
仪器支持
此版本的GeneChip Command Console支持以下仪器:
  • GeneTitan 仪器
  • 洗涤工作站 450
  • GeneChip 扫描仪 3000
  • 支持所有仅供研究使用的型号。不支持 GeneChip 扫描仪 3000 Dx。
阵列支持
此版本的命令控制台软件支持所有基于纯化柱的阵列和阵列板。
注:
  • 从本网站下载的软件仅适用于使用离线计算机进行的数据分析。在没有 Thermo Fisher 现场服务工程师的情况下,请勿尝试在连接到仪器的计算机上安装软件
  • 有关更多信息,请联系您当地的现场服务工程师或技术支持。
仅 GeneChip 命令控制台软件 6.1.3 补丁 (zip, 126 MB)
GCC 6.1.3 已在美国英文版 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 和 2019 LTSC 操作系统上得到验证。GCC 6.1.3 不是完整的安装包。在安装 GCC 6.1.3 之前,需要在系统上安装 GCC 6.1 或更高版本。有关其他信息,请参阅自述文件和 GCC 6.1.3 版本说明。
GeneChip 命令控制台软件 6.1 (zip, 546 MB)
GCC 6.1.1 已在 Windows 10 操作系统上得到验证。在安装 GCC 6.1.1 之前,请先删除以前安装的 Microsoft SQL Server 2005 和任何以前的 GCC/AGCC 软件版本。重启计算机,然后运行 GCC 6.1 安装。安装 GCC 6.1 后,应用 GCC 6.1.1 更新 (zip, 6 MB)。有关其他信息,请参阅 GCC 6.1 版本说明和 GCC 6.1.1 版本说明。
仅 GeneChip 命令控制台软件 4.3.4 补丁 (zip, 98 MB)
AGCC 4.3.4 是一个软件补丁,在应用 Microsoft 安全更新 KB4041681 后可改进网格对齐并解决批量注册错误的问题。此补丁需要首先安装 AGCC 4.1.2。建议所有运行 AGCC 4.1.2 或更高版本的 Windows 7 用户使用此补丁。安装此补丁之前,请参阅 AGCC 4.3.4 版本说明获取更多信息。
 GeneChip 命令控制台软件 4.1.2 (zip, 383 MB)
AGCC 4.1.2 已在 Windows XP 32 位和 Windows 7 64 位上得到验证。当前拥有 32 位仪器工作站的客户可能需要购买新的 64 位工作站或通过 Affymetrix 推荐的升级路径将工作站升级至 64 位。
其他信息
  • Affymetrix 开发人员网络网页包含有关命令控制台技术的存档网络对话,以及有关 Fusion SDK(同时兼容 GCOS 和命令控制台软件)的信息,包括源代码。软件开发人员:了解有关与命令控制台软件集成的更多信息。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。