Erweitern Sie die Funktionalität und Vielseitigkeit Ihres Inkubators
Thermo Scientific CO2-Inkubatoren bieten viele Optionen, sodass Ihr neues Gerät optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Wenn Sie Inkubatorzubehör bei uns kaufen, können Sie sicher sein, dass sie den gleich hohen Qualitätsstandards wie unsere Geräte entsprechen und nahtlos mit Ihrem Modell funktionieren.
OPC-UA-Gateway
Ein Zubehörteil für Heracell VIOS 160i/250i und Forma Steri-Cycle i160/i250 CO2-Inkubatoren ermöglicht die Integration mit der Open Platform Communication Unified Architecture (OPC UA). OPC UA ist ein plattformunabhängiger, offener Branchenstandard für Konnektivität, der die Kommunikation von Maschine zu Maschine und die Informationsintegration zwischen verschiedenen Geräten, Softwaresystemen und Anwendungen ermöglicht. Mit dem verfügbaren Gateway-Zubehör können Heracell VIOS/Forma Steri-Cycle Modelle mit Prozessleitsystemen verbunden werden und Echtzeit- und historische Daten austauschen.
Gründe für eine Vernetzung:
  • Konformität mit 21 CFR Part 11 und GMP-Anforderungen
  • Unterstützung von Audit-Anforderungen durch verbesserte Rückverfolgbarkeit der Daten
  • Überwachung in Echtzeit zur Sicherheit der Proben, für eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe, zur Optimierung von Anlagen und Kosten sowie zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Das Zubehörteil lässt sich leicht mit Magnetstreifen auf der Rückseite des Inkubators befestigen. Das Gateway-Zubehörkit wird mit einem Gateway-Gerät, einem USB-2.0-Kabel, einem Verbindungsstück von USB-A zu USB-B und einem 100-V-Netzteil geliefert. Ein Kit wird pro Anschluss eines CO2-Inkubators benötigt.
Einlegeböden und Tabletts
Spezielle Regalsysteme für große Gefäße
Thermo Scientific CultiMaxx Regalsysteme bieten zusätzliche Kapazität und/oder verbesserten Zugang für spezielle große Zellkulturgefäße.
Die verstärkten Einlegeböden aus Edelstahl wurden für unsere größten CO₂-Inkubatormodelle entwickelt. Sie können als Zubehör bestellt werden und lassen sich problemlos vom Kunden selbst installieren. 
CultiMaxx System für G-Rex® Bioreaktoren
Das CultiMaxx Regalsystem kann bis zu 10 G-Rex® 500M-CS Bioreaktoren in einem Inkubator fassen. Im Vergleich zu Standardeinlegeböden bedeutet dies eine um 150 % höhere Kapazität. Erhältlich für 250i/i250 Modelle von Heracell VIOS/Vios CR sowie Forma Steri-Cycle (CR) CO₂-Inkubatoren.
CultiMaxx System für Nunc Cell Factory Systeme mit 4 Ebenen
Das CultiMaxx Regalsystem für Nunc Cell Factory Systeme mit 4 Ebenen bietet durch das gestaffelte Design einfachen Zugang zu bis zu 10 Gefäßen in VIOS/Vios CR und Steri-Cycle (CR) Modellen und bis zu 15 Ebenen in Forma Steri-Cult CO₂-Inkubatoren (322-l-Modell).
CultiMaxx System für Nunc Cell Factory Systeme mit 10 oder 13 Ebenen
Die CultiMaxx verstärkten Einlegeböden aus Edelstahl für Nunc Cell Factory Systeme mit 10 oder 13 Ebenen bieten Platz für bis zu 6 Gefäße in VIOS/Vios CR sowie Forma Steri-Cycle Modellen oder bis zu 9 Gefäße im Forma Steri-Cult CO₂-Inkubator.
Weitere Einlegeböden und Zubehörteile erhältlich für andere Inkubatormodelle
Ersatzeinlegeböden
Ersatzeinlegeböden, Wasserwannen und Tabletts stehen für Ihren Inkubator zur Verfügung, um eine optimale Raumnutzung zu ermöglichen. Wählen Sie zwischen Edelstahl oder Kupfer, optional mit verstärkter Konstruktion.
Easy Glide
Das Easy Glide Regalsystem sorgt für eine reibungslose Handhabung und eine stabile Ablage.
HEPA-Filter
HEPA-Luftfiltersysteme filtern kontinuierlich das gesamte Kammervolumen alle 60 Sekunden für Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 5 im Inkubator. Diese Filter sollten jedes Jahr ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Ersatzfilter können online bestellt werden.
Untergestelle
Untergestelle sorgen für eine höhere Mobilität Ihrer CO₂-Inkubatoren und ermöglichen so bessere Kultivierungsbedingungen sowie eine einfachere Wartung, Ergonomie und Laborreinigung.  Für Ihr Modell sind robuste, pulverbeschichtete Stahlsockel mit drehbaren arretierbaren Doppellaufrollen und Nivellierfüßen in verschiedenen Höhen erhältlich. 
Stapeladapter
Maximieren Sie den Platz in Ihrem Labor durch Stapeln von CO₂-Inkubatoren. Einfach zu installierende Adapter bieten Stabilität für gestapelte Inkubatoren und schützen Schränke vor Beschädigungen. 
Zellrollersystem
Mit einem Zellrollersystem für Ihren CO₂-Inkubator können Sie Monolayer-Zellkulturen in verschiedenen Zellkultur-Rollerflaschen herstellen. Zellrollersysteme können mit fünf zusätzlichen Regalebenen, verstärkten Bodenrampen, Rotationsalarmen und Notstrombatterien erweitert werden. 
Cell Locker Kammer
Die einzelnen Thermo Scientific Cell Locker Kammern dienen der Quarantäne von Zelltypen oder anderen Projekten und bieten so einen verbesserten Schutz für wertvolle Kulturen. Jede Cell Locker Kammer verfügt über zwei 0,2-µm-Membranfilter, die eine Luftzirkulation ermöglichen, aber mikrobielle Schadstoffe ausschließen, und die 9 T-75-Zellkulturflaschen, 20 6-Well-Mikrotiterplatten oder 24 96-Well-Mikrotiterplatten aufnehmen können.
Aqua-Tec Wasserkonservierungszelle
Die Thermo Scientific Aqua-Tec Wasserkonservierungszelle* ist ein Zusatz für den Einsatz im Wasserreservoir von CO₂-Inkubatoren und Wasserbädern, um mikrobielle Kontamination zu verhindern.  Sie ist sicher zu handhaben, erfordert kein spezielles Protokoll zur Entsorgung und ermöglicht praktisch wartungsfreien mikrobiellen Schutz.
*Nur in den folgenden Ländern erhältlich: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Schweiz, Österreich, Schweden, Island