Incubadoras de CO2
Los descubrimientos prosperan en los cultivos fiables
Cada vez es mayor el número de científicos de todo el mundo que confían sus valiosos cultivos a las incubadoras de CO2 Thermo Scientific en lugar de a cualquier otra marca. Nuestras incubadoras se caracterizan por una fiabilidad demostrada, una prevención excepcional de la contaminación y condiciones óptimas de crecimiento.
Eche un vistazo a continuación a nuestra completa gama de incubadoras o permita que uno de nuestros expertos le ayude a confeccionar una selección específica para las necesidades de su aplicación y de su flujo de trabajo.
Contacto
Browse our complete portfolio below, or let one of our experts help you tailor a selection specific to your application and workflow needs.
Contact us
Enlaces rápidos
Descubra por qué hay más científicos que confían en nuestras incubadoras de CO2 para procesar sus valiosos cultivos
co2 incubators red blue pink cells
Crecimiento celular óptimo
Décadas de innovación y experiencia han permitido que nuestras incubadoras de CO2 reproduzcan las condiciones in vivo y reduzcan la variabilidad experimental.
co2 incubators plate cells
Control de contaminación
Tecnologías innovadoras protegen el aire, las superficies y los depósitos de humidificación de las incubadoras para aumentar la seguridad y limitar la pérdida de tiempo y de recursos que provoca la contaminación.
CO2 incubators helix
Diseño avanzado
Hay disponibles características, configuraciones y opciones avanzadas para adaptar la incubadora a las necesidades de sus aplicaciones y simplificar su flujo de trabajo.
Elija la incubadora de CO2 idónea para usted
La gama de incubadoras de CO2 Thermo Scientific ofrece una selección excepcional de diseños y características. Elija los tipos de cámaras, materiales, tamaños y opciones que mejor se adapten a las necesidades de su aplicación y de su flujo de trabajo.
Elija entre una cámara con calor directo o con camisa de agua que se configure con control de CO2 o de CO2/O2.
cell-locker-co2-incubator-plates-278x140
Un avance en la gestión de los cultivos celulares: el interior de la incubadora se divide en seis cámaras individuales de policarbonato esterilizables en autoclave.
  • Protección mejorada frente a la contaminación cruzada
  • Mantenimiento de las condiciones ambientales idóneas a través de aberturas en la puerta
  • Configuración de las cámaras según el usuario, el tipo de célula o el proyecto 
Modelos Cell Locker
Elija entre una amplia gama de incubadoras compactas, estándar y de gran capacidad para su laboratorio y sus aplicaciones.
CO2 incubators family
Compacto (40 l)  
La incubadora de CO2 Thermo Scientific Midi 40 es perfecta para laboratorios reducidos en los que se requieren espacios personalizados o para cargas de trabajo pequeñas.
Estándar (de 150 a 184 l)
El intervalo de capacidad que más se adquiere con las incubadoras de CO2 ofrece una gran diversidad de tipos de cámaras y configuraciones.
  • Se apilan con comodidad para laboratorios con limitaciones de espacio
  • Interior de las cámaras de acero inoxidable o cobre 100 % puro
  • Modelos populares Heracell o Forma
Incubadoras de CO2 con calor directo
Incubadoras de CO2 con camisa de agua
Gran capacidad (de 200 a 820 l)
Elija una incubadora de CO2 de gran capacidad para aplicaciones críticas y de alto rendimiento.
  • Espacio para admitir agitadores o equipos de cultivo para tratar un elevado número de muestras
  • Práctico depósito de humedad exterior y control activo de HR, perfectos para las aplicaciones de buenas prácticas de fabricación (GMP)
Elija de entre nuestros modelos más populares y sepa por qué los científicos de todo el mundo confían en nosotros para satisfacer sus necesidades de incubadoras de CO2.
Elija entre una cámara con calor directo o con camisa de agua que se configure con control de CO2 o de CO2/O2.
cell-locker-co2-incubator-plates-278x140
Un avance en la gestión de los cultivos celulares: el interior de la incubadora se divide en seis cámaras individuales de policarbonato esterilizables en autoclave.
  • Protección mejorada frente a la contaminación cruzada
  • Mantenimiento de las condiciones ambientales idóneas a través de aberturas en la puerta
  • Configuración de las cámaras según el usuario, el tipo de célula o el proyecto 
Modelos Cell Locker
Elija entre una amplia gama de incubadoras compactas, estándar y de gran capacidad para su laboratorio y sus aplicaciones.
CO2 incubators family
Compacto (40 l)  
La incubadora de CO2 Thermo Scientific Midi 40 es perfecta para laboratorios reducidos en los que se requieren espacios personalizados o para cargas de trabajo pequeñas.
Estándar (de 150 a 184 l)
El intervalo de capacidad que más se adquiere con las incubadoras de CO2 ofrece una gran diversidad de tipos de cámaras y configuraciones.
  • Se apilan con comodidad para laboratorios con limitaciones de espacio
  • Interior de las cámaras de acero inoxidable o cobre 100 % puro
  • Modelos populares Heracell o Forma
Incubadoras de CO2 con calor directo
Incubadoras de CO2 con camisa de agua
Gran capacidad (de 200 a 820 l)
Elija una incubadora de CO2 de gran capacidad para aplicaciones críticas y de alto rendimiento.
  • Espacio para admitir agitadores o equipos de cultivo para tratar un elevado número de muestras
  • Práctico depósito de humedad exterior y control activo de HR, perfectos para las aplicaciones de buenas prácticas de fabricación (GMP)
Elija de entre nuestros modelos más populares y sepa por qué los científicos de todo el mundo confían en nosotros para satisfacer sus necesidades de incubadoras de CO2.
Características clave para ayudarle a conseguir su próximo descubrimiento
Con 60 años de avances en ingeniería y diseño, nuestra experiencia se refleja en las características clave que abarca nuestra cartera de productos. Juntas, estas mejoras ofrecen un crecimiento celular óptimo, valiosas tecnologías de control de la contaminación y un diseño avanzado para las aplicaciones altamente críticas. A estas se suma la sencillez que le permitirá dedicar más tiempo a la consecución de sus objetivos.
La conectividad y los grandes beneficios de la monitorización remota están mejorando los flujos de trabajo y aumentando la eficacia y la productividad de los laboratorios. Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para monitorizar las condiciones dentro de las incubadoras de CO2.
  • DeviceLink HUB monitoriza la temperatura de la cámara, los niveles de gas, las alarmas y las alertas de la conexión de salida de datos de la incubadora.
  • Las alarmas y notificaciones también se envían al usuario por correo electrónico y de notificaciones push en el móvil.
  • DeviceLink es un accesorio opcional para los siguientes modelos con la interfaz de pantalla táctil iCAN:
    • Incubadoras de CO2 Heracell 150i y 240i
    • Incubadoras de CO2 con camisa de agua Forma serie 3
    • Incubadoras de CO2 Heracell VIOS 160i y 250i
    • Incubadoras de CO2 Forma Steri-Cycle i160 y i250
  • Device Link está disponible en las siguientes regiones:
    • Estados Unidos y Canadá
    • 28 países de la Unión Europea
    • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
DeviceLink-Hub-Purple-300x250
Ciclos de esterilización a alta temperatura previa solicitud para facilitar la limpieza.
  • Nuestros diseños son probados de forma independiente para cumplir con los estándares de la Farmacopea de EE. UU. y la UE
  • Emite de forma automática calor que se distribuye de manera uniforme por todas las superficies interiores y vuelve con rapidez a las condiciones seleccionadas de funcionamiento
  • Simplifica la limpieza sin necesidad de autoclave y elimina la variabilidad de la limpieza manual
  • Pruebas independientes de terceros demuestran la eliminación de contaminantes biológicos, lo que incluye hongos, esporas, micoplasma y otras bacterias
  • Evita las limitaciones físicas asociadas con las lámparas UV germicidas y los costes constantes, la manipulación y el almacenamiento de germicidas potencialmente tóxicos
  Ciclo de esterilización Thermo Scientific ContraCon Ciclo de esterilización a 140 °C Ciclo de esterilización Thermo Scientific Steri-Run
Tipo de temperatura Ciclo de calor húmedo de 90 °C Ciclo de calor seco de 140 °C Ciclo de calor seco de 180 °C
Descripción Sencillez gracias a un botón sin retirar los sensores y los componentes. Ciclo de esterilización nocturno con periodo prolongado a 140 °C para conseguir la esterilización. El nuevo estándar, un ciclo nocturno que alcanza 180 °C en todas las superficies de las cámaras.
Duración del ciclo de esterilización Entre 24 y 25 horas  14 horas 12 horas
Nivel garantizado de esterilización (SAL) 6 12 12
Validación independiente
  Más información:
 ContraCon elimina la contaminación ›
Más información:
 Esterilización con calor efectiva en incubadoras de CO2
Más información:
 El ciclo de esterilización de Steri-Run demuestra esterilización total ›
Las incubadoras de CO2 Thermo Scientific incorporan una función de circulación de flujo de aire mediante ventilador para una recuperación rápida y una uniformidad estricta. Nuestros patrones de flujo de aire se han diseñado de forma específica para que la distribución de las condiciones ambientales críticas (temperatura, intercambio de gases y humedad) sea homogénea. El ventilador del interior de la cámara distribuye con suavidad el aire acondicionado y humidificado por la cámara, lo que garantiza que todas las células, con independencia de su ubicación, experimenten las mismas condiciones sin riesgo de desecación1.
THRIVE active airflow
  • Las especificaciones de uniformidad de la temperatura se validan de conformidad con el estándar DIN 12880 que exige la realización de 27 mediciones independientes en ubicaciones específicas de la cámara.
  • Los sensores y las sondas se colocan directamente en la cámara de la incubadora para garantizar que miden con exactitud el ambiente en el que se encuentran las células.
  • Una sonda de temperatura secundaria actúa como alarma del sensor principal, lo que le confiere tranquilidad y más seguridad para sus células.
Vea el flujo de aire activo THRIVE en acción
El flujo de aire activo Thermo Scientific THRIVE, que incorporan nuestras incubadoras de CO2 Heracell VIOS 160i y 250i, y Forma Steri-Cycle i160 y i250, permite recuperar por completo los parámetros críticos de crecimiento en 10 minutos o menos tras una apertura de la puerta de 30 segundos1.
  • El ventilador de velocidad variable controla con precisión el flujo de aire para proporcionar la novedosa función de recuperación.
  • La corriente de aire se desplaza primero por el depósito de agua integrado cubierto con calor directo, lo que da lugar a una recuperación de la humedad un 50 % más rápida que los diseños de bandeja de agua estándar.
  • El filtro en línea HEPA limpia la corriente de aire de microorganismos y partículas de todos los tamaños, lo que protege los cultivos de la contaminación.
  • A continuación, el aire pasa por los sensores del interior de las cámaras, lo que hace que este reaccione y se acondicione antes de circular con suavidad entre los cultivos.
1Basado en patrones internos para una apertura de puerta de 30 segundos, recuperación calculada al 98 % del valor inicial para la temperatura y el CO2, y al 95 % del valor inicial para la humedad.
Debido a que el objetivo es reproducir las condiciones in vivo, todos los sensores de la incubadora se colocan directamente en la cámara de incubación para garantizar que miden con exactitud el ambiente en el que se encuentran las células. Este diseño requiere que la estructura de los sensores sea más resistente pero, a su vez, significa que los sensores están concebidos para reaccionar de manera inmediata y corregir las variaciones térmicas y atmosféricas cuando estas se producen. Ofrecemos dos tecnologías diferentes de sensores de CO2.
Sensor de CO2 de conductividad térmica (CT)
  • Nuestro sensor de CO2 más solicitado debido a su fiabilidad y a su longevidad operativa
  • Mide la resistencia eléctrica de acuerdo con la conductividad térmica del paso del gas por el sensor
  • Mantenimiento bajo y vida útil estable y larga gracias a que no tiene elementos de consumo como bombillas incandescentes
  • Resistencia a altas temperaturas: no es necesario retirarlo durante los ciclos de esterilización
  • El NUEVO sensor de CO2 TC180 incorpora una compensación de la humedad que permite obtener una estabilidad y una recuperación mejoradas (está disponible en las incubadoras de CO2 Heracell VIOS y Forma Steri-Cycle)
Sensor de CO2 de infrarrojos (IR)
  • Perfecto para las aplicaciones sensibles y la monitorización remota o cuando es preciso acceder con frecuencia a la incubadora
  • Determina la concentración de CO2 según la absorción de la luz de IR en la longitud de onda característica de 4,3 µm
  • Funciona con independencia de la humedad y de la temperatura
  • El NUEVO IR180Si sustituye a la fuente tradicional de luz incandescente de IR por una tecnología emisora de MEMS de silicio que ofrece una estabilidad y una vida útil mejoradas (está disponible en las incubadoras de CO2 Heracell VIOS y Forma Steri-Cycle)
Mayor flexibilidad de cultivo con control de oxígeno variable (tri-gas)
Aumente la relevancia biológica por medio de la simulación de condiciones fisiológicas, lo que dará lugar a comportamientos celulares que son más predictivos de un entorno in vivo.
  • Selección de intervalos de O2 del 1 al 21 % y del 5 al 90 %
  • Simule entornos hipóxicos (del 1 al 21 %) para aplicaciones de investigación de células primarias, células madre y embriones
  • Obtenga una simulación mejor de los microentornos tumorales con cultivos de oxígeno bajo
  • Simule condiciones hiperóxicas (del 5 al 90 %) para la investigación de tejidos pulmonares, retinianos y de otros tejidos sensibles
Recurso destacado
CO2-Model-270x140
Cinco razones para mejorar el cultivo celular con una incubadora de CO2 Thermo Scientific con control de oxígeno variable
Más información
Hay disponible una selección de diseños de depósitos de humedad para mejorar el rendimiento y los flujos de trabajo. Nuestras exclusivas soluciones integradas se calientan directamente para facilitar niveles elevados de humedad relativa (HR) y una recuperación más rápida. Un depósito de humedad exterior simplifica el mantenimiento, ya que es posible rellenarlo con agua sin interrumpir el cultivo. El control completamente activo del parámetro de HR es perfecto para las aplicaciones que requieren flexibilidad y precisión en la monitorización de los niveles de humedad.
  Bandeja de agua Depósito de agua integrado Depósito de agua integrado con cobertura Depósito de humedad exterior
Descripción Bandeja de humedad extraíble tradicional El gran depósito sin bandeja con calor directo proporciona niveles elevados de HR y una recuperación rápida La bandeja de agua integrada con calor directo protegida proporciona niveles elevados de HR con una novedosa recuperación y un llenado y vaciado fáciles Control de humedad activo con un depósito exterior que facilita la reposición de agua
Volumen 3 l 3 l (4,5 l para modelos de gran capacidad) 3 l 3 l
Monitorización del nivel de agua   Sí, alarma de nivel bajo Sí, monitorización visual y alarma de nivel bajo Sí, monitorización visual y alarma de nivel bajo
Modelos populares Calor directo y Steri-Cycle Forma; con camisa de agua Forma serie 2 y serie 3; Midi 40
Heracell 150i y 240i
Heracell VIOS 160i y 250i; Forma Steri-Cycle i160 y i250
Forma Steri-Cult; BBD 6220
Interfaz de pantalla iCAN
La interfaz táctil inteligente Thermo Scientific iCAN se ha diseñado para simplificar sus interacciones con la incubadora de CO2. La pantalla LED brillante permite realizar comprobaciones de un vistazo desde cualquier parte del laboratorio. Disfrute de una visibilidad completa de los datos y de gráficos de tendencia de rendimiento en múltiples idiomas. Almacene datos y registros de uso en el dispositivo o descárguelos.
heracell vios co2 incubator
  • Montaje en la puerta para facilitar el acceso
  • Ajustes y opciones configurables
  • Alarmas acústicas y visuales
  • Indicaciones de menú en pantalla
  • Registros de error y de uso
  • Registro de datos y gráficos de tendencia de rendimiento
  • Selección de múltiples idiomas
Interfaz Enviro-Scan
iCAN touchscreen
La pantalla de membrana LED Thermo Scientific Enviro-Scan le permite monitorizar con facilidad la temperatura, el CO2 y los parámetros de funcionamiento de HR (opcionales) en la pantalla brillante. El centro de mensajes alfanuméricos proporciona el proceso y el estado de alarma.
  • Ajustes y opciones configurables
  • Alarmas acústicas y visuales
  • Indicaciones de menú en pantalla
Herramienta de selección de incubadoras de CO2
CO2 incubator selector app
Con tantas opciones, ¿qué incubadora de CO2 Thermo Scientific debería elegir? En función de sus aplicaciones, necesidades o preferencias de cultivo celular, nuestro selector puede ayudarle a decidir la mejor incubadora para su laboratorio.
Ir a la herramienta de selección
Categorías de productos relacionados