Descripción general del espectrómetro FTIR Nicolet iS50
Respuestas definitivas para sus flujos de trabajo de laboratorio analíticos
Solucione los retos analíticos con facilidad con el espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet iS50, que ofrece un software integrado y accesorios diseñados para fines específicos, lo que lo convierte en una estación de trabajo de análisis de materiales «todo en uno».
El espectrómetro FTIR Nicolet iS50, que cuenta con un diseño de gran flexibilidad, puede actualizarse a partir de un simple equipo de FTIR de sobremesa a un sistema completamente automatizado con un intervalo multiespectral que puede adquirir desde espectros infrarrojos lejanos a espectros visibles. Puede iniciar los novedosos módulos ATR, Raman y NIR con solo pulsar un botón. De este modo, obtendrá acceso a estas técnicas sin cambiar de forma manual los componentes del sistema.
Características del espectrómetro FTIR Nicolet iS50
El espectrómetro FTIR Nicolet iS50 tiene dos capacidades de fuente y ofrece a los usuarios la fuente de infrarrojos de larga duración Polaris y una fuente de luz blanca halógena de tungsteno. El soporte completo para una amplia gama de accesorios le ofrece la flexibilidad que necesita para personalizar su análisis. Otras características del espectrómetro FTIR Nicolet iS50 son:
  • Tres detectores en el compartimento de muestras principal
  • Alta resolución estándar
  • Rueda de validación estándar
  • Óptica de oro estándar (disponible en aluminio)
  • Pantallas de energía de densidad neutra montadas en la rueda motorizada (estándar)
  • Obturadores de purga opcionales
  • Rueda de filtro óptico motorizada opcional
  • Polarizador motorizado opcional
  • Puerto de emisión centrada o colimada
Descripción general del espectrómetro FTIR Nicolet iS50R Research
Un diseño de última generación para el análisis avanzado de materiales
Caracterice nuevos materiales con una flexibilidad y un rendimiento inigualables mediante nuestros espectrómetros FTIR Thermo Scientific Nicolet iS50R Research, diseñados para estudios espectroscópicos avanzados. Module la amplitud y la fase de las señales y lleve a cabo aplicaciones avanzadas de barrido continuo, barrido por pasos con resolución temporal o espectroscopia de canal doble. Diseñado con el interferómetro de la serie Vectra-Piezo, el espectrómetro Nicolet iS50R PM proporciona precisión y relaciones de señal-ruido que no son posibles con interferómetros compatibles con aire o mecánicos susceptibles a las vibraciones del laboratorio y a los ruidos acústicos.
Características del espectrómetro FTIR Nicolet iS50R
Equipados con fuentes dobles de última generación, óptica para triple detector y varios digitalizadores integrados, los espectroscopistas de investigación apreciarán la precisión y flexibilidad que proporcionan los espectrómetros Nicolet iS50R Research FTIR para ayudarles a alcanzar sus objetivos de investigación avanzados. Otras características del espectrómetro FTIR Nicolet iS50R son:
  • Sistema de control de barrido por pasos y electrónica SST
  • Barrido rápido para cinética rápida
  • Resolución de 0,09 cm-1
  • Operación de muestreo con punto táctil de un solo toque
  • Placas de montaje frontales y traseras alineadas
  • Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
  • ATR de diamante de amplio rango integrado
  • Compatibilidad con todos los Smart Accesories y muchos otros
  • Almacenamiento interno para dos divisores de haz adicionales
Capacidades de los espectrómetros FTIR Nicolet iS50 y iS50R
Vaya más allá del análisis FTIR con nuestra gama de módulos y accesorios
A medida que aumentan sus necesidades, también pueden crecer las capacidades del espectrómetro Nicolet iS50. Tanto si se examinan estructuras microscópicas, películas orgánicas muy finas, reacciones rápidas o nuevas fuentes de luz, el espectrómetro Nicolet iS50 facilita su investigación ahora y en el futuro. Los ofrecimientos que conoce, como los Thermo Scientific Smart Accesories, se amplían con los siguientes módulos opcionales tanto para el espectrómetro FTIR Nicolet iS50 como para el espectrómetro FTIR Nicolet iS50R Research:
ATR de diamante incorporado con capacidad de IR medio y lejano. Sólido, rápido y siempre listo para funcionar. Con el iS50 ATR se pueden analizar, sin necesidad de configuración previa, polvos, líquidos, geles y pastas. Toda la óptica reflectora y el detector patentado le permiten analizar materiales orgánicos e inorgánicos con espectroscopía de IR medio y lejano. El módulo iS50 ATR deja libre el compartimento principal de muestras para otros análisis, por lo que no tendrá que cambiar accesorios ni romper los sellos del sistema.
Intercambiador automático de divisores de haz (ABX). Automatice su análisis con el intercambiador automático de divisores de haz iS50 ABX, que permite al sistema Nicolet iS50 configurar el instrumento con una única pulsación de un punto táctil. Ahora podrá llevar a cabo un análisis completo, incluida la cristalinidad, el análisis de muestras a granel y la identificación, utilizando IR cercano, medio y lejano con tan solo cargar las muestras y dejar que el instrumento haga todo el trabajo.
Accesorio Raman en el compartimento de muestras. El accesorio Raman proporciona capacidades adicionales, como la capacidad de asignación y la detección de placas de pocillos en un módulo montado en el compartimento de muestras. Nunca antes había sido el análisis Raman en laboratorio tan versátil, rentable y fácil de utilizar.
Módulo NIR con conexiones de fibra óptica y esfera integradora. El módulo NIR proporciona opciones de fibra óptica y esfera integradora en una unidad compacta: inicie la recopilación con una sola pulsación, analice las muestras a través de recipientes sin preparación, obtenga espectros uniformes de sólidos heterogéneos y tome muestras de sólidos y líquidos in situ.
Accesorio TGA-IR. Convierta la desformulación en un procedimiento rutinario en el laboratorio de materiales. Extraiga más información de su material; obtenga resultados rápidos y consistentes fácilmente con el software Mercury TGA; inicio de la sonda y residual a través de ATR para completar el cuadro.
Módulo GC-IR. Identifique de forma distintiva compuestos químicos por estereoquímica y análisis de trazas. Obtenga análisis cualitativos de isómeros específicos casi sin esfuerzo mediante los módulos de GC-IR del iS50 y el software de GC Thermo Scientific OMNIC Mercury. Su productividad puede aumentar aún más con el software del sistema de datos de cromatografía Thermo Scientific Dionex Chromeleon, estándar del sector, para el control de muestreadores automáticos y la detección simultánea de GC-FID y GC-IR. Añada otras funciones de Nicolet iS50 para crear la estación de trabajo de laboratorio forense definitiva, Raman, ATR y GC, todo integrado con el espectrómetro.
Tanto si está creando una nueva API, identificando fármacos ilícitos o buscando una mezcla de polímeros adecuada, procese muestras con el espectrómetro FTIR Nicolet iS50. Esta estación de trabajo «todo en uno» de análisis de materiales es adecuada para los siguientes usos:
  • Polímeros y cauchos: identifique los materiales con un solo toque, la mezcla, la morfología y la cinética y lleve a cabo varias tareas en una sola estación de trabajo
  • Análisis forense: acceda a dos métodos SWGDRUG de clase A en una unidad de tamaño reducido y simplifique el análisis GC-IR de materiales isoméricos en una sola operación
  • Fármacos: analice formulaciones y polimorfismos mediante un sistema integrado y valide e implante métodos de garantía y control de calidad para su uso con procesos o en la base de carga
  • Pigmentos, pinturas y tintas: busque rellenos y aditivos inorgánicos en una base orgánica y correlacione los colores visibles con la formulación
  • Alimentos, sabores y aceites: identifique fragancias y sabores isoméricos y analice la humedad, la grasa, las proteínas y los aceites extraídos de las semillas
  • Laboratorios generales: consiga consistencia con un solo toque en los análisis complejos y aumente la potencia del laboratorio con muchas técnicas en un espacio reducido
Vídeos
Recursos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.