Thermo Scientific 공정용 질량분석기를 위한 강력한 가스 분석 소프트웨어
Thermo Scientific™ GasWorks™ Process Analysis Software는 Thermo Scientific™ Prima™ PRO, Prima™ BT, Sentinel™ PRO 및 APIX™ δQ 질량분석기를 위한 강력한 인터페이스를 제공합니다.
GasWorks는 질량분석기 사용 경험이 없는 사용자도 공정 분석기를 손쉽게 설정, 운영 및 유지관리할 수 있도록 설계되었으며, 독립형(Stand-alone) 분석기 운영도 지원합니다.
또한 제조 공정 이상 발생 시 단순한 알람 표시부터 공정 이해 및 제어를 위한 복잡한 데이터 분석까지 폭넓은 기능을 제공하여 다양한 공정 분석 요구사항을 효과적으로 지원합니다.
  • 시료 스트림(Sample Streams):  시료 스트림과 분석 방법의 수에 제한 없이 다양한 분석 환경을 구성할 수 있습니다. 복잡한 가스 분석뿐 아니라 아날로그 스캔(Analog Scan) 및 **히스토그램 스캔(Histogram Scan)**도 지원합니다. 히스토그램 스캔을 통해 선택한 시료 스트림의 조성을 상세하게 분석할 수 있으며, 분석 스케줄에도 포함하여 운영할 수 있습니다.
  • 보안(Security):  비밀번호 만료 기능과 감사 추적(Audit Trail)을 포함한 다중 계층 보안 기능을 제공합니다. 시스템 관리자는 여러 사용자 그룹을 정의하고 각 그룹별 접근 권한을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 또한 다음과 같은 보안 정책을 구성할 수 있습니다.
    • 비밀번호 입력 실패 횟수 제한
    • 비밀번호 만료일 설정
    • 감사 추적 활성화
    • 자동 로그아웃 설정.
  • 데이터 관리(Data): 복잡한 혼합 가스를 정확하게 분석할 수 있도록 정교한 수학적 알고리즘을 제공합니다. 또한 타사 분석 장비의 데이터 연동을 지원하며, 모든 데이터는 CSV 형식으로 저장됩니다.
GasWorks에는 전용 데이터 검토 프로그램(Data Review Program)이 포함되어 있어 사무실 PC에 설치한 후 오프라인 환경에서도 분석 데이터를 검토할 수 있습니다.
  • 다국어 지원(Languages): 소프트웨어를 종료하거나 재시작하지 않고도 실시간 언어 전환(Dynamic Language Switching)이 가능합니다. 지원 언어: 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 한국어, 포르투갈어, 스페인어.
  • 규제 준수(Compliance): GasWorks Process Analysis Software는 21 CFR Part 11 규정을 준수하는 환경에서 소프트웨어를 운영할 수 있도록 필요한 기능과 정보를 제공합니다.
주요 자료
GasWorks 공정 분석 소프트웨어에 대해 자세히 알아보려면 동영상, FAQ, eBook 등 다양한 자료를 살펴보세요.
공정 이해 및 제어 강화
GasWorks 공정 분석 소프트웨어의 주요 기능과 특징을 확인하여 공정 질량 분석기를 손쉽게 구성, 작동 및 유지 관리하세요.
GasWorks 소프트웨어 사용법 동영상: 분석 및 교정 설정
아래 내용을 확인하는 방법을 안내합니다.
  • 가스 추가 및 분석 설정 수정
  • 교정 설정에 가스 추가
  • 보고서 일정 설정
GasWorks 소프트웨어 자주 묻는 질문
공정 가스 분석기에 사용하는 GasWorks Software에 대해 자주 문의되는 질문과 답변을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
GasWorks Software는 Thermo Scientific™ Prima™ PRO, Prima™ BT, Sentinel™ PRO, APIX™ dQ 및 APIX™ Quattro 질량분석기에 통합되어 있습니다.
예. GasWorks는 복잡한 가스 분석뿐 아니라 아날로그 스캔(Analog Scan) 및 **히스토그램 스캔(Histogram Scan)**을 지원합니다.
히스토그램 스캔을 사용하면 선택한 시료 스트림의 조성을 상세하게 분석할 수 있으며, 분석 스케줄에 포함하여 자동으로 실행할 수 있습니다.
예. GasWorks는 소프트웨어를 종료하거나 재시작하지 않고도 실시간 언어 전환(Dynamic Language Switching)을 지원합니다.
영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 한국어, 포르투갈어, 스페인어를 지원합니다.
아니요. 분석 방법 수에는 제한이 없으며, 서로 다른 시료 스트림에 대해 각각 다른 분석 방법을 설정할 수 있습니다.
또한 분석 요구사항이 변경될 경우 새로운 분석 구성을 언제든지 추가할 수 있습니다.
모든 데이터는 CSV 파일로 저장됩니다.
GasWorks에는 별도의 데이터 검토 프로그램(Data Review Program)이 포함되어 있습니다.
이 프로그램을 사무실 PC에 설치하면 네트워크에 연결되지 않은 환경에서도 데이터를 오프라인으로 검토할 수 있습니다.
예. System Wizard에는 분석기 하드웨어에 대한 상세한 설명이 포함되어 있습니다.
전자 매뉴얼을 통해 원하는 구성 요소를 쉽게 찾아볼 수 있으며, 각 항목에 대한 간단한 설명과 함께 튜토리얼 화면 및 부품 매뉴얼도 제공합니다.
시스템 관리자는 여러 사용자 그룹을 생성하고 각 그룹별 접근 권한을 개별적으로 설정할 수 있습니다.
또한 다음과 같은 보안 기능을 제공합니다.
  • 비밀번호 입력 실패 횟수 제한
  • 비밀번호 만료일 설정
  • 감사 추적(Audit Trail) 활성화
  • 자동 로그아웃 설정 
Modbus Register Mapping Wizard를 사용하면 전송할 데이터와 예약할 주소 영역에 대한 몇 가지 질문에 답하는 것만으로 Register Map을 구성할 수 있습니다.
설정이 완료되면 편집 가능한 테이블 형태로 생성되어 필요에 따라 손쉽게 수정할 수 있습니다.
GasWorks Software는 21 CFR Part 11 규정을 준수하는 환경에서 소프트웨어를 운영할 수 있도록 필요한 기능과 정보를 제공합니다.
다만 시스템 적격성 평가(System Qualification), 시스템 검증(Validation) 및 **표준작업절차(Standard Operating Procedures, SOP)**의 구축은 소프트웨어 기능만으로 충족할 수 없는 Part 11의 필수 요구사항입니다.
GasWorks는 규정에서 요구하는 다양한 기능을 지원하지만, 시스템 전체에 대한 적격성 평가와 검증은 고객 또는 고객이 지정한 담당자가 직접 수행해야 합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.