소기관 염색 선택 가이드
Imaging cell structure
소기관은 세포 기능에 중요한 역할을 합니다. 셀 및 조직의 형광 이미징을 위해서는 소기관 선택 염색, 염료 또는 특정 항체의 특정 소기관을 검출해야 합니다. 소기관 염색을 대조 염색으로 사용하면 세포 내 특정 단백질 및 관심 표적의 위치를 파악하는 데 도움이 되며 특정 소기관과 조합된 단백질에 대해 항체를 이미징하면 세포 기능을 보다 확실히 이해할 수 있습니다. 소기관 염색에는 소기관별 염료 및 생존 세포 또는 고정 세포 이미징은 물론 유세포분석을 위한 염색도 포함되어 있습니다.
소기관별 항체 및 소기관 염색 찾기
CellLight® Fluorescent Protein Labeling
CellLight® 시약을 사용하면 형광 단백질로 생존 세포의 특정 구조를 쉽게 라벨링할 수 있습니다. 세포에 시약을 추가하고 하룻밤 동안 배양하면 아침에 이미징이 가능합니다. 이와 같이 바로 사용할 수 있는 구성체로 특정 세포내 구조를 표적으로 한 형광 융합 단백질을 발현합니다. 분자 생물학 기술이 필요 없는 간단한 주입 단계를 통해 형광 단백질이 유입됩니다. 세포 염색과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.
CellLight® 시약에 대한 자세한 내용