SM(PEG)4 (PEGylated SMCC crosslinker)
Thermo Scientific™

SM(PEG)4 (PEGylated SMCC crosslinker)

SM(PEG)n Thermo Scientific Pierce es una serie de entrecruzadores de amina a sulfhidrilo que difieren en longitud de 17,6 aMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
22104100 mg
221071 g
Número de catálogo 22104
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 mg
Pedido a granel o personalizado
SM(PEG)n Thermo Scientific Pierce es una serie de entrecruzadores de amina a sulfhidrilo que difieren en longitud de 17,6 a 95,2 angstroms como resultado de los agentes separadores de polietilenglicol que contienen n unidades de etilenglicol (donde n equivale a entre 2 y 24).

Características de SM(PEG)4:

• Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
• Reactivos hacia: Grupos amino y sulfhidrilo
• Entrecruzamiento irreversible de proteínas o péptidos mediante agentes separadores de PEG flexibles
• Los agentes separadores de polietilenglicol ayudan a mantener la solubilidad conjugada
• Compuesto puro con estructura definida y peso molecular, asegurando efectos reproducibles de modificación de proteínas
•El separador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la agregación y una menor inmunogenicidad
• Ideal para realizar conjugaciones de proteínas controladas en dos pasos (consulte Sulfo-SMCC)

SM(PEG)n compuestos de PEG activados por NHS y maleimida para entrecruzado entre aminas primarias (NH2) y grupos de sulfhidrilo (SH) en proteínas y otras moléculas. Se ofrece un conjunto completo de compuestos, cada uno con la misma estructura heterobifuncional (NHS-PEGn-maleimida), pero diferente en el número de unidades discretas de etilenglicol ( n = 2, 4, 6, 8, 12 o 24). El grupo de éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) reacciona de forma específica y eficaz con los grupos amino lisina y N-terminal a pH 7-9 para formar enlaces de amida estables. El grupo de la maleimida reacciona con sulfhidrilos reducidos a pH 6,5-7,5 para formar enlaces de tioéter estables.

Nombres alternativos para SM(PEG)n:
• NHS-dPEG-Mal
• Éster NHS Mal-PEG
• NHS-PEO-maleimida
• Succinimidilo-dPEG-maleimida
• Succinimida-maleimida PEG

¿Por qué usar entrecruzadores con agentes espaciadores de polietilenglicol (PEG)?
Los reactivos que contienen PEG se han utilizado para modificar las proteínas para proporcionar ventajas específicas. Protein PEGylation puede mejorar la estabilidad de la proteína modificada, protegerla de la digestión proteolítica, aumentar su semivida en una aplicación biológica, enmascararla de causar una respuesta inmunogénica, disminuir su antigenicidad o toxicidad potencial, mejorar su solubilidad, disminuir el potencial de agregación, y minimizar las interferencias tanto para aplicaciones in vitro como in vivo. El polietilenglicol tiene estos efectos porque no es tóxico ni inmunogénico, es hidrófilo, soluble en agua y muy flexible.

Ventajas de los compuestos de polietilenglicol de longitud discreta:
Estos reactivos se sintetizan de forma especial, lo que da como resultado compuestos homogéneos de peso molecular definido, caracterizados por longitudes de cadena discretas, que proporcionan una mayor capacidad para optimizar y caracterizar las modificaciones de proteínas de superficie. Las preparaciones típicas de compuestos de PEG son mezclas heterogéneas compuestas por una distribución de longitudes de cadena con un peso molecular medio especificado o un número aproximado de subunidades de PEG.

Productos relacionados
SM(PEG)2 (entrecruzador PEGilado SMCC)
SM(PEG)6 (entrecruzador PEGilado SMCC de cadena larga)
SM(PEG)8 (entrecruzador PEGilado SMCC de cadena larga)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Permeabilidad celularNo
FormularioSólido
Método de etiquetadoEtiqueta química
Peso molecular513.5
PegiladoSí
Línea de productosPierce
Cantidad100 mg
Fracción reactivaMaleimide, NHS Ester
Condiciones de envíoAmbiente
SolubilidadAgua
Longitud del brazo del separador24,6 Å
Soluble en aguaSí
Reactividad químicaAmino-sulfhidrilo
CleavableNo
Tipo de enlace cruzadoHeterobifuncionales
FormatoEstándar
Tipo de productoEntrecruzador
SeparadorMedio (de 10 a 30 Å)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.

Preguntas frecuentes

Can you provide the shelf-life for SM(PEG)4 (PEGylated SMCC crosslinker)?

SM(PEG)4 (PEGylated SMCC crosslinker) is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended. Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf) for more details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.