Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, azul
Thermo Scientific™

Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, azul

Las placas sin faldón de 96 pocillos Thermo Scientific azules para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR alberganMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB0600B25 plates
Número de catálogo AB0600B
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 plates
Pedido a granel o personalizado
Las placas sin faldón de 96 pocillos Thermo Scientific azules para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR albergan hasta 0,3 ml de volumen del pocillo cuando se combinan con películas o láminas adhesivas. Las placas cuentan con una esquina recortada en H1 y son compatibles con la mayoría de los termocicladores. El color azul facilita el seguimiento de las muestras.

Características de las placas de 96 pocillos sin faldón Thermo Scientific

• Formato sin faldón compatible con la mayoría de los termocicladores
• Disponibles con letras alfanuméricas negras
• Esquina recortada: H1
• Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
• Volumen del pocillo máximo de 0,3 ml (cuando se utiliza con adhesivo o cierres térmicos).
• Tamaño de la unidad: 25 placas
• Sellables mediante Thermo-Mat, láminas y películas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones planos y abovedados

Aplicaciones

• PCR

El fondo del pocillo es transparente para una máxima visibilidad. Disponible en colores variados con caracteres alfanuméricos claros o negros. Compatible con las pipetas multicanal estándar.

Productos relacionados
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, negra
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, morada
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, roja
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, amarilla
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, letras negras
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, azul
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, negra
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, roja
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, amarilla
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, letras negras
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 plates
Velocidad de reacciónEstándar
Estilo de faldaSin faldón
Volumen del pocillo (métrico)0,3 ml
Volumen de trabajo (métrico)0,2 mL
Código de barrasSin código de barras
ColorAzul
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos96
Unit SizeEach