PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, red
PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, red
PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, red
Thermo Scientific™

PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, red

La placa de PCR de perfil bajo Thermo Scientific (roja) tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándarMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB0700R25 placas
Número de catálogo AB0700R
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 placas
Pedido a granel o personalizado
La placa de PCR de perfil bajo Thermo Scientific (roja) tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el «espacio muerto» entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20 µl.

Características de las placas de PCR Thermo Scientific de perfil bajo

• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de la PCR
• En color rojo para facilitar el seguimiento de las muestras
• Disponibles con letras alfanuméricas negras
• Acceso mejorado para la manipulación de líquidos
• Volumen de llenado máximo de 0,2 ml
• Disponible en varios colores
• Compatibles con pipetas multicanal estándar.
• Esquina recortada: H12

Aplicaciones

• PCR

Productos relacionados
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, azul
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, negra
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, amarilla
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, letras negras
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, azul
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, negra
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, morada
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, roja
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, amarilla
Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, letras negras
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 placas
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Estilo de faldaSin faldón
Volumen de trabajo (métrico)0,1 mL
Código de barrasSin código de barras
ColorRojo
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos96
Unit SizeEach