Secure-Seal™ Spacer, one well, 13 mm diameter, 0.12 mm deep
Invitrogen™

Secure-Seal™ Spacer, one well, 13 mm diameter, 0.12 mm deep

Los espaciadores adhesivos Secure-Seal™ son barreras hidrófobas extraíbles que proporcionan a los investigadores lo último en flexibilidad para aislar muestras.Más información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
S24735
también denominado S-24735
1 set
Número de catálogo S24735
también denominado S-24735
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 set
Los espaciadores adhesivos Secure-Seal™ son barreras hidrófobas extraíbles que proporcionan a los investigadores lo último en flexibilidad para aislar muestras. Pueden usarse para aislar las células cultivadas en el cultivo placas o para separar muestras en portaobjetos de microscopía durante procedimientos de tinción. El material de silicona es esterilizable en autoclave y se adhiere a cualquier superficie lisa.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Fondo (métrico)0,12 mm
Diámetro (métrico)13 mm
Cantidad1 set
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Línea de productosSecure-Seal
TipoSeparador
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

I would like to know what quantity corresponds to 1 set of Secure-Seal Spacer, one well, 13 mm diameter, 0.12 mm deep (Cat. No. S24735)?

It contains 100 spacers.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Imaging Support Center