Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: C16orf71 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_139170.2 | NP_631909.2 | 3 | 643 | ||
XM_005255144.3 | XP_005255201.1 | 2 | 372 | |||
XM_017022975.1 | XP_016878464.1 | 3 | 499 | |||
XM_017022976.1 | XP_016878465.1 | 3 | 261 | |||
GenBank mRNA | AF447587.1 | - | 3 | 617 | ||
AK301794.1 | - | 3 | 469 | |||
BC035024.1 | - | 3 | 593 | 4826923 | ||
BX648126.1 | - | 3 | 429 |