MF-FP-Mineral-Sampling-470x200
Siga y adáptese a las tendencias del proceso en tiempo real.
Mejore la recuperación, reduzca los costes y logre la conformidad medioambiental. Los sistemas de muestreo metalúrgico Thermo Scientific™ proporcionan datos fiables y exactos e información esencial al sistema de control del proceso. Así, los operadores consiguen optimizar sus procesos y obtienen un ahorro considerable y mejoran la rentabilidad. Nuestros sistemas de muestreo y análisis se pueden configurar para plantas de todas las dimensiones, de modo que se adaptan a las limitaciones técnicas existentes y ofrecen los costes de propiedad totales más reducidos.
Póngase en contacto con un representante de ventas
Sistemas de muestreo metalúrgico destacados
El sistema Thermo Scientific Anstat-230 es un muestreador representativo y un analizador elemental exclusivos que ofrece el análisis de composición minuto a minuto de flujos esenciales.
El analizador de corriente seca Thermo Scientific DSA-200 es un potente instrumento para el análisis elemental exacto de corrientes secas en aplicaciones que emplean arenas minerales.
El muestreador por gravedad Thermo Scientific es una alternativa sencilla y rentable para la generación de muestras para un analizador multiflujo.
El analizador Thermo Scientific GS Omni ofrece un análisis exacto y en tiempo real de los elementos tanto ligeros como pesados de varios flujos de pulpas.
El analizador multiflujo (MSA) Thermo Scientific ofrece un análisis elemental, exacto y rentable de hasta 12 flujos de pulpa.
El sistema Thermo Scientific SamStat-30 proporciona muestras compuestas periódicas de todo el flujo de pulpa para realizar la contabilidad metalúrgica.
El monitor de tamaño de partículas Thermo Scientific PSM-400MPX ofrece análisis en línea del tamaño de las partículas de hasta tres flujos, lo que permite medir hasta cinco tamaños de partículas de forma simultánea.
El muestreador de tubería de presión Thermo Scientific es una alternativa sencilla y rentable para la generación de muestras para un analizador multiflujo.
Bulk-Weighing-Monitoring-Sampling-showcase-image-230x195
Productos relacionados de pesaje y muestreo a granel
Obtenga flexibilidad en el muestreo con el muestreador de barrido principal Thermo Scientific Ramsey™ modelo SWAX-7000, que se puede utilizar de forma autónoma o como extractor principal.
El sistema de báscula de precisión para cinta transportadora Thermo Scientific Ramsey serie 14 se ha diseñado específicamente para aplicaciones de alta precisión o de transacciones comerciales que requieren certificaciones de organismos o agencias reguladores.
Vídeos destacados sobre minería y procesamiento de minerales
Soluciones de limpieza
Soluciones de dosificación
Soluciones de relave