Search
Los frascos cuentagotas Nalgene se presentan en una gran variedad de formatos y volúmenes para dar respuesta a una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Los frascos cuentagotas con tapones roscados de colores proporcionan una dispensación controlada y medida (40 µl*), de gota en gota.
Están disponibles en paquetes de laboratorio de pequeñas cantidades o en prácticos embalajes a granel para aplicaciones de embalaje. Están disponibles en polietileno de baja densidad (LDPE) translúcido natural o LDPE blanco opaco para proteger los reactivos fotosensibles de la exposición. Estos frascos cuentagotas son adecuados para la mayoría de aplicaciones biotecnológicas, diagnósticas y farmacéuticas.
Los frascos cuentagotas de LDPE Thermo Scientific Nalgene con tapones unidos al recipiente son nuestros frascos de dispensación de gota de reactivo para laboratorio más populares. Disponibles en tamaños que van desde 15 ml a 250 ml y fabricados con materiales de resina plástica de LDPE de alta calidad para laboratorio, estos cuentagotas son útiles para contener y dispensar una amplia gama de reactivos de laboratorio, incluidos la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Para una dispensación más rápida por goteo o en flujo, y para llegar a lugares de difícil acceso con su reactivo, pruebe el frasco cuentagotas Nalgene con nuestro conjunto de tapón de tipo pipeta para transferencia de bulbos.
¿Necesita un frasco cuentagotas que pueda esterilizar? El frasco cuentagotas de copolímero de polipropileno (PPCO) Nalgene es esterilizable en autoclave. También es compatible con una amplia gama de productos químicos de laboratorio. Este frasco dispensa en un flujo fino y continuo en lugar de hacerlo por goteo.
Para productos químicos más agresivos o dispensar reactivos de alta pureza, elija el cuentagotas de fluoropolímero FEP Nalgene. Fabricados con material de resina FEP de gran pureza, estos cuentagotas son compatibles con prácticamente cualquier producto químico y se pueden utilizar en un intervalo de temperaturas extraordinariamente amplio de -105 °C a 150 °C. Dispensa solo una gota a la vez. El tapón de boquilla cautivo permanece en su lugar cuando se aprieta el frasco, evitando la dispensación accidental.
Todos nuestros frascos cuentagotas Nalgene se fabrican en nuestras instalaciones de producción, que cuentan con la certificación ISO 13485:2003. La mayoría de nuestros materiales de resina plástica están registrados en DMF y cumplen una serie de especificaciones normativas, que incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177. Para reivindicaciones normativas y certificaciones aplicables a frascos cuentagotas Nalgene específicos, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene.
| Frasco cuentagotas de LDPE Nalgene con tapones de colores (series 2750 & 2752) | Frasco cuentagotas de LDPE blanco Nalgene con tapones de colores (series 2751 & 2753) | Frasco cuentagotas de LDPE Nalgene con tapón unido al recipiente (serie 2411) | Frasco cuentagotas de LDPE Nalgene con tapón cuentagotas de tipo pipeta para bulbos (serie 2416) | Frasco cuentagotas de PPCO Nalgene con tapón unido al recipiente (serie DS2420) | Frasco cuentagotas de FEP Nalgene con tapón unido al recipiente (2414-0030) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soluciones para volúmenes pequeños que requieren gotas medidas | Soluciones para volúmenes pequeños fotosensibles que requieren gotas medidas | Reactivos de laboratorio, volúmenes más grandes, dispensación por goteo | Reactivos de laboratorio, dispensación por goteo o flujo, destinos de reactivos más difíciles de alcanzar | Dispensación de soluciones estériles | Productos químicos agresivos y reactivos de alta pureza |
| Frasco & punta dispensadora de LDPE, tapón de PP | Frasco & punta dispensadora de LDPE, tapón de PP | Frasco de LDPE/tapón & cierre de PP | Varilla cuentagotas & frasco de LDPE/bulbo de neopreno/tapón de PP | Frasco de PPCO/tapón & cierre de PP azul | Frasco de FEP/tapón & cierre de ETFE |
| Tapones de boquilla roscados de colores | Tapones de boquilla roscados de colores | Tapón de boquilla a presión unido al recipiente | Tapón roscado con cuentagotas | Tapón de boquilla a presión unido al recipiente | Tapón de boquilla a presión unido al recipiente |
| Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco blanco opaco | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco opaco |
| 4 ml–15 ml | 4 ml–15 ml | 15 ml–250 ml | 60 ml–125 ml | 125 ml–250 ml | 30 ml |
| Dispensación de gota de 40 µl | Dispensación de gota de 40 µl | Dispensación por goteo | Dispensación de gotas o flujo | Dispensación de flujo fino | Dispensación por goteo |
| A prueba de fugas** | A prueba de fugas** | A prueba de fugas** | No es a prueba de fugas | A prueba de fugas** | A prueba de fugas** |
| Intervalo de temperatura: de -76 °C a 70 °C | Intervalo de temperatura: de -76 °C a 70 °C | Intervalo de temperatura: de -76 °C a 70 °C | Intervalo de temperatura: de -76 °C a 70 °C | Intervalo de temperatura de -40 oC a 121 oC | Intervalo de temperatura de -105 oC a 150 oC |
| No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Cumple con Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentario1 | Cumple con Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentario1 | Cumple con Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentario1 | Cumple con Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentario1 | Cumple con Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentario | Cumple con Parte 21 CFR 177.1580 para uso alimentario |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| Frasco cuentagotas de LDPE Nalgene con tapones de colores (series 2750 & 2752) | Frasco cuentagotas de LDPE blanco Nalgene con tapones de colores (series 2751 & 2753) | Frasco cuentagotas de LDPE Nalgene con tapón unido al recipiente (serie 2411) | Frasco cuentagotas de LDPE Nalgene con tapón cuentagotas de tipo pipeta para bulbos (serie 2416) | Frasco cuentagotas de PPCO Nalgene con tapón unido al recipiente (serie DS2420) | Frasco cuentagotas de FEP Nalgene con tapón unido al recipiente (2414-0030) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G | G | G | E |
| Alcoholes, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
| Aldehídos | G | G | G | G | G | E |
| Bases/álcalis | E | E | E | E | E | E |
| Ésteres | G | G | G | G | G | E |
| Hidrocarburos, alifáticos | V | V | V | V | V | E |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N | N | N | E |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N | N | N | E |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | N | E |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V | V | V | E |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC. |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
*La dispensación de volúmenes de gota se basa en agua; la viscosidad afecta el tamaño de la gota.
**El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte "Ácido oxidantes, fuertes."
Los frascos cuentagotas de LDPE Nalgene con tapones de colores también están disponibles en embalajes a granel con cada componente (frasco, tapón y punta cuentagotas) que se venden por separado. Las puntas están disponibles para proporcionar tamaños de gota de 40 µl o 50 µl.* Adecuado para aplicaciones de envasado de reactivos.
Los cuentagotas desechables de LDPE Nalgene están moldeados en una sola pieza para proporcionar una excelente formación de gotas, una punta no humectante y un nivel de líquido visible. Químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Suministran de 30 a 35 gotas por ml con una capacidad aproximada de 68 ml.
¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para obtener asistencia técnica y de aplicaciones sobre productos de laboratorio en technicalsupport@thermofisher.com.