photo of a Countess II FL Automated Cell Counter
申请演示 套装询价
唯一一款带有可重复使用细胞计数板和荧光能力的细胞计数仪
Invitrogen™ Countess™ II FL全自动细胞计数仪带有可重复使用玻片和荧光能力(明场和两个可换荧光通道),可以进行细胞计数、荧光蛋白表达监控和细胞活力测定。
  • 经济—选择可重复使用玻片可显著降低耗材成本
  • 精确—降低手动计数的主观性并最小化批间差异
  • 快速—仅需10秒即可计数活细胞和死细胞并测定细胞活力和平均细胞体积
赢取15万元Countess II FL全自动细胞计数仪套装 ›
比较Countess II和Countess II FL细胞计数仪
征服细胞计数——Countess II全自动细胞计数仪
下载手册
video of scientists rebelling against manual cell countingr
终结乏味费时的手动细胞计数
经济实惠的选择——可重复使用计数板和一次性计数板
一次性玻片和枪头的购买费用使得很多实验室放弃了使用全自动细胞计数仪。为了应对这一问题,Countess II FL计数仪的设计允许使用可重复使用的玻片,从而显著降低了全自动细胞计数的长期耗材费用。对于想要方便的一次性玻片的研究者,Countess II FL计数仪仍然可以使用最初用于Countess细胞计数仪的PMMA塑料玻片。
Now affordable—option for reusable or disposable slides
“它的表现超过了我们试用过的所有其它竞争者的仪器。” Michael DaCosta, The Jackson Laboratory
先进的全自动对焦和计数算法
Countess全自动细胞计数仪包含先进的全自动对焦和计数算法,从而快速精确地找到并计数细胞(图1)。Countess计数仪适合于多种细胞类型和细胞系,并且我们已经在很多常用细胞系上对其使用进行了验证。插入玻片后,Countess计数仪会全自动对焦于细胞平面,从而减少由于手动对焦造成的用户间计数差异。细胞大小在~7 µm至60 µm之间并且其悬浮密度为1 x 104 到1 x 107 细胞/mL时,计数表现最佳。
cell counting user variability  
图1. 使用细胞计数板和使用Countess II计数仪的用户间计数差异比较。
相同的A549, COS-7, HeLa和U2OS细胞样本分别由三名不同操作者使用Countess II细胞计数仪和手动细胞计数板和显微镜计数。结果显示使用细胞计数板的用户间计数差异显著大于使用Countess II计数仪。
轻松对细胞设门并浏览柱状图
可根据细胞大小、亮度和圆度轻松对细胞设门,从而根据具体的应用精准微调涵盖/排除的细胞。 可通过选择图形图标浏览柱状图,在使用设门功能的同时观察实时变化。 细胞平均大小也会显示在柱状图上(图 2)。
柱状图实时更新以反映门限变化
图 2. 柱状图实时更新以反映门限变化。 可针对活/死细胞单独选择多个门限选项,从而轻松地涵盖/排除细胞碎片或特定细胞群。
稀释计算器
通过内置的稀释计算器,轻松确定您的实验所需的细胞样品及缓冲液的量。 计算时自动使用细胞数结果;您可直接输入所需的浓度和体积(图 3)。
稀释计算器可快速确定所需的细胞样品和缓冲液的量
图 3. 稀释计算器可快速确定所需的细胞样品和缓冲液的量。
通过定制方案简化您的工作流程
定制方案可保存,并在成像和结果界面轻松访问(图 4)。 细胞大小、亮度和圆度及荧光阈值等设置可自定义设置并保存,方便轻松检索。
轻松访问自定义实验方案。
图4: 轻松访问自定义实验方案。
包含细胞计数结果的可打印报告
通过 Countess II FL 全自动细胞计数仪的 USB 端口,您可以保存自己的细胞计数结果和图像,然后传输到您的计算机上。 图像文件可另存为 TIF、PNG 或 JPG 文件,而结果可另存为 CSV 文件。 此外,您还可保存包含结果、图像及所用设置的可打印 PDF 报告(图 5)。
包含结果和图像的PDF报告。
图 5. 包含结果和图像的PDF报告。
节省时间
使用细胞计数板手动计数(可长达5分钟)比使用Countess II全自动细胞计数仪计数(仅需10s)所花费的额外时间作为额外的成本经常被忽视。如果使用带有可重复使用玻片的全自动计数仪,每个人每天计数5块玻片(每块玻片2个样本)则每月可节省大约10个小时。如果使用一次性玻片,则每月可节省的时间达到大约15小时(图2)。这些额外节省的时间可以用于实验室的其它活动,这使用全自动细胞计数仪显著优于手动计数。
time savings with Countess Automated Cell Counter  
图2. 使用全自动细胞计数仪比使用细胞计数板每月节省的估计时间。
可比拟流式细胞仪的精确度
流式细胞仪和细胞计数板加显微镜的手动细胞计数是荧光蛋白表达分析的金标准,但两者均要求对使用者进行高级训练和相对较贵的仪器。Countess II FL全自动细胞计数仪有两种可选、可换的荧光通道。计数仪所采集的颜色由插入的光立方决定,可选的光立方超过20种。
Countess II FL全自动细胞计数仪计数可达到相当的精确度,但出结果的时间更快,成本更低,并且降低了用户间计数差异(图3)。
图3. 和流式细胞仪对PBMC计数的比较。Countess II FL计数仪安装了EVOS™ GFP和Texas Red™光立方。PBMC细胞使用5μg/mL 和3 μg/mL的吖啶橙和乙锭进行染色,以便分别找出所有细胞和死细胞。相同的样本使用Attune NxT流式细胞仪进行了分析,确认了Countess II FL计数仪的结果。
全光谱荧光检测——不仅限于GFP和RFP
Countess II FL计数仪有两个荧光通道。不同颜色荧光的采集取决于所安装的光立方。Countess II FL计数仪有超过2种光立方可选,因此检测范围不仅限于表达GFP和RFP的细胞。想测定使用RFP表达载体转染并带有蓝色细胞核染色的细胞的转染效率?没问题。只需安装RFP和DAPI光立方,就可以对总细胞和RFP表达细胞进行计数并精确测定转染效率。
使用Texas Red光立方可以用于分析mCherry表达细胞,mCherry是一种很受欢迎并常用的荧光蛋白。要获得这些细胞的活力信息,仅需从多种颜色中选择一种满足应用要求的活细胞/死细胞固定染料。这一灵活的光谱选择使用Countess II FL计数仪的EVOS可互换光立方即可实现(图4)。
screenshot showing two-color fluorescent cell counting on the Countess II FL
图4. 检测GFP和Texas Red表达细胞。
将活细胞和热灭活的细胞固定并使用calcein AM 和LIVE/DEAD活性/细胞毒性试剂盒提供的ethidium同聚物染色。然后使用Countess II FL全自动细胞计数仪的GFP和 Texas Red光立方进行分析。
图 7. 根据荧光强度设门。 (A) 荧光微弱的细胞(约 50 RFU)被排除在 GFP 阳性细胞计数范围之外。 (B) 存在两种荧光色,各自可根据大小、亮度、圆度和荧光强度设门。
图 7. 根据荧光强度设门。 (A)荧光微弱的细胞(约50 RFU)被排除在GFP阳性细胞计数范围之外。 (B) 存在两种荧光色,各自可根据大小、亮度、圆度和荧光强度设门。
两种用户可选光立方
Countess II FL计数仪荧光检测技术的核心是专利的EVOS™ LED光立方。每个光立方包含一个LED、发光元件,以及滤片。光立方由用户选择并由Countess系统全自动配置实现即插即用。我们提供灵活的选择以实现多荧光研究应用,例如细胞活力分析。
查看完整系列的兼容性EVOS光立方兼容性荧光染料
photo of 3 EVOS light cubes
查看完整系列的兼容性EVOS光立方兼容性荧光染料
为您的实验室申请一台展示仪器
说服您的实验室购买一台 Countess II FL 全自动细胞计数仪
  1. 下载并传阅申请书
  2. 下载并修改申请函
  3. 下载比较自动化和手动计数的应用资料
  4. 向PI或实验室经理提交请求
  5. 点击鼠标并庆祝
fl-acc
下载申请书下载申请函下载应用资料
docs-thumb
说服您的实验室购买一台Countess II FL全自动计数仪
  1. 下载并传阅请求书。
  2. 下载并修改请求信。
  3. 向PI或实验室经理提交请求。
  4. 点击鼠标并庆祝吧!
下载请求书   下载请求信
Countess II FL全自动细胞计数仪信息
Request a quote for a productivity package ›
技术指标
  • 处理时间:<10秒
  • 样本浓度范围: 1 x 104–1 x 107 细胞/mL
  • 颗粒直径范围: ~4–60 µm
  • 细胞直径范围: ~7–60 µm
  • 样本体积: 10 μL
  • USB闪存: 4 GB, FAT文件系统
  • 光学元件:500万像素,2.5X 光学放大, 3通道(明场及2个EVOS LED光立方通道)
物理特征
  • 仪器尺寸:
    9" (W) x 5½" (D) x 9" (H); 228.6 mm (W) X 139.7 mm (D) x 228.6 mm (H)
  • 重量:8磅
技术面积
  • 面积: 2.15 mm x 1.62 mm (3.48 mm2)
    graphic showing larger counting area of Countess II FL compared to hemocytometers
包装盒内包括
  • Countess USB闪存,用于存储和转移数据
  • 一次性玻片插槽
  • 可重复使用玻片插槽
  • 光立方移除工具
  • 电源线和4个适用于不同国家的插头
  • 快速参考卡(QRC)
以下配件单独出售:
研究者们每天都在实验室内使用Invitrogen Countess II和Countess II FL细胞成像系统。这里是一些用户的使用心得:
“快速计数的好仪器,简单易用!!我喜欢这台小仪器!”Dr. Xin Xu, Baylor College of Medicine
“它非常简单易用并且让我能更快的更新实验记录以便每次实验都使用相同数量的细胞。快速高效。”Lakeisha Tillery, Meharry Medical College
“它的表现超过了我们试过的所有其它竞争者的仪器。”Michael DaCosta, The Jackson Laboratory
“它的表现非常稳定!”Kim Sylvia, Sanford Burnham Medical Research Institute
“计数细胞非常高效。性能很好。”Mairead Bretney, Sanford Burnham Medical Research Institute
“Countess II让计数变得简单精确快速——它能告诉你死细胞和活细胞数,这一点最棒了。”Faryal Mir, MIT
“我们比较了细胞计数仪和Countess II,结果总是很接近。荧光检测功能让我们可以测定转染和转导效率。当需要检测超过两种荧光时,荧光检测所需的光立方非常容易更换。全自动对焦非常高效和精确,同时可以手动对焦。”David Waynar, Santa Cruz Biotechnology
“这台仪器非常有用。我们喜欢它!”Kristin Harwood, BioMarker Strategies, LLC
“很适合快速检测转染/转导效率。易于使用并且很灵敏。”Alex Peister, Morehouse College
“很棒的仪器。可处理的细胞浓度范围很广。能很好的区分细胞碎片和细胞。”Joanna Rzepka, Veterinary Medical Research & Development
“维护费用低,细胞计数快速简单。易于学生使用和理解。”Robert Dean, D'Youville College
“一台很精确的细胞计数仪,并且你可以用它计数荧光细胞。很棒的产品。我很喜欢它。我非常愿意推荐它。”Massimo Ammirante, University of California, San Diego
结果、图像和数据文件可以方便的导出到USB闪存中。结果和图像文件可以被保存为.bmp、.jpg、.tiff或.png文件。数据文件被保存为.csv文件,可方便的导入到您的分析软件中或使用Excel™软件查看。
CSV文件以纯文本形式存储表格数据(数字和文本)。纯文本意味着文件是字符的集合,没有需要以二进制数字解释的数据。CSV文件可以用任意第三方软件或表格程序打开。下表描述了保存为CSV文件并用表格程序打开的Countess II数据类型:
类型 名称 描述
通用 A 编号 样本序列编号
B 文件名 文件的名称
C 文件名 文件的名称
D 时间和日期 样本处理的时间和日期
台盼蓝/明场 E 总浓度 整个样本浓度
F 总细胞数 样本内计数的总细胞
G 活细胞浓度 样本内“活”细胞浓度
H 活细胞计数 “活细胞”总数
I 死细胞浓度 “死”细胞浓度
J 死细胞计数 “死”细胞总数
K 活力(%) 样本内基于台盼蓝染色的活细胞百分比
L 平均大小(μm) 细胞平均大小(微米)
荧光 M 光立方1名称 位置1(上方)的EVOS光立方名称
N 光立方1浓度 显示位置1光立方荧光的细胞浓度
O 光立方1 (%) 显示位置1光立方荧光的细胞占明场总细胞的百分比
P 光立方1细胞计数 显示位置1光立方荧光的总细胞数
Q 光立方2名称 位置2(下方)的EVOS光立方名称
R 光立方2浓度 显示位置2光立方荧光的细胞浓度
S 光立方2 (%) 显示位置2光立方荧光的细胞占明场总细胞的百分比
T 光立方2细胞计数 显示位置2光立方荧光的总细胞数
U 光立方1+2浓度 显示位置1和2光立方荧光的细胞浓度相加
V 光立方1+2 (%) 显示位置1和2光立方荧光的细胞占明场总细胞的百分比相加
W 光立方1+2细胞计数 显示位置1和2光立方荧光的总细胞数相加
General Details X 对焦值 焦点位置数值
Y BF光强度 明场光强度0-100%
Trypan Blue/
Brightfield Count Parameters
Z 活细胞尺寸最小值 “活”细胞最小尺寸(微米)
AA 活细胞尺寸最大值 “活”细胞最大尺寸(微米)
AB 活细胞亮度最小值 “活”细胞亮度滑块最小值
AC 活细胞亮度最大值 “活”细胞亮度滑块最大值
AD 活细胞圆度值 “活”细胞圆度滑块值
AE 死细胞尺寸最小值 “死”细胞最小尺寸(微米)
AF 死细胞尺寸最大值 “死”细胞最大尺寸(微米)
AG 死细胞亮度最小值 “死”细胞亮度滑块最小值
AH 死细胞亮度最大值 “死”细胞亮度滑块最大值
AI 死细胞圆度值 “死”细胞圆度滑块值
Fluorescence Count Parameters AJ 光立方1光强度 位置1(上方)光立方光强度值0-100%
AK 光立方2光强度 位置2(下方)光立方光强度值0-100%
AL BF细胞尺寸最小值 “明场”细胞最小尺寸(微米)
AM BF细胞尺寸最大值 “明场”细胞最大尺寸(微米)
AN BF细胞亮度最大值 “明场”细胞亮度滑块最小值
AO BF细胞亮度最小值 “明场”细胞亮度滑块最大值
AP BF细胞圆度值 “明场”细胞圆度滑块值
AQ 光立方1亮度最小值 位置1(上方)光立方亮度滑块最小值
AR 光立方1亮度最大值 位置1(上方)光立方亮度滑块最大值
AS 光立方2亮度最小值 位置2(下方)光立方亮度滑块最小值
AT 光立方2亮度最大值 位置2(下方)光立方亮度滑块最大值
使用Countess II FL全自动细胞计数仪对下列细胞系进行了成功计数:
细胞 物种 器官
A431 皮肤
A549
Adipocytes 脂肪来源的干细胞
Aortic smooth muscle 平滑肌
CHO-M1WT2 中国仓鼠 卵巢
CHSE 大鳞大麻哈鱼 胚胎
COLO-205 结肠
COS-7 非洲猴
HeLa 宫颈
HepG2
HL-60 血液
J774A.1 小鼠 血液
Jurkat 血液
K562 骨髓
MCF7 乳腺
MCPIP1 小鼠
MRC-5
NIH/3T3 小鼠 胚胎
PBMC 血液
PC-12 大鼠 肾上腺
肺动脉内皮 血管
肺动脉平滑肌 平滑肌
Raji 淋巴细胞
SF-21 Insect Ovary
U266 血液
U2OS
脐静脉内皮 血管
全血 血液
Request a quote for a productivity package ›
技术指标
  • 处理时间:<10秒
  • 样本浓度范围: 1 x 104–1 x 107 细胞/mL
  • 颗粒直径范围: ~4–60 µm
  • 细胞直径范围: ~7–60 µm
  • 样本体积: 10 μL
  • USB闪存: 4 GB, FAT文件系统
  • 光学元件:500万像素,2.5X 光学放大, 3通道(明场及2个EVOS LED光立方通道)
物理特征
  • 仪器尺寸:
    9" (W) x 5½" (D) x 9" (H); 228.6 mm (W) X 139.7 mm (D) x 228.6 mm (H)
  • 重量:8磅
技术面积
  • 面积: 2.15 mm x 1.62 mm (3.48 mm2)
    graphic showing larger counting area of Countess II FL compared to hemocytometers
包装盒内包括
  • Countess USB闪存,用于存储和转移数据
  • 一次性玻片插槽
  • 可重复使用玻片插槽
  • 光立方移除工具
  • 电源线和4个适用于不同国家的插头
  • 快速参考卡(QRC)
以下配件单独出售:
研究者们每天都在实验室内使用Invitrogen Countess II和Countess II FL细胞成像系统。这里是一些用户的使用心得:
“快速计数的好仪器,简单易用!!我喜欢这台小仪器!”Dr. Xin Xu, Baylor College of Medicine
“它非常简单易用并且让我能更快的更新实验记录以便每次实验都使用相同数量的细胞。快速高效。”Lakeisha Tillery, Meharry Medical College
“它的表现超过了我们试过的所有其它竞争者的仪器。”Michael DaCosta, The Jackson Laboratory
“它的表现非常稳定!”Kim Sylvia, Sanford Burnham Medical Research Institute
“计数细胞非常高效。性能很好。”Mairead Bretney, Sanford Burnham Medical Research Institute
“Countess II让计数变得简单精确快速——它能告诉你死细胞和活细胞数,这一点最棒了。”Faryal Mir, MIT
“我们比较了细胞计数仪和Countess II,结果总是很接近。荧光检测功能让我们可以测定转染和转导效率。当需要检测超过两种荧光时,荧光检测所需的光立方非常容易更换。全自动对焦非常高效和精确,同时可以手动对焦。”David Waynar, Santa Cruz Biotechnology
“这台仪器非常有用。我们喜欢它!”Kristin Harwood, BioMarker Strategies, LLC
“很适合快速检测转染/转导效率。易于使用并且很灵敏。”Alex Peister, Morehouse College
“很棒的仪器。可处理的细胞浓度范围很广。能很好的区分细胞碎片和细胞。”Joanna Rzepka, Veterinary Medical Research & Development
“维护费用低,细胞计数快速简单。易于学生使用和理解。”Robert Dean, D'Youville College
“一台很精确的细胞计数仪,并且你可以用它计数荧光细胞。很棒的产品。我很喜欢它。我非常愿意推荐它。”Massimo Ammirante, University of California, San Diego
结果、图像和数据文件可以方便的导出到USB闪存中。结果和图像文件可以被保存为.bmp、.jpg、.tiff或.png文件。数据文件被保存为.csv文件,可方便的导入到您的分析软件中或使用Excel™软件查看。
CSV文件以纯文本形式存储表格数据(数字和文本)。纯文本意味着文件是字符的集合,没有需要以二进制数字解释的数据。CSV文件可以用任意第三方软件或表格程序打开。下表描述了保存为CSV文件并用表格程序打开的Countess II数据类型:
类型 名称 描述
通用 A 编号 样本序列编号
B 文件名 文件的名称
C 文件名 文件的名称
D 时间和日期 样本处理的时间和日期
台盼蓝/明场 E 总浓度 整个样本浓度
F 总细胞数 样本内计数的总细胞
G 活细胞浓度 样本内“活”细胞浓度
H 活细胞计数 “活细胞”总数
I 死细胞浓度 “死”细胞浓度
J 死细胞计数 “死”细胞总数
K 活力(%) 样本内基于台盼蓝染色的活细胞百分比
L 平均大小(μm) 细胞平均大小(微米)
荧光 M 光立方1名称 位置1(上方)的EVOS光立方名称
N 光立方1浓度 显示位置1光立方荧光的细胞浓度
O 光立方1 (%) 显示位置1光立方荧光的细胞占明场总细胞的百分比
P 光立方1细胞计数 显示位置1光立方荧光的总细胞数
Q 光立方2名称 位置2(下方)的EVOS光立方名称
R 光立方2浓度 显示位置2光立方荧光的细胞浓度
S 光立方2 (%) 显示位置2光立方荧光的细胞占明场总细胞的百分比
T 光立方2细胞计数 显示位置2光立方荧光的总细胞数
U 光立方1+2浓度 显示位置1和2光立方荧光的细胞浓度相加
V 光立方1+2 (%) 显示位置1和2光立方荧光的细胞占明场总细胞的百分比相加
W 光立方1+2细胞计数 显示位置1和2光立方荧光的总细胞数相加
General Details X 对焦值 焦点位置数值
Y BF光强度 明场光强度0-100%
Trypan Blue/
Brightfield Count Parameters
Z 活细胞尺寸最小值 “活”细胞最小尺寸(微米)
AA 活细胞尺寸最大值 “活”细胞最大尺寸(微米)
AB 活细胞亮度最小值 “活”细胞亮度滑块最小值
AC 活细胞亮度最大值 “活”细胞亮度滑块最大值
AD 活细胞圆度值 “活”细胞圆度滑块值
AE 死细胞尺寸最小值 “死”细胞最小尺寸(微米)
AF 死细胞尺寸最大值 “死”细胞最大尺寸(微米)
AG 死细胞亮度最小值 “死”细胞亮度滑块最小值
AH 死细胞亮度最大值 “死”细胞亮度滑块最大值
AI 死细胞圆度值 “死”细胞圆度滑块值
Fluorescence Count Parameters AJ 光立方1光强度 位置1(上方)光立方光强度值0-100%
AK 光立方2光强度 位置2(下方)光立方光强度值0-100%
AL BF细胞尺寸最小值 “明场”细胞最小尺寸(微米)
AM BF细胞尺寸最大值 “明场”细胞最大尺寸(微米)
AN BF细胞亮度最大值 “明场”细胞亮度滑块最小值
AO BF细胞亮度最小值 “明场”细胞亮度滑块最大值
AP BF细胞圆度值 “明场”细胞圆度滑块值
AQ 光立方1亮度最小值 位置1(上方)光立方亮度滑块最小值
AR 光立方1亮度最大值 位置1(上方)光立方亮度滑块最大值
AS 光立方2亮度最小值 位置2(下方)光立方亮度滑块最小值
AT 光立方2亮度最大值 位置2(下方)光立方亮度滑块最大值
使用Countess II FL全自动细胞计数仪对下列细胞系进行了成功计数:
细胞 物种 器官
A431 皮肤
A549
Adipocytes 脂肪来源的干细胞
Aortic smooth muscle 平滑肌
CHO-M1WT2 中国仓鼠 卵巢
CHSE 大鳞大麻哈鱼 胚胎
COLO-205 结肠
COS-7 非洲猴
HeLa 宫颈
HepG2
HL-60 血液
J774A.1 小鼠 血液
Jurkat 血液
K562 骨髓
MCF7 乳腺
MCPIP1 小鼠
MRC-5
NIH/3T3 小鼠 胚胎
PBMC 血液
PC-12 大鼠 肾上腺
肺动脉内皮 血管
肺动脉平滑肌 平滑肌
Raji 淋巴细胞
SF-21 Insect Ovary
U266 血液
U2OS
脐静脉内皮 血管
全血 血液
订购信息
注意:可重复使用的玻片(货号A25750)仅兼容Countess II FL全自动细胞计数仪。
资源
文献
技术资源
应用说明
仪器支持和演示
Countess II FL用户手册
Countess II FL快速入门指南
细胞分析支持中心
查找关于细胞分析工作流程的要点、故障排除帮助及各种资源。