序列特异性DNA和RNA结合蛋白 (如启动子、基因调控蛋白和转录因子) 在正常细胞调控和疾病状态 (如癌症和特定的遗传疾病) 中发挥了重要作用。 这些调控蛋白是潜在的药物靶点,但这些蛋白通常是稀少的短寿命蛋白,因此您需要一种快速且灵敏的纯化方法。
选择链酶亲和素偶联的Dynabeads,简单、快速且可靠地完成序列特异性DNA或RNA结合蛋白的纯化。
为何选择链酶亲和素偶联的Dynabeads来提取DNA/RNA结合蛋白?
  • 灵敏、快速且方便的固相磁珠操作
  • 在30中分离均质的纯转录因子
  • 只需一步吸附操作即可获得高产量蛋白质
  • 富集DNA和RNA结合蛋白至20,000倍
  • 通过链霉亲和素-生物素结合将DNA偶联至Dynabeads上,其至少可以重复使用十次
Dynabeads上DNA的高稳定性和结合能力使得靶蛋白可与游离溶液中具有类似动力学特点的DNA结合
工作原理:
将生物素标记的DNA/RNA靶序列固定至磁珠上,加入细胞提取物进行孵育。 您可以利用磁珠分离法分离结合蛋白。 您可以将蛋白质洗脱下来进行鉴定或将整个固相复合物直接用于诸如DNA酶足迹研究。
生物素图示
部分参考文献
  1. Mehta A. et.al. (1998) 序列特异性的RNA结合蛋白与Apobec-1互补,编辑载脂蛋白B mRNA。 Mol. Cel. Biol. 18(8):4426-4432.
  2. Nordhoff E. et al. (1999). Rapid identification of DNA-binding proteins by mass spectrometry. Nat. Biotechnol. 17: 884-888.
  3. Brodsky AS和Silver A. (2002). 利用基于微珠的系统在流式细胞仪上识别并鉴定RNA-蛋白质之间的相互作用。 Mol. Cel. Proteomics 1(12):922-929.
  4. Gabrielsen OS et.al. (1989) 酵母转录因子t的磁性DNA亲和纯化——一种超快速分离近均质因素的新型纯化方法。 Nucl. Acids Res. 17:6253-6267
  5. Gabrielsen OS和Huet J. (1993) 酵母转录因子的磁性DNA亲和纯化。 Meth. in Enzym. 218:508-525.
  6. Ozyhar A. et.al. (1992) 蜕化类固醇受体的磁性DNA亲和纯化。 J.Steroid Biochem and Mol.Biol. 43(7):629-634 (阅读摘要)
  7. Ashley CT. et.al. (1993) FMR1蛋白: 保守的RNP家族结构域和选择性RNA结合。 Science 262:563-566 (阅读摘要)
  8. Mangiapan G. et al. (1996). Sequence capture-PCR improves detection of mycobacterial DNA in clinical specimens. J. Clin. Microbiol. 34(5):1209-1215
  9. Dong SM. et al. (2001). Detection of colorectal cancer in stool with the use of multiple genetic targets. J Natl Cancer Inst. 93(11): 858-865.
  10. Refseth UH. et al. (1997). Hybridization capture of microsatellites directly from genomic DNA. Electrophoresis. 18(9):1519-1523.
  11. Shuber AP. et al. (2002). Accurate, non-invasive detection of Helicobacter pylori DNA from stool samples: Potential usefulness for monitoring treatment. J. Clin. Microbiol. 40(1):262-264