Invitrogen™ streptavidin-coupled Dynabeads are a robust and versatile tool that can be used to capture specific RNA or DNA sequences and then pull them directly out of solution. 这些大小单一、超顺磁性的Dynabeads是一种高效的固相介质,是固相硝酸纤维素的替代物,可以为您带来出众的产品质量和数据的一致性。 Excellent near–liquid phase reaction kinetics allow for extremely fast protocols. The inherent ease of magnetic handling means that downstream manipulations and buffer changes are as simple as concentrating the bead-bound target at the tube-wall with a magnet and then discarding the supernatant. 这些磁珠适用于几乎所有的样本类型,包括大多数体液、植物、动物和微生物的裂解粗产物及纯化的总RNA或DNA。 由于这些Dynabeads只与特异性靶向RNA或DNA分子结合,因此一般无须进行上游总RNA或DNA纯化步骤。
单链DNA图片
在直接捕获过程中,双链PCR产物被固定于磁珠上。 这些双链可以轻松转换为单链磁珠结合模板,然后用于直接从溶液中捕获特异的RNA或DNA分子。
有一种间接捕获方法有时具有更快的反应动力学。 这种间接捕获过程先捕获靶点序列,然后将其固定于磁珠上。 首先,将生物素化的捕获序列 (单链DNA) 与样本一起孵育,与溶液中的RNA或DNA靶分子杂交。 Streptavidin-coated Dynabeads are then added to the mixture and the hybridized sequences are immobilized onto the Dynabeads via the streptavidin-biotin bond.
1 µm Dynabeads MyOne™链酶亲和素C1 每mg磁珠的表面积极高,可以实现低丰度RNA或DNA的高度富集。 当需要从更粘的样本 (如脑脊液) 中捕获核酸时,推荐使用尺寸更大的2.8 µm Dynabeads M-270链酶亲和素。 这些Dynabeads (MyOne™链酶亲和素C1和M-270链酶亲和素) 的表面带有少量负电荷,确保只有极低程度的非靶向核酸序列的非特异性结合。
应用范例包括:RNA/DNA感染性物质的分离 (1,2,3,4)、差减杂交 (5,6,7)、cDNA选择和富集、突变序列的检测和分离 (8,9,10)、细胞特异性转录本的分离和mRNA差异显示。
部分参考文献
  1. Meng Q. et al. (2001) 利用自动多重分析系统同时检测乙肝病毒DNA、丙肝病毒RNA及人免疫缺陷病毒1 RNA。 J.Clin.Microbiol. 39(8):2937-2945.
  2. Stevens SJC. et al. (1999) 利用定量竞争PCR监测Epstein-Barr病毒的DNA载量。 J.Clin. Microbiol. 37:2852-2857.
  3. Mangiapan G. et al. (1996) 序列捕获PCR可以改善临床标本的分枝杆菌DNA检测。 J. Clin. Microbiol. 34(5):1209-1215.
  4. Shuber AP. et.al. (2002) 粪便样本中幽门螺杆菌DNA的准确、非侵入性检测: 可用于治疗监测。 J. Clin. Microbiol. 40(1):262-264.
  5. Hansen-Hagge TE. et.al. (2001) 利用新型连接反应介导的消减 (LIMES) 法鉴定哺乳动物cDNA和基因组DNA中的样本特异性的序列。 Nucl. Acids Res.29(4):e20.
  6. Pradel N. et.al. (2002) Genomic subtraction to identify and characterize sequences of Shiga toxin-producing Escherichia coli O91:H21. Appl. Env. Microbiol. 68(5):2316-2325.
  7. Laveder P. et.al.(2002) 自消减cDNA文库的两步法构建策略。 Nucleic Acids Res. 30(9):e38.
  8. Lindblad-Toh K. et.al. (2000) 小鼠单核苷酸多态性的大规模研究和基因分型。 Nature Genetics. 24:381-386.
  9. Miyashiro I. et.al. (2001) 采用多个肿瘤特异性MAGE-A基因检测转移癌的分子策略。 Clin.Chem. 47(3):505-512.
  10. Dong SM. et.al. (2001) 采用多个基因靶点在粪便中检测结直肠癌。 J Natl. Cancer Inst. 93(11):858-865.