Imagerie des structures cellulaires
Guides de sélection des colorations pour organites
Les organites jouent un rôle fondamental dans la fonction cellulaire et la détection d’organites spécifiques à l’aide de colorations, de colorants ou d’anticorps spécifiques de sélection des organites occupe une place centrale dans l’imagerie par fluorescence des cellules et des tissus. Les colorations pour organites peuvent être utilisées comme contre-colorants afin d’identifier plus facilement l’emplacement des protéines et des cibles spécifiques à étudier dans la cellule, tandis que l’imagerie d’anticorps contre les protéines associés à des organites spécifiques peut aider à mieux comprendre la fonction cellulaire. Nos colorations pour organites comprennent des colorants et colorations spécifiques aux organites pour l’imagerie des cellules vivantes ou des cellules fixées, ainsi que pour la cytométrie en flux.
Recherche d’anticorps spécifiques aux organites et de colorations pour organites
Marquage fluorescent des protéines CellLight®
Les réactifs CellLight® constituent le moyen le plus simple de marquer des structures spécifiques dans les cellules vivantes avec des protéines fluorescentes. Il vous suffit d’ajouter le réactif à vos cellules et de laisser incuber pendant une nuit. Les cellules sont prêtes à être observées au matin. Ces constructions prêtes à l’emploi expriment des protéines hybrides fluorescentes qui ciblent des structures intracellulaires spécifiques. La protéine fluorescente est introduite en procédant à une simple étape de transfection qui ne requiert aucune technique de biologie moléculaire—elle fonctionne comme une coloration cellulaire.
En savoir plus sur les réactifs CellLight®
Ressources
Manuel Molecular Probes®
Article du journal BioProbes® 70
|
Outils de rechercheInstruments et applications associés
Nouveau Centre d’assistance sur l’analyse cellulaire |