Vanquish Flex UHPLC システム
最先端のハイスループット分析
Thermo Scientific Vanquish UHPLC システムは、最先端の UHPLC 装置です。新しい Vanquish プラットフォームは、品質、堅牢性、使いやすさを犠牲にすることなく性能と再現性を改善するために、すべての設計を一から見直しました。Vanquish プラットフォームは、どんなに困難な分析課題でも確実に解決できる、あらゆるツールを提供します。
お問い合わせ    バーチャルデモ
困難な分析課題を解決する高度な UHPLC システム
HPLC や UHPLC、分子の大小、マトリクスの複雑さに関わらず、Vanquish プラットフォームは、あらゆるアプリケーションに対応できるように設計されています。この革新的なプラットフォームは、高い操作性とメンテナンス性を有し、一貫した分離性能を発揮します。クロマトグラフィーの限界を押し広げる新たなUHPLCです。どの構成を選択しても、最適化された流路設計とともに高度に統合されたソリューションによって、卓越した保持時間とピーク面積の精度を実現します。
さらに、eWorkflow メソッドセットアップ、専用の ePanel、オープンアクセス、スマートツールとともに、業界トップクラスの使いやすく基準に適合した Thermo Scientific Chromeleon クロマトグラフィーデータシステム(CDS)のメリットも得られます。Chromeleon CDS は、単一ポイントのインテリジェントコントロールと機能により、高度なシステムコミュニケーションを提供します。また、Vanquish システムは他メーカーのクロマトグラフィーデータシステムへの直接プラグインも可能です。
3 つの Vanquish UHPLC システムをラインナップ:
Vanquish Horizon UHPLC システム
複雑で困難なサンプルや、超高速サイクルタイムやスループットが必要なアプリケーションに最適です。Vanquish Horizon UHPLC システムは、条件の厳しい LC および LC-MS ワークフローにおいて、より小さな粒子やカラム内径による分析を確実に実行できます。
Vanquish Flex UHPLC システム
溶媒選択に柔軟性を必要とするアッセイに最適で、あらゆるアプリケーションを対応します。Vanquish Flex UHPLC システムは、メソッド開発からルーチン分析まで、優れた性能を提供します。2 液および 4 液混合ポンプオプションを備えた Vanquish Flex UHPLC システムは、LC/LC-MS ワークフローで卓越した性能を発揮します。
Vanquish Duo UHPLC システム
生産性と稼働時間を向上し、サンプルをより詳しく分析することで、投資回収を迅速化します。Vanquish Duo UHPLC システムは、Vanquish プラットフォームの利点を二つの流路に拡大し、一つの包括的な UHPLC システムで三つのワークフロー(デュアル、タンデム、逆グラジエント)に対応します。第 2 の流路を追加することで、時間短縮およびサンプルあたりのコスト削減により、設置面積を増やすことなく生産性を高めることができます。性能、堅牢性、使いやすさが損なわれることもありません。
Vanquish UHPLC システムの比較
Vanquish Horizon
UHPLC システム
Vanquish Flex
UHPLC システム
Vanquish Duo
UHPLC システム
    ハイエンド UHPLC が求められるアプリケーションに対応する比類のない性能とスループット 高速かつ信頼性の高い UHPLC や柔軟なメソッド開発を実現するバイナリまたはクォータナリ溶媒混合 三つのワークフローに対応する二つの流路により、生産性が向上
性能
システム圧力
最大 1500 bar
最大 1000 bar
最大 1500 bar*
保持時間精度
流量範囲
5 mL/分
8 mL/分
8 mL/分*
バイオコンパチブル      
設計 モジュラー
システムコンポーネント
ポンプ Vanquish バイナリポンプ H
最大 1,500 bar の背圧に対応、非常にゆっくりとした浅いグラジエントから急勾配の高速グラジエントまで、あらゆるグラジエントに最適
Vanquish バイナリポンプ F
最大1,000 bar の背圧に対応、要件の厳しいルーチンアプリケーションに対応する UHPLC 性能
Vanquish クォータナリポンプ F
最大 1,000 bar の背圧に対応、溶媒選択柔軟性を備えた UHPLC 性能
Vanquish デュアルポンプ F
最大 1,000 bar で二つの独立したターナリ溶媒混合流路を一つの装置で提供する独自の構成
Vanquish Horizon または Vanquish Flex ポンプの組み合わせにより機器を構成することも可能
オートサンプラー Vanquish スプリットサンプラー HT
革新的な空気冷却方式採用で高い精度と正確性、短いサイクル時間を達成、バーコード読み取り可能で在庫管理を向上、最大 1500 bar のあらゆるワークフローに対応
Vanquish スプリットサンプラー FT
Vanquish スプリットサンプラー HT と同じメリットを提供し、最大 1,000 bar のアプリケーションに対応
Vanquish デュアルスプリットサンプラー FT/HT
一つのハウジングに二つの注入装置を備えた独自のサンプラーにより、個別に制御可能な(注入量、洗浄サイクルなど)二つの個別のチャンネルを提供、1,000 bar または 1,500 bar のオプション
単一の Vanquish スプリットサンプラー HT/FT により機器を構成することも可能
サンプル容量の拡大 Vanquish チャージャー
インテリジェントなロボットラックとプレートフィーダー。オートサンプラーにサンプルを自動的にロード。Vanquish サンプラーのサンプル容量を最大 8,832 サンプル(23 ウェルプレートまたは 12 バイアルラック)まで拡大するだけでなく、革新的な空気冷却方式とバーコード読み取りにより、在庫管理を簡素化
カラムコンパートメント Vanquish カラムコンパートメント
二つのカラム温調モード(非強制空気循環と強制空気循環)を標準装備、アクティブおよびパッシブなプレカラム移動相ヒーティング/ポストカラムクーラーを提供し、分離と高度なメソッド移行の制御を最適化
事実上ゼロデッドボリュームのシステム接続 Viper UHPLC フィッティングキット
システムやアプリケーションに必要なすべての UHPLC フィッティングとキャピラリーを一つのキットにまとめています。
= 適用外 = Poor = Good = Better = Best
* 異なる組み合わせの Vanquish ポンプまたはオートサンプラーを用いて、任意の構成にすることができます。
Vanquish UHPLC システム用コンパチブルコンポーネント
検出器オプション Vanquish カラム Chromeleon CDS
Vanquish システム用に開発されたカラムで圧力機能と堅牢性を拡張することにより、これまでよりも効果的、迅速かつ簡単に優れた分離が得られます。
当社のいずれの HPLC や UHPLC カラムも、すべての Vanquish システムで使用できます。
  • データ処理を効率化
  • 業界トップクラスの使いやすさとインテリジェント機能
  • 卓越したデータ完全性
  • Vanquish システム用に設計された独自のユーザーガイダンスとハードウェアオートメーション機能
アプリケーションと予算に合わせて HPLC システムを選ぶ
Discover the best HPLC system for your applications and budget
システム選定をサポートする二つのツール
HPLC システム選択ガイド
シンプルなプルダウンメニューの選択に基づいて、アプリケーションに最適な HPLC 装置がランク表示されます。
HPLC システム総所有コスト計算ツール
Thermo Scientific HPLC や UHPLC システムの購入および運用コストを見積もることができます。装置間でのコスト比較も可能です。
アプリケーションに適したシステムを判断できない場合は、
当社のエキスパートにご相談ください。
お問い合わせ
関連する Vanquish の e-learning
Frank Steiner 博士と James Grinias 博士がスムーズなメソッド移管を可能にする Vanquish プラットフォームの新機能を解説し、カラム熱環境があなたの UHPLC 分離にどのように影響するかについて紹介します。どのようにクロマトグラフィーの限界を押し広げ、あなたの現状を打破するクロマト分離を実現するのかを知りたいと思いませんか?
 登録して e-learning を見る
関連する Vanquish UHPLC システムの動画
リソース