El flujo de trabajo de partículas automatizado (APW) de Thermo Scientific proporciona un análisis totalmente automatizado de partículas pequeñas en nuestras plataformas microscopio electrónico de transmisión Talos de Thermo Scientific (barrido)   y Thermo Scientific Spectra (S)TEM . A través de una combinación única de software y hardware, APW le da acceso a imágenes de áreas grandes y adquisición de datos analíticos, a alta resolución, junto con procesamiento de datos avanzado, automatizado y sobre la marcha.
Con APW, podrá:
  • Proporcionar información estáticamente relevante a nanoescala
  • Aumentar la precisión de sus datos mediante la automatización
  • Reducción del coste por medición mediante un proceso repetible y sin supervisión
  • Acelerar el desarrollo de productos a través de la detección más rápida de nuevos materiales
  • Simplificar los flujos de trabajo sustituyendo métodos menos precisos
APW le permite adquirir datos significativos y estadísticamente relevantes en una serie de muestras, entre los que se incluyen:
  • La distribución heterogénea de nanopartículas catalizadoras en grandes portadoras
  • Nanopartículas en bienes de consumo como aditivos alimentarios, cosméticos y pinturas
  • Precipitados/inclusiones en muestras de metal como acero y aluminio
Estos datos incluyen la morfología, la composición química y la información estructural, como el tamaño, la forma y la distribución de las nanopartículas, todo disponible en poco tiempo. (Por ejemplo, se puede obtener una imagen de 25 x 25 μm con una resolución de nanómetro en menos de 20 minutos).
El paquete APW proporciona todo el software y el hardware necesarios para un análisis sencillo, automatizado y sin supervisión de la muestra con STEM y espectroscopía de rayos X dispersiva de energía (EDS), lo que le proporciona las estadísticas científicamente significativas que necesita. APW contiene una actualización informática del software de adquisición Talos o Spectra (S)TEM (Thermo Scientific Maps 3 Software para (S)TEM y EDS, activado por Thermo Scientific Velox Software) y del software de procesamiento (Thermo Scientific Avizo2D Software) en un ordenador de procesamiento de datos exclusivo que supone la unión entre el software de adquisición y el de procesamiento.
Aplicaciones
Process Control_Thumb_274x180_144DPI
Control de proceso
La industria moderna exige un alto rendimiento con una calidad superior, un equilibrio que se mantiene a través de un control de procesos sólido. Las herramientas SEM y TEM con software de automatización exclusivo proporcionan información rápida y multiescala para la supervisión y la mejora de procesos.
Quality Control_Thumb_274x180_144DPI
Control de calidad
El control y garantía de calidad son esenciales en la industria moderna. Ofrecemos una gama de herramientas de EM y espectroscopía para el análisis multiescala y multimodal de defectos, lo que le permite tomar decisiones fiables e informadas para el control y la mejora de procesos.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
Investigación sobre materiales fundamentales
Se investigan nuevos materiales a escalas cada vez más pequeñas para lograr el máximo control de sus propiedades físicas y químicas. La microscopía electrónica proporciona a los investigadores información clave sobre una amplia variedad de características materiales a escala nanométrica.
Asignación elemental a escala atómica con EDS
El EDS de resolución atómica proporciona un contexto químico incomparable para el análisis de materiales al diferenciar la identidad elemental de los átomos individuales. Cuando se combina con TEM de alta resolución, es posible observar la organización precisa de los átomos en una muestra.
Más información ›
Análisis elemental EDS
EDS proporciona información de composición vital sobre las observaciones de microscopio electrónico. En concreto, nuestros exclusivos sistemas de detectores Super-X y Dual-X añaden opciones para mejorar el rendimiento y/o la sensibilidad, permitiendo optimizar la adquisición de datos para cumplir con sus prioridades de investigación.
Más información ›
Análisis de partículas
El análisis de partículas juega un papel vital en la investigación de nanomateriales y el control de calidad. La resolución a escala nanométrica y la adquisición de imágenes superiores de microscopía electrónica se pueden combinar con software especializado para la rápida caracterización de polvos y partículas.
Más información ›
Asignación elemental a escala atómica con EDS
El EDS de resolución atómica proporciona un contexto químico incomparable para el análisis de materiales al diferenciar la identidad elemental de los átomos individuales. Cuando se combina con TEM de alta resolución, es posible observar la organización precisa de los átomos en una muestra.
Más información ›
Análisis elemental EDS
EDS proporciona información de composición vital sobre las observaciones de microscopio electrónico. En concreto, nuestros exclusivos sistemas de detectores Super-X y Dual-X añaden opciones para mejorar el rendimiento y/o la sensibilidad, permitiendo optimizar la adquisición de datos para cumplir con sus prioridades de investigación.
Más información ›
Análisis de partículas
El análisis de partículas juega un papel vital en la investigación de nanomateriales y el control de calidad. La resolución a escala nanométrica y la adquisición de imágenes superiores de microscopía electrónica se pueden combinar con software especializado para la rápida caracterización de polvos y partículas.
Más información ›
Muestras
Nanopartículas
Los materiales tienen propiedades sustancialmente diferentes en la nanoescala y en la macroescala. Para estudiarlos, la instrumentación S/TEM se puede combinar con la espectroscopia de rayos X por dispersión de energía para obtener datos de resolución nanométrica, o incluso subnanométrica.
Más información ›
Investigación sobre catálisis
Los catalizadores son cruciales para la mayoría de los procesos industriales modernos. Su eficacia depende de la composición microscópica y la morfología de las partículas catalíticas; EM con EDS es ideal para estudiar estas propiedades.
Más información ›
Productos
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
Spectra 300
  • Información química y estructural de máxima resolución a nivel atómico
  • Intervalo de alta tensión flexible de 30-300 kV
  • Sistema de condensador de tres lentes
Spectra 200
  • Adquisición de imágenes de alta resolución y contraste para tensiones de aceleración de 30-200 kV
  • Lente de objetivo simétrico S-TWIN/X-TWIN con diseño de pieza polar de holgura amplia de 5,4 mm
  • Resolución de imágenes STEM subangstrom de 60 kV-200 kV
Talos F200i TEM
  • Imágenes S/TEM y EDS precisas y de alta calidad
  • Disponible con tecnología EDS dual
  • Capacidades óptimas in situ
  • Amplio campo de adquisición de imágenes a grande a alta velocidad
Talos F200S TEM
  • Datos precisos de composición química
  • Adquisición de imágenes de alto rendimiento y análisis de composición preciso para microscopía dinámica
  • Cuenta con software Velox para una adquisición y análisis rápidos y fáciles de datos multimodales
Talos F200X TEM
  • Alta resolución/rendimiento en adquisición de imágenes STEM y análisis químicos
  • Añade soportes de muestras in situ para experimentos dinámicos
  • Cuenta con software Velox para una adquisición y análisis rápidos y fáciles de datos multimodales
Software Maps
  • Adquiera imágenes de alta resolución en grandes áreas
  • Encuentre fácilmente áreas de interés
  • Automatice el proceso de adquisición de imágenes
  • Correlacione datos de diferentes fuentes
Software Avizo
  • Compatibilidad con varios datos/varias vistas, multicanal, series temporales, datos de gran tamaño
  • Registro automático avanzado multimodo 2D/3D
  • Algoritmos de reducción de artefactos
Velox
  • Panel de experimentos en el lado izquierdo de la ventana de procesamiento.
  • Mapeo elemental cuantitativo
  • Interfaz de diseño de detector interactiva para control y configuración de experimentos reproducibles
Style Sheet for Techniques Only Tab
Contacto