Zellen mit humanem OATP1B1 (G) SLC-Transporter
Gibco™

Zellen mit humanem OATP1B1 (G) SLC-Transporter

TRANSiPORT Human OATP1B1 (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das OATP1B1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine SuperfamilieWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
GM1102G8 bis 10M Zellen
Katalognummer GM1102G
Preis (EUR)
876,00
Each
Menge:
8 bis 10M Zellen
Preis (EUR)
876,00
Each
TRANSiPORT Human OATP1B1 (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das OATP1B1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine Superfamilie von Membrantransportern, die die Pharmakokinetik und die Arzneimittelexposition beeinflussen können, indem sie den Transport von gelösten Substanzen in und aus Zellen regeln. Das OATP1B1 SLC-Transporterprotein wird in Hepatozyten gefunden.

• Potenzialbewertung für durch Transporter vermittelte Arzneimittelwechselwirkungen
• Anwenderfreundliches Format
• Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis

Auswahl des Messsystems
Zellbasierte Assays können mit radioisotopmarkierten, fluoreszenzmarkierten oder nicht markierten Verbindungen durchgeführt werden. Die Menge des in die Zellen transportierten Substrats kann direkt mit einem Flüssigszintillationszähler, einem Fluoreszenzplatten-Lesegerät oder LC-MS/MS gemessen werden, wodurch eine direkte Bewertung der SLC-Transporteraktivität ermöglicht wird.

Assay-Zuverlässigkeit
Mock HEK293-Zellen (Kat. Nr. GM1101G), die den SLC-Transporter nicht überexprimieren, stehen als negative experimentelle Kontrolle zur Verfügung. Einige Verbindungen können aufgrund der Präsenz endogener Transporter oder unspezifischer Bindung hohe Hintergrundwerte des Transports anzeigen.

Schnelle Ergebnisse
Das praktische Produktformat ermöglicht die Datengenerierung in 2 Tagen vom Auftauen der Zellen bis zum endgültigen Ergebnis.

Zugehörige Produkte
GM1103G Human OAT1 (G) SLC-Transporterzellen
GM1104G Human OAT3 (G) SLC-Transporterzellen
GM1105G Human OCT2 (G) SLC-Transporterzellen
GM1106G Human OATP1B3 (G) SLC-Transporterzellen
GM1108G Human OCT1 (G) SLC-Transporterzellen
GM1113G Human NTCP (G) SLC-Transporterzellen
GM1114G Human MATE1 (G) SLC-Transporterzellen
GM1115G Human MATE2K (G) SLC-Transporterzellen
GM1101G Mockzellen

Specifications
Anzahl Zellen8-10 x 106 cells
ProdukttypSLC-Transporter-Zelle
Menge8 bis 10M Zellen
Zelllinie293 (HEK)
Culture TypeSäugetierzellkultur
SpeziesHuman
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What are TRANSiPORT human solute carrier (SLC) transporter cells?

TRANSiPORT human SLC transporter cells are HEK293 cells that transiently overexpress a solute carrier (SLC) transporter protein. Solute carriers are one of two superfamilies of membrane transporters that can affect pharmacokinetics and drug exposure by governing the transport of solutes into and out of cells. Membrane transporters are found in hepatic cells, kidney proximal tubule cells, intestinal cells, and brain cells.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Drug Discovery & Development Support Center.

Is there a protocol available for the TRANSiPORT solute carrier (SLC) transporter cells?

Yes, the protocol is available here (https://www.genomembrane.com/information).

What should I use as a control with TRANSiPORT solute carrier (SLC) transporter cells?

Mock HEK293 cells (Cat. No. GM1001) that do not overexpress the SLC transporter are available for use as a negative experimental control. Some compounds may demonstrate high background levels of SLC transport due to the presence of endogenous transporters or non-specific binding.

With TRANSiPORT solute carrier (SLC) transporter cells, what should my choice of measurement be for SLC transporter activity?

Cell-based assays can be performed using radioisotope-labeled compounds, fluorescence-labeled compounds, or non-labeled compounds. The amount of substrate transported into the cells can be measured directly using a liquid scintillation counter, fluorescence plate reader, or LC-MS/MS, thereby allowing direct evaluation of SLC transporter activity.

How many cells can I expect in one vial of TRANSiPORT solute carrier (SLC) transporter cells?

One vial contains 8-12 million cells with high viability, designed to seed one 24-well plate for single use.