Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MH19316
          Assay Name: mmu-miR-146a-3p
          miRBase Accession Number: MI0000170
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.11: 43374397 - 43374461 [-] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: CCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAG
          Species: Mouse, Pteropus alecto, Rhesus monkey
          Product Type: mirVana® miRNA inhibitor
          Assay ID MH19316

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464084
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000103, mir-146

          Mature miRNA Sequence:

          CCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-146a-3p MIMAT0016989
          Pteropus alecto pal-miR-146a-3p MIMAT0040182
          Rhesus monkey mml-miR-146a-3p MIMAT0026824

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-146a
          Stem-loop Accession # MI0000170
          Stem-loop Sequence
          AGCUCUGAGAACUGAAUUCCAUGGGUUAUAUCAAUGUCAGACCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAGCU
          Chromosome Location Chr. 11 - 43374397 - 43374461 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0016989
          miRBase ID: mmu-miR-146a-3p
          Mature miRNA Sequence: CCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAG
          Chromosome Location: Chr. 11 - 43374397 - 43374461 [-] on Build GRCm38

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-146a
          Stem-loop Accession # MI0032537
          Stem-loop Sequence
          UGAGAACUGAAUUCCAUGGGUUGUGUCAGUGUCAGACCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0040182
          miRBase ID: pal-miR-146a-3p
          Mature miRNA Sequence: CCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAG
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-146a
          Stem-loop Accession # MI0007634
          Stem-loop Sequence
          CCUAUGUGUAUCCUCAGCUUUGAGAACUGAAUUCCAUGGGUUGUGUCAGUGUCAGACCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAGCUGGGAUAUCUCUGUCGUCGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026824
          miRBase ID: mml-miR-146a-3p
          Mature miRNA Sequence: CCUGUGAAAUUCAGUUCUUCAG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306349_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM19316
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM19316
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 463191_mat
          mirVana® miRNA mimic : MC19316
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481546_mir


          miRBase Alias:

          Mouse: mmu-miR-146a* (v17)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-wt24k:80/100.66.72.70:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline