Einsteinium • Actinide Rare Earth
Symbol: Es
Date of discovery: 1952
Name origin: Albert Einstein
Appearance: unknown
Discoverer: Albert Ghiorso
Obtained from: man-made
Melting point: 1133 K
Boiling point: unknown
Density[kg/m3]: unknown
Molar volume: unknown
Protons/Electrons: 99
Neutrons: 153
Shell structure: 2,8,18,32,29,8,2
Electron configuration: [Rn]5f117s2
Oxidation state: 3
Crystal structure: unknown
Einsteinium, named after theoretical physicist and Nobel Prize winner Albert Einstein, is a synthetic element that is highly radioactive. It is produced by bombarding plutonium with neutrons. It was discovered in 1952 after two teams examined the debris of the first hydrogen bomb test. They found that einsteinium-253 was made by the nuclear fusion of 15 neutrons with uranium-238. Because of the tensions of the Cold War, these results were kept secret until 1955. In 1961, a sample weighing 0.01 mg of Es-253 was synthesized.
Einsteinium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.