Search
KingFisherサンプル精製システムは、DNA、RNA、タンパク質、および細胞の一貫した抽出と精製を可能にする、多目的なラボベンチトップ自動化を実現します。このシステムは、SARS-CoV-2やその他のウイルス/病原体の核酸検査から遺伝子検査用のゲノムDNA(gDNA)、組織およびリキッドバイオプシー用のFFPEやセルフリーDNA(cfDNA)、タンパク質分離やペプチドマッピング、T細胞およびエキソソームの研究にいたるまで、さまざまなアプリケーションに対応します。
KingFisherシステムのワークフローは手動ステップを排除し、他の自動化システムと比較して全体的な処理時間を短縮します。さらに、ほぼすべてのサンプルタイプに対応できる、理解しやすくて最適化されたプロトコルを提供します。
KingFisherシステムはユーザーによる処理エラーを低減しながら、結果の再現性を向上させます。当社のデータでは、KingFisherシステムで処理したサンプルは、ラン間や異なるユーザー間で一貫した結果を維持することが示されています。これは、qPCR、NGS、デジタルPCR、および質量分析など、より高感度のダウンストリームアプリケーションにおいて非常に重要です。
※研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。