Element Crystal hex
Berkelium • Actinide Rare Earth
Symbol: Bk
Date of discovery: 1949
Name origin: Berkeley, CA
Appearance: unknown
Discoverer: G.T. Seaborg
Obtained from: man-made
Melting point: 1259 K
Boiling point: unknown
Density[kg/m3]: 14780
Molar volume: 16.84 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 97
Neutrons: 150
Shell structure: 2,8,18,32,27,8,2
Electron configuration: [Rn]5f97s2
Oxidation state: 3,4
Crystal structure: hexagonal
This radioactive metallic element was created by bombarding americium with alpha particles. The fifth transuranic element to be synthesized, berkelium was discovered late in 1949 by Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson, and Albert Ghiorso, who produced it by bombarding americium-241 with alpha particles in the cyclotron of the University of California, Berkeley. Berkelium metal is chemically reactive, exists in two crystal modifications, and melts at 986K. Like other actinides, berkelium accumulates in skeletal tissue. Outside of basic research, this element has no known uses.
Berkelium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de basculación para mediciones de ARXPS
  • Fuente de iones de modo dual para capacidades de realización de perfiles de profundidad
  • Análisis de aislantes.
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
K-Alpha XPS
  • Espectroscopía de área seleccionable.
  • Monocromador microfocalizado.
  • Espectroscopía del estado químico de alta resolución.
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopía de alta sensibilidad.
  • XPS con fuente de rayos X no monocromática.
  • Analizador hemisférico de 180°.
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Fix for left nav
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
Servicios de microscopía electrónica para
la ciencia de materiales
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.