Element Crystal orth
Neptunium • Actinide Rare Earth
Symbol: Np
Date of discovery: 1940
Name origin: planet Neptune
Appearance: silver
Discoverer: E.M. McMillan
Obtained from: man-made
Melting point: 910 K
Boiling point: 4273 K
Density[kg/m3]: 20450
Molar volume: 11.59 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 93
Neutrons: 144
Shell structure: 2,8,18,32,22,9,2
Electron configuration: [Rn]5f46d17s2
Oxidation state: 3,4,5,6
Crystal structure: orthorhombic
Neptunium is a silvery metallic element named after the planet Neptune. The first synthetic transuranium element of the actinide series, neptunium was discovered by E. McMillan and P.H. Abelson in 1940 by bombarding uranium with slow-moving neutrons. While neptunium is naturally found in only minute quantities as decay products of transmutation reactions in uranium ores, this ductile element can be extracted in kilogram quantities from nuclear reactors. 237Np, the most stable of 17 isotopic forms, can be used as a component in neutron detection instruments.
Neptunium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
기기 카드 원본 스타일시트
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
재품 표 사항에 대한 스타일시트
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
재품 표 사항에 대한 스타일시트
Fix for left nav
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
재료 과학을 위한 전자 현미경
서비스
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.