KingFisher シリーズの機器
Thermo Scientific KingFisher 機器は磁性ビーズ技術を使用して核酸とタンパク質の精製を自動化します。当社の自動化ソリューションは、さまざまな用途やサンプル処理量に対するユーザーの変動性とマニュアルの操作時間を減らし、一貫した結果を維持しながら変化する研究ニーズに適合できる多用途なシステムをお届けします。
最適な KingFisher シリーズの機器を提案します
  KingFisher Duo Prime KingFisher Flex KingFisher Presto
  製品画像 製品画像 製品画像
サイズ コンパクトなベンチトップ ベンチトップ 分注ロボットと一体化
スループット 低~中スループット
6/12 サンプル/分析
中~高スループット
24/96 サンプル/分析
高スループット
96 サンプル/分析
処理溶液量 30 ~ 5000 µL 20 ~ 5000 µL 50 ~ 5000 µL
  デモを依頼
詳細を確認
デモを依頼
詳細を確認
デモを依頼
詳細を確認
  全ての機器の比較
KingFisher シリーズによる精製の仕組み
The Thermo Scientific KingFisher Purification System、永久磁気ヘッドと使い捨てのチップ コームを使用します。チップコームとマグネットヘッドが溶液中に浸かると、磁性ビーズがチップコームの底部に集まります。次にチップコームが異なったウェルまたはプレートに移動し、マグネットヘッドだけを引き上げることで磁性ビーズが溶液にリリースされます。また、チップコームが上下に動くことで、試薬とビーズが混合します。
ワークフロー詳細の動画をご覧ください。
最適な KingFisher シリーズの機器を提案します
  KingFisher Duo Prime KingFisher Flex KingFisher Presto
  製品画像 製品画像 製品画像
サイズ コンパクトなベンチトップ ベンチトップ 分注ロボットと一体化
スループット 低~中スループット
6/12 サンプル/分析
中~高スループット
24/96 サンプル/分析
高スループット
96 サンプル/分析
処理溶液量 30 ~ 5000 µL 20 ~ 5000 µL 50 ~ 5000 µL
  デモを依頼
詳細を確認
デモを依頼
詳細を確認
デモを依頼
詳細を確認
  全ての機器の比較
KingFisher シリーズによる精製の仕組み
The Thermo Scientific KingFisher Purification System、永久磁気ヘッドと使い捨てのチップ コームを使用します。チップコームとマグネットヘッドが溶液中に浸かると、磁性ビーズがチップコームの底部に集まります。次にチップコームが異なったウェルまたはプレートに移動し、マグネットヘッドだけを引き上げることで磁性ビーズが溶液にリリースされます。また、チップコームが上下に動くことで、試薬とビーズが混合します。
ワークフロー詳細の動画をご覧ください。
キットと試薬、プロトコル、プラスチック消耗品で KingFisher シリーズの機器を最適化します
核酸 免疫沈降 タンパク質
製品画像 製品画像 製品画像
  • 一貫性のある高品質な核酸抽出
  • 広範囲に及ぶさまざまなタイプのサンプルからの抽出
  • ハンズオンタイムが最小限で短時間のすぐに自動化できるプロトコル
  • 低いバックグラウンド — ほとんどまたは全くない非特異性結合、予備洗浄が不要、高い S/N 比
  • 高い再現性
  • 短時間のすぐに自動化できるプロトコル
  • 抗体が節約可能
  • 高感度
  • アフィニティ精製に基づいた分析と手順の多様性
  • サンプルの高速処理
  • 多くの下流のアプリケーションとの互換性
  • 短時間のすぐに自動化できるプロトコル
ご注文はこちら
詳細を確認
ご注文はこちら
詳細を確認
ご注文はこちら
詳細を確認
自動化プロトコルをダウンロード 独自のプロトコルを設計またはカスタマイズ
核酸抽出用プロトコル IP/タンパク質用プロトコル BindIT ソフトウェア
  • 核酸精製手順と試薬キット用に設計されたプロトコル
  • 免疫沈降、タンパク質 A、G、ヒツジ抗マウス、ヒツジ抗ウサギ、ストレプトアビジン
  • プロトコルを作成し、PC データベースに保存
  • すべての KingFisher リーズの機器と互換性あり
  • 使いやすい
  • レポートを作成
プロトコルを検索 プロトコルを検索
詳細を確認
詳細を見る
KingFisher Duo Prime KingFisher Flex KingFisher Presto
製品画像 製品画像 製品画像
  • 96 Deep-Well プレート
  • 24 Deep-Well プレート
  • 96 KF プレート
  • エリューションストリップ
  • 溶出ストリップ用キャップ
  • 12ーチップコーム
  • 6ーチップコーム
  • 96 サンプル用コンビパック
  • 96 Deep-Well プレート
  • 24 Deep-Well プレート
  • 96 KF プレート
  • 96 W プレート用 CapMat
  • DW マグネット用 96 チップコーム
  • KF マグネット用 96 チップコーム
  • PCR マグネット用 96 チップコーム
  • 24 Deep-Well チップコームおよびプレート
  • 96 Deep-Well プレート
  • 24 Deep-Well プレート
  • 96 KF プレート
  • DW マグネット用 96 チップコーム
  • 24 DW プレートおよびチップコーム
今すぐ注文 今すぐ注文 今すぐ注文
核酸 免疫沈降 タンパク質
製品画像 製品画像 製品画像
  • 一貫性のある高品質な核酸抽出
  • 広範囲に及ぶさまざまなタイプのサンプルからの抽出
  • ハンズオンタイムが最小限で短時間のすぐに自動化できるプロトコル
  • 低いバックグラウンド — ほとんどまたは全くない非特異性結合、予備洗浄が不要、高い S/N 比
  • 高い再現性
  • 短時間のすぐに自動化できるプロトコル
  • 抗体が節約可能
  • 高感度
  • アフィニティ精製に基づいた分析と手順の多様性
  • サンプルの高速処理
  • 多くの下流のアプリケーションとの互換性
  • 短時間のすぐに自動化できるプロトコル
ご注文はこちら
詳細を確認
ご注文はこちら
詳細を確認
ご注文はこちら
詳細を確認
自動化プロトコルをダウンロード 独自のプロトコルを設計またはカスタマイズ
核酸抽出用プロトコル IP/タンパク質用プロトコル BindIT ソフトウェア
  • 核酸精製手順と試薬キット用に設計されたプロトコル
  • 免疫沈降、タンパク質 A、G、ヒツジ抗マウス、ヒツジ抗ウサギ、ストレプトアビジン
  • プロトコルを作成し、PC データベースに保存
  • すべての KingFisher リーズの機器と互換性あり
  • 使いやすい
  • レポートを作成
プロトコルを検索 プロトコルを検索
詳細を確認
詳細を見る
KingFisher Duo Prime KingFisher Flex KingFisher Presto
製品画像 製品画像 製品画像
  • 96 Deep-Well プレート
  • 24 Deep-Well プレート
  • 96 KF プレート
  • エリューションストリップ
  • 溶出ストリップ用キャップ
  • 12ーチップコーム
  • 6ーチップコーム
  • 96 サンプル用コンビパック
  • 96 Deep-Well プレート
  • 24 Deep-Well プレート
  • 96 KF プレート
  • 96 W プレート用 CapMat
  • DW マグネット用 96 チップコーム
  • KF マグネット用 96 チップコーム
  • PCR マグネット用 96 チップコーム
  • 24 Deep-Well チップコームおよびプレート
  • 96 Deep-Well プレート
  • 24 Deep-Well プレート
  • 96 KF プレート
  • DW マグネット用 96 チップコーム
  • 24 DW プレートおよびチップコーム
今すぐ注文 今すぐ注文 今すぐ注文
KingFisher 動画
Dynabeads および KingFisher Flex を使用して 40 分で自動免疫沈降
IP では、KingFisher 機器および Dynabeads は非特異性結合と低コストにより、高収率と再現性を両立します。これは、Dynabeads が磁性ビーズを使用した免疫沈降法の代表的な製品であり、自動化に適している理由の 1 つです。
KingFisher Duo Prime
KingFisher Presto サンプル精製システム