Search
El espectrofotómetro de microplacas Thermo Scientific Multiskan SkyHigh es un espectrofotómetro de microplacas UV/Vis diseñado para ofrecer comodidad y facilidad de uso para prácticamente cualquier aplicación de investigación fotométrica, especialmente el análisis de ADN, ARN y proteínas, así como las mediciones de turbidez. El sistema Multiskan SkyHigh se ofrece en una variedad de configuraciones, lo que lo hace flexible para adaptarse a una amplia variedad de necesidades. Los modelos de pantalla táctil ofrecen la flexibilidad de utilizar el instrumento de forma independiente o junto con el software para PC Thermo Scientific SkanIt. El modelo de Multiskan SkyHigh operado únicamente a través del software SkanIt es ideal para los usuarios que confían en un PC para todas las operaciones. La capacidad de lectura de cubetas también se ofrece en algunos modelos. Con diferentes opciones para elegir y una amplia gama de aplicaciones, el lector de microplacas Thermo Scientific Multiskan SkyHigh le ayuda a sacar el máximo provecho a su laboratorio.
Además de las características comunes a todos los sistemas de lector de microplacas, el espectrofotómetro Multiskan SkyHigh ofrece:
Medición rápida de volúmenes de muestra bajos
Nuestras placas µDrop y µDrop Duo están diseñadas para una medición rápida de volúmenes de muestra bajos. Puede analizar hasta 32 muestras de forma simultánea y rápida, y eliminar con facilidad las muestras para las mediciones en serie.
Thermo Fisher Connect y Microsoft OneDrive
Las capacidades basadas en la nube Thermo Fisher Connect y Microsoft OneDrive permiten a los usuarios acceder, gestionar y compartir datos de forma remota, disponibles en modelos con pantalla táctil.
Software SkanIt
El software SkanIt se puede utilizar para controlar el espectrofotómetro Multiskan SkyHigh y admite el uso óptimo de las características del instrumento con un flujo de trabajo visual, un análisis de datos sencillo y capacidades de exportación.
Flexibilidad
Disponible en tres configuraciones diferentes: 1) pantalla táctil, 2) cubeta y pantalla táctil y 3) funciona únicamente con el software para PC SkanIt.
Funcionamiento rápido
El espectro completo (200-1000 nm) de un pocillo se obtiene en menos de 10 segundos y se lee una microplaca de 96 pocillos completa se lee en 6 segundos.
|
| ![]() | ![]() | ||
| Multiskan SkyHigh | Multiskan SkyHigh con pantalla táctil | Multiskan SkyHigh con pantalla táctil y placa µDrop Duo | Multiskan SkyHigh con pantalla táctil y cubeta | Multiskan SkyHigh con pantalla táctil, cubeta y placa µDrop Duo |
| Software SkanIt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla táctil* |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidad de lectura de cubetas |
|
|
| ✓ | ✓ |
Placa µDrop Duo |
|
| ✓ |
| ✓ |
* Permite el acceso a las capacidades basadas en la nube Thermo Fisher Connect y Microsoft OneDrive. Se puede conectar a la red de área local.
Especificaciones generales para lectores de microplacas Multiskan SkyHigh
Especificaciones técnicas | Descripción |
Selección de longitud de onda | Monocromador |
Fuente de iluminación | Lámpara de xenón tipo flash |
Intervalo de longitud de onda | 200-1000 nm con incrementos de 1 nm |
Intervalo de lectura | Hasta 4 unidades de absorbancia |
Ancho de banda | <2,5 nm |
Linealidad a 450 nm* | 0-2,5 abs, 2 % |
Exactitud a 450 nm* | 1,0 % + 0,003 abs (0-2,0 abs), 2,0 % (2,0-2,5 abs) |
Precisión a 450 nm* | DE <0,003 abs o CV < 1,0 % |
Placas | Placas de 6 a 48, 96 pocillos y de 6-384 pocillos***, placas Thermo Scientific µDrop |
Cubeta | Dimensiones (Al. × An. × F.): 40-58 x 12,5 x 12,5 mm Altura del centro del haz: 8,5 mm Ventana del haz: ≥ 2 mm |
Velocidad de medición (comenzando por A1 y regresando a A1) | 6 s con una placa de 96 pocillos 10 s con una placa de 384 pocillos |
Agitación de placas | Lineal |
Velocidad de barrido espectral | 10 s de 200-1000 nm con incrementos de 1 nm |
Intervalo de incubación | De temperatura ambiente + 2 °C a 45 °C. |
| Especificaciones generales | |
|---|---|
Interfaces de usuario | Uso independiente: Pantalla táctil de 7 pulg. Control del PC: Software Thermo Scientific SkanIt |
Conexiones | 1 puerto USB B para PC 1 puerto Ethernet 3 puertos USB A para dispositivos (unidad de memoria USB y llave de Wi-Fi) |
Entrada principal | 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía máximo | < 110 W |
Ahorro de energía** | 7 W |
Dimensiones (Al. × An. × F.) | 265 x 295 x 445 mm (10,4 x 11,6 x 17,5 pulg.) |
Peso | Peso real: 10,6-11,5 kg (23,4-25,3 lb), según el modelo |
* Las especificaciones son válidas para las microplacas de fondo plano de 96 pocillos y cubetas de semimicro de cuarzo con una ventana de haz de 4 mm.
** Modelos con pantalla táctil.
*** La altura máxima de la placa con la tapa es de 19,5 mm.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.