Rheometer selection guide
Mit dem richtigen Rheometer oder Viskosimeter können Sie schnell die viskoelastischen Eigenschaften Ihrer Probe messen. 
Egal ob Sie die Textur neuer Lebensmittel messen, die Zugfestigkeit von Kunststoffen oder die Fließeigenschaften von Farben und Lacken analysieren, verlassen Sie sich auf unsere Geräte und erleichtern Sie sich Ihre Laborarbeit.
  • Daten einfach interpretieren: eine intuitive Software liefert schnelle Antworten
  • Schnelles Einrichten von Zubehör: "Assist"-Funktionen unterstützen Sie bei einem Probenwechsel
  • Unterstützung rund um die Uhr: verlässliche Garantien und technischer Support weltweit
Testen Sie die Viskosität oder die rheologischen Eigenschaften Ihrer Materialien für unterschiedlichste Branchen:
Farben und Lacke • Verarbeitete Lebensmittel • Kosmetik und Körperpflege • Pharmazeutika • Batterien & alternative Energien • Polymere & Chemikalien • Zement & Baustoffe • Bitumen • Erdöl
 HAAKE Viscotester 3HAAKE Viscotester iQ/iQ AirHAAKE MARS iQ/iQ AirHAAKE MARS 40/60
RheometertypHandviskosimeterRotationsrheometerRotationsrheometerRotationsrheometer
Portables Gerät   
Optionen für die Temperaturkontrolle 
Automatische Liftfunktion  
Standalone-Betrieb  
Softwaregesteuerter Betrieb✓ 
Tests im schubspannungsgesteuerten Modus (CS) 
Tests in Oszillation (CD-deformationsgesteuert und CS) Optional für iQOptional für iQ
Tests im scherratengesteuerten Modus (CR)
Normalkraftsensor  
Minimale Drehzahl (min-1)62,50,01a0,001b10-8c
Maximale Drehzahl (min-1)62,51.5002.0004.500
Abmessungen (L x B x H)180 x 90 x 175 mmd270 x 500 x 500 mm480 x 390 x 670 mm600 x 600 x 890 mm
SoftwareNeinRheoWinRheoWinRheoWin
  • a Viscotester iQ Air Version 
  • b Mars iQ Air Version
  • c im CR-Modus
  • d Instrument ohne Laborstativ
 HAAKE Viscotester 3 HAAKE Viscotester iQ/iQ AirHAAKE MARS iQ/iQ AirHAAKE MARS 40/60
Druckzellen JaJaJa
Baustoffzelle JaJaJa
Tribologie  JaJa
UV-Aushärtung   Ja
Grenzflächenrheologie   Ja
Festkörperklammer für dynamisch-mechanische thermische Analyse (DMTA)   Ja
Sentmanat Dehnrheometer Zubehör (SER)   Ja
Kombinierte Methoden   Rheo-DEA*
Rheo-Microscope
Rheo-FTIR
Rheo-Raman
*Rheo-DEA: Rheologische dialektrische Analyse
 HAAKE Viscotester 3 HAAKE Viscotester iQ/iQ AirHAAKE MARS iQ/iQ AirHAAKE MARS 40/60
Qualitätskontrolle
Forschung & Entwicklung BegrenztBegrenzt
Einzelpunkt-Viskositätsmessung
Absolute Viskositätsdaten 
Fließ-/Viskositätskurven 
Viskoelastizität Optional für iQOptional für iQ
Analyse von Polymerschmelzen  Optional für iQ
Niedrigviskose Proben (Fruchtsaft, Milchprodukte, Tinten, etc.)
Optional für iQOptional für iQ
Komposite