Mendelevium • Actinide Rare Earth
Symbol: Md
Date of discovery: 1955
Name origin: Dmitri Mendeleev
Appearance: unknown
Discoverer: Albert Ghiorso
Obtained from: man-made
Melting point: 1100 K
Boiling point: unknown
Density[kg/m3]: unknown
Molar volume: unknown
Protons/Electrons: 101
Neutrons: 157
Shell structure: 2,8,18,32,31,8,2
Electron configuration: [Rn]5f137s2
Oxidation state: 2,3
Crystal structure: unknown
Named after Dmitri Mendeleev, father of the periodic table, mendelevium is a metallic, radioactive transuranic element of the actinides. It is a synthetic element first identified by Albert Ghiorso in the Berkeley Radiation Laboratory’s 60-inch cyclotron. The isotope produced was 256Md, which has a half-life of 76 minutes. This first identification was notable in that 256Md was synthesized on a one-atom-at-a-time basis. As only very little mendelevium has ever been made, mendelevium has no uses.
Mendelevium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de basculación para mediciones de ARXPS
  • Fuente de iones de modo dual para capacidades de realización de perfiles de profundidad
  • Análisis de aislantes.
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
K-Alpha XPS
  • Espectroscopía de área seleccionable.
  • Monocromador microfocalizado.
  • Espectroscopía del estado químico de alta resolución.
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopía de alta sensibilidad.
  • XPS con fuente de rayos X no monocromática.
  • Analizador hemisférico de 180°.
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Hoja de estilo para las especificaciones de la tabla de productos
Fix for left nav
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
Servicios de microscopía electrónica para
la ciencia de materiales
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.