Mendelevium • Actinide Rare Earth
Symbol: Md
Date of discovery: 1955
Name origin: Dmitri Mendeleev
Appearance: unknown
Discoverer: Albert Ghiorso
Obtained from: man-made
Melting point: 1100 K
Boiling point: unknown
Density[kg/m3]: unknown
Molar volume: unknown
Protons/Electrons: 101
Neutrons: 157
Shell structure: 2,8,18,32,31,8,2
Electron configuration: [Rn]5f137s2
Oxidation state: 2,3
Crystal structure: unknown
Named after Dmitri Mendeleev, father of the periodic table, mendelevium is a metallic, radioactive transuranic element of the actinides. It is a synthetic element first identified by Albert Ghiorso in the Berkeley Radiation Laboratory’s 60-inch cyclotron. The isotope produced was 256Md, which has a half-life of 76 minutes. This first identification was notable in that 256Md was synthesized on a one-atom-at-a-time basis. As only very little mendelevium has ever been made, mendelevium has no uses.
Mendelevium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.