Search
希ガス質量分析で調査の対象となるのは、希ガスと呼ばれるヘリウム(He)、ネオン(Ne)、アルゴン(Ar)、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)の同位体です。これらのガスは、さまざまな環境サンプル中に非常に少量含まれており、このような希ガス同位体についての調査は、地質年代学、宇宙化学、熱年代学の分野で大きな知見をもたらしています。
少量サンプルでの希ガスの同位体比分析には、低容量に対応した高分解能の静作動真空装置が必要です。Thermo Scientificの3タイプの希ガス質量分析計は、これらの要件を満たすよう設計されています。
感度とマルチコレクションが重要視されるAr-Ar年代特定や、低レベルのアバンダンス感度が必要とされる高精度He同位体分析、あるいは究極的な高分解能での可変マルチコレクションが必須とされる、干渉を排した全希ガスの同時測定であっても、当社の希ガスポートフォリオではそのすべてに対応することが可能です。
また当社は希ガス調製システムも提供しており、分析用のクリーンな希ガス(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン)の供給源としてご利用いただけます。
Ar-Ar年代特定精度を桁違いに向上させることができます。Thermo Scientific Argus VI静作動真空質量分析計は、5つのアルゴン同位体すべての同位体比を同時に測定できます。
新しいThermo Scientific Helix SFTスプリットフライトチューブ希ガス質量分析計は、独自のサブパーミルの精度により、新しい研究分野の開拓を可能にします。
Helix SFTスプリットフライトチューブ希ガス質量分析計の詳細を見る ›
Thermo Scientific Helix MC Plusマルチコレクター希ガス質量分析計の卓越した分解能と精度が、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノンの同位体比の見直しに役立ちます。
Helix MC Plusマルチコレクター希ガス質量分析計の詳細を見る ›
Argus VI質量分析計 | Helix SFT質量分析計 | Helix MC Plus質量分析計 | |
|---|---|---|---|
概要 | 少量サンプルに最適な正確性を提供する低容量と高感度。 | 独自機能によりヘリウム同位体の両者同時測定に対応。 | さまざまな希ガスアプリケーションに対応可能な超高分解能と解析力。 |
分析装置 | 固定コレクターアレイ – 最先端ファラデー(1e10~1e13)と低ノイズCDD SEMテクノロジーの統合 ビーム偏向テクノロジー – 各種のマルチコレクター構成を可能にし、さまざまなサンプルサイズに対応 | 固定コレクターアレイ – 内部容量を最小限に抑制 ESA/SEMによる究極のアバンダンス感度の実現 | 可動コレクター – 汎用性と精度を最大化 複合ファラデーマルチプライヤー(x5) – 幅広いダイナミックレンジに対応 |
質量範囲 | マルチコレクター静作動真空質量分析計により1~140の質量測定が可能。 | マルチコレクター静作動真空質量分析計により1~140の質量測定が可能。 | マルチコレクター静作動真空質量分析計により1~140の質量測定が可能。 |
中心となるテクノロジー | 市販製品中で最小の内部容量 | スプリットフライトチューブにより、ヘリウム同位体の同時測定が可能 | あらゆる希ガス同位体において主要な干渉を単一装置にてすべて排除可能 |
主要アプリケーション | 地質サンプルのAr-Ar年代測定 | 地下水の年代測定、低温熱年代学、地球マントルの組成。 太陽系の起源と進化の解明。 | 81Kr分析による地下水の年代測定。 隕石中のXe同位体比による太陽系の進化過程の研究。 |
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)ソフトウェアプラットフォームが希ガス分析にもたらす新しいレベルの柔軟性、生産性、操作性をご確認ください。
サンプル量が足かせになっていませんか?地球科学の主要な課題の1つとして微小イオンビームの分析があります。このような研究の分析精度は、使用する質量分析計の検出システムに依存します。当社の新しい抵抗設計の1013Ω増幅器を備えた分析装置は、迅速な応答時間と極めて低いノイズ/信号特性を実現します。
Ar-Ar年代特定精度を桁違いに向上させることができます。Argus VI静作動真空希ガス質量分析計では、5つのアルゴン同位体すべてについての同位体比の同時特定が可能です。
1013 Ωフィードバック抵抗を装備した増幅器によるシグナル/ノイズ比の向上は、微量サンプル分析の大幅な改善をもたらします。
*必須項目