Modelos de instrumentos lectores de microplacas
Gama de opciones que proporcionan flexibilidad, rendimiento y facilidad de uso para una gran variedad de ensayos de microplacas.
¿Qué modelo de lector de microplacas es adecuado para usted?
Los lectores de microplacas Thermo Scientific proporcionan flexibilidad, rendimiento y facilidad de uso para una gran variedad de ensayos de microplacas. Los modos disponibles incluyen fluorescencia, absorbancia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y AlphaScreen. La elección del lector de microplacas adecuado para usted depende de la aplicación, el tamaño de la muestra y las necesidades generales del laboratorio. Examine las siguientes categorías y especificaciones y, a continuación, visite el enlace del modelo elegido para obtener más información.
Elija su sistema, accesorios y software Varioskan LUX
Guía de selección
Multiskan FC
Multiskan SkyHigh
Varioskan ALF
Varioskan LUX
Descripción general
Fotómetro de microplacas fácil de usar diseñado con más de 40 años de experiencia con la conocida marca de productos Multiskan. Este instrumento proporciona un rendimiento comprobado y resultados fiables en ensayos ELISA o en una variedad de otras aplicaciones de investigación y rutinarias mediante un diseño de detección innovador y autodiagnóstico integrado. El espectrofotómetro de microplacas UV/VIS es ideal para una gran variedad de ensayos de punto final, cinéticos y espectrales. Equipado con gran pantalla táctil para su uso independiente con protocolos de ensayo ya preparados para los ensayos más comunes de ADN, ARN y proteínas.  Ofrece acceso a las herramientas en la nube Thermo Fisher Connect y Microsoft OneDrive para una gestión de datos remota y segura. Lector de microplacas multimodo de nivel básico y versátil para diversos ensayos con microplacas de absorbancia UV-vis, fluorescencia y luminiscencia. El software de PC SkanIt con protocolos validados y flujo de trabajo visual garantiza la facilidad de uso y un análisis de datos sin esfuerzo. Un lector de microplacas multimodo de vanguardia que ofrece hasta cinco tecnologías de medición, como absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y Alpha. Además de un excelente rendimiento en todas las aplicaciones, ofrece una amplia selección de características automáticas que le ayudarán a ahorrar tiempo y reducir los errores frecuentes en el laboratorio.
Tecnología de detección
Absorbancia, turbidimetría Absorbancia, turbidimetría Absorbancia, turbidimetría, fluorescencia, luminiscencia Absorbancia, turbidimetría, fluorescencia.
Opcional: fluorescencia resuelta en el tiempo (TRF), luminiscencia, AlphaScreen
Absorbancia, basada en filtros      
Absorbancia, basada en monocromador      
Intensidad de fluorescencia, basada en filtros      
Intensidad de fluorescencia, basada en monocromador      
Intensidad de fluorescencia, lectura superior      
Intensidad de fluorescencia, lectura inferior      
Fluorescencia resuelta en el tiempo (TRF), basada en filtros      
Luminiscencia, basada en filtros      
Luminiscencia, basada en monocromador      
Ensayos de luminiscencia y brillo      
Ensayos de luminiscencia con lámpara tipo flash      
Alpha Screen, basada en filtros      
Dispensadores de reactivos      
Control de CO2/O2        
Incubación, de ambiente +4 °C a 45 °C      
Agitación      
Lineal Lineal Lineal, orbital y orbital doble Orbital
Tipos de microplaca      
96, 384 6-48*, 96, 384 6-48, 96, 384 6-48, 96,  384, 1536
Puerto para cubeta      
Compatibilidad con placas µDrop      
Interfaz de usuario      
LCD a color o PC Pantalla táctil o PC PC PC
Compatibilidad con el software SkanIt      
Compatible con automatización       
Actualizable       
Conforme con la norma 21 CFR parte 11      
Multiskan FC
Multiskan SkyHigh
Varioskan ALF
Varioskan LUX
Descripción general Fotómetro de microplacas fácil de usar diseñado con más de 40 años de experiencia con la conocida marca de productos Multiskan. Este instrumento proporciona un rendimiento comprobado y resultados fiables en ensayos ELISA o en una variedad de otras aplicaciones de investigación y rutinarias mediante un diseño de detección innovador y autodiagnóstico integrado. El espectrofotómetro de microplacas UV/VIS es ideal para una gran variedad de ensayos de punto final, cinéticos y espectrales. Equipado con gran pantalla táctil para su uso independiente con protocolos de ensayo ya preparados para los ensayos más comunes de ADN, ARN y proteínas. Ofrece acceso a las herramientas en la nube Thermo Fisher Connect y Microsoft OneDrive para una gestión de datos remota y segura. Lector de microplacas multimodo de nivel básico y versátil para diversos ensayos con microplacas de absorbancia UV-vis, fluorescencia y luminiscencia. El software de PC SkanIt con protocolos validados y flujo de trabajo visual garantiza la facilidad de uso y un análisis de datos sin esfuerzo. Un lector de microplacas multimodo de vanguardia que ofrece hasta cinco tecnologías de medición, como absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y Alpha. Además de un excelente rendimiento en todas las aplicaciones, ofrece una amplia selección de características automáticas que le ayudarán a ahorrar tiempo y reducir los errores frecuentes en el laboratorio.
Tecnología de detección Absorbancia, turbidimetría Absorbancia, turbidimetría Absorbancia, turbidimetría, fluorescencia, luminiscencia Absorbancia, turbidimetría, fluorescencia.
Opcional: fluorescencia resuelta en el tiempo (TRF), luminiscencia, AlphaScreen
Absorbancia, basada en filtros      
Absorbancia, basada en monocromador  
Intensidad de fluorescencia, basada en filtros      
Intensidad de fluorescencia, basada en monocromador      
Intensidad de fluorescencia, lectura superior    
Intensidad de fluorescencia, lectura inferior      
Fluorescencia resuelta en el tiempo (TRF), basada en filtros      
Luminiscencia, basada en filtros    
Luminiscencia, basada en monocromador      
Ensayos de luminiscencia y brillo    
Ensayos de luminiscencia con lámpara tipo flash      
Alpha Screen, basada en filtros      
Dispensadores de reactivos      
Control de CO2/O2        
Incubación, de ambiente +4 °C a 45 °C
Agitación Lineal Lineal Lineal, orbital y orbital doble Orbital
Tipos de microplaca 96, 384 6-48*, 96, 384 6-48, 96, 384 6-48, 96, 384, 1536
Puerto para cubeta      
Compatibilidad con placas µDrop  
Interfaz de usuario LCD a color o PC Pantalla táctil o PC PC PC
Compatibilidad con el software SkanIt
Compatible con automatización 
Actualizable       
Conforme con la norma 21 CFR parte 11
* La altura máxima de la placa con la tapa es de 19,5 mm
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.