Search
As soluções de manipulação de líquidos Thermo Scientific Samco trazem a você segurança e inovação. Os recipientes de amostras Bio-Tite, recipientes para urina de 24 horas, recipientes para salas de cirurgia, recipientes para amostras patológicas e de uso geral, recipientes para analisadores, recipientes para amostras, tubos de teste, tubos de cultura descartáveis e tubos de centrífuga também estão disponíveis em uma variedade de tamanhos padrão para laboratórios clínicos, de pesquisa e industriais.
Todos os sistemas de transporte de frascos e tampas de plástico para a coleta de urina, formalina ou fixador para aplicações histológicas. Os tamanhos mais comuns incluem 20 mL/35 mm, 40 mL/48 mm, 60 mL/48 mm, 90 mL/48 mm, 90 mL/53 mm e 120 mL/53 mm.
Moldados com precisão e fabricados com materiais de qualidade premium, os tubos de plástico são isentos de produtos químicos e biologicamente inertes.
Preparado para aliviar a desordem e a exposição, os recipientes de cor âmbar são inertes a conservantes normais.
Esses copos são a escolha perfeita para amostradores automáticos, diluições de soro, microamostragem e outras aplicações laboratoriais.
Estas pipetas de ponteira fina foram concebidas para segurar facilmente com luvas de látex, produzindo resultados repetíveis que proporcionam confiança de que você precisa.
Feitos de polipropileno virgem, esses recipientes resistem à quebra e à divisão e são inertes à maioria dos produtos químicos, incluindo formaldeído.
Unity Lab Services - Acesso à nossa equipe de serviço especializada, informações sobre planos de suporte, recursos de peças e produtos de consumo e outros serviços de instrumentos.