Der Leistungsnachweis geht aus den Daten hervor
Klare, detaillierte Bilder in Publikationsqualität und quantitative Daten sind das, wofür die CellInsight High-Content-Screening-Plattformen entwickelt wurden. Sehen Sie sich Beispielanwendungen an, einschließlich Fluoreszenzbilder, Diagramme und Videos für Life-Science-Anwendungen wie Angiogenese, Apoptose, Autophagie, Zellzyklus und Zellproliferation, Endozytose und Viabilität. Durchsuchen Sie unsere Antikörper und Assays. Schauen Sie sich unbedingt unsere Bildergalerie weiter unten an. 
Beispielanwendungen
Mit der Thermo Scientific CellInsight High-Content-Plattform können Sie das gesamte Fluoreszenzspektrum zur Optimierung Ihres Assays nutzen – und Ihre Komponenten mit Multiplex vervielfältigen, sodass Sie detailliertere biologische Fragen stellen können. Zu diesem Zweck haben wir eine Vielzahl von Antikörpern und Assays, die mit den CellInsight Systemen kompatibel sind. Nachfolgend finden Sie eine umfassende Liste von Anwendungen, die Assays zusammen mit der High-Content-Plattform verwenden.
Dieser zuverlässige, automatisierte Assay identifiziert angiogene Gefäße (Mikro-Kapillaren), die von Endothelzellen gebildet werden, und bietet quantitative Messungen im Zusammenhang mit der angiogenen Gefäßbildung, wie die Anzahl der Gefäße, ihre Morphologie und Verzweigung sowie einen angiogenen Index.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • % verbundene Gefäße
  • Mittelwert der Fläche der verbundenen Gefäße
  • Mittelwert der Verbindungsbreite
  • Mittlerer Abstand der verbundenen Gefäßknoten
  • Angiogener Index
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 5-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
HUVEC-Zellen, die in Matrigel-Träger gewachsen sind, wurden mit angiogenen Verbindungen behandelt und mit 5-facher Vergrößerung abgebildet. 
(Links) Zellkerne werden mit Invitrogen Molecular Probes Hoechst 33342 (rot dargestellt) gefärbt, und das Zytoskelett (Aktinfasern) wird mit einem Phalloidin-Konjugat gefärbt (grün/gelb dargestellt; große Auswahl an Markierungsmitteln). (Rechts) Mit der Thermo Scientific HCS Studio Software wurden Angiogenese-Merkmale identifiziert. Bei einem Zwei-Kanal-Assay werden verbundene Gefäße automatisch mit einer blauen Überlagerung identifiziert, und Verzweigungsknoten werden als rosafarbene Punkte angezeigt. Mehrere Parameter können automatisch in zusätzlichen Detektionskanälen gemessen und mit den identifizierten Gefäßstrukturen korreliert werden.
Suramin dient als starker Inhibitor der Angiogenese.
Eine Dosisreaktion für die Suraminkonzentration kann anhand einer Vielzahl von Eigenschaften dargestellt werden, die automatisch mit der Thermo Scientific HCS-Plattform über die Thermo Scientific HCS Studio Software gemessen und mit der GraphPad Prism Software abgebildet werden.
Caspase-Assay für HCS, der den einfachen Nachweis von aktiven Caspasen in lebenden Zellen in Echtzeit oder in fixierten Zellen ermöglicht.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte von Punkten in verschiedenen Zellbereichen
  • Durchschnittliche Differenz und Verhältnisse der Fluoreszenzintensität zwischen verschiedenen Bereichen für jede Zelle
  • Intensität und Zählverhältnis zwischen Kanälen innerhalb verschiedener Bereiche für jede Zelle
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 10-fache oder 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Hap1-Zellen wurden nach der Behandlung mit Staurosporin mit CellEvent Caspase-3/7 Green Reagenz und Hoechst 33342 markiert. Die Zellen wurden mit einer Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content-Plattform (Reihe A) und der Thermo Scientific HCS Studio Software  abgebildet, die zur automatischen Identifizierung (Reihe B) und Quantifizierung der Intensität der CellEvent Green Fluoreszenz aus jeder Zelle verwendet wurden.
Dosisabhängige Verstärkung der Einleitung der Apoptose, wie durch Aktivierung von Caspase-3/7 berichtet. Die Empfindlichkeit von zwei Zelltypen: Wildtyp Hap1 (rot) und Hap1 ohne ATG5 (blau) wurde verglichen.
Dieser Assay verwendet eine nukleäre Färbung zur Identifizierung von Zellen und eine TUNEL-Markierung zur Bestimmung von DNA-Strangbrüchen. Die Invitrogen Click-iT TUNEL Alexa Fluor Imaging Assay-Kits sind schnell und effizient und bieten präzise, quantitative Daten, auch bei hohen Konzentrationen an apoptotischen Zellen. Die Kits sind für HCS optimiert und bieten eine Auswahl von drei Wellenlängenoptionen, um das Multiplexing mit anderen zellulären Messungen zu unterstützen.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte für jedes Objekt
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte von Punkten in verschiedenen Zellbereichen
  • Durchschnittliche Differenz und Verhältnisse der Fluoreszenzintensität zwischen verschiedenen Bereichen für jede Zelle
  • Intensität und Zählverhältnis zwischen Kanälen innerhalb verschiedener Bereiche für jede Zelle
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Hela-Zellen, die zur Einleitung einer Apoptose behandelt und abgebildet wurden. Unbehandelte (links) und mit Staurosporin behandelte (rechts) HeLa-Zellen, die mit den Invitrogen Molecular Probes Click-iT TUNEL Alexa Fluor 594 Imaging Assay, for Microscopy & HCS und Invitrogen Molecular Probes Hoechst 33342 gefärbt wurden. Die Zellen wurden mit einem Thermo Scientific HCS-Gerät abgebildet, und Fluoreszenzintensitäten sowie Zählverhältnisse wurden mit der Thermo Scientific HCS Studio Software gemessen.
Dosis-Wirkungskurven für eine Vielzahl von Verbindungen und Zelltypen mit den Invitrogen Molecular Probes Click-iT TUNEL Alexa Fluor 647 zur Messung der Apoptose. Die Wirkungen wurden automatisch mit der Thermo Scientific HCS-Plattform über die Thermo Scientific HCS Studio 2.0 Cell Analysis Software bestimmt und mit der GraphPad Prism Software dargestellt.
In diesem Assay wird die Quantifizierung des LC3B-Proteins auf autophagische Vesikel mithilfe eines festgelegten Endpunkt-Assays auf der Basis der Immunfluoreszenzdetektion erreicht. Die Zellen werden anhand einer Zellkern-Färbung identifiziert, und die LC3B-Expression, die jeder Zelle zugeordnet ist, wird gemessen.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte für jedes Objekt
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte von Punkten in verschiedenen Zellbereichen
  • Durchschnittliche Differenz und Verhältnisse der Fluoreszenzintensität zwischen verschiedenen Bereichen für jede Zelle
  • Intensität und Zählverhältnis zwischen Kanälen innerhalb verschiedener Bereiche für jede Zelle
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld
  • 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
A549-Zellen, die zur Einleitung der Autophagie behandelt und abgebildet wurden (links). A549-Zellen wurden mit Chloroquin behandelt und mit Invitrogen Hoechst 33342, Invitrogen HCS CellMask Deep Red und einem Anti-LC3B mit Invitrogen Alexa Fluor 488 Ziege anti-Kaninchen-Antikörper gefärbt. Zellen akkumulieren LC3B bei höheren Chloroquin-Konzentrationen (rechts). Mit der Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content-Plattform und der Thermo Scientific HCS Studio Software wurden automatisch die Eigenschaften der Autophagie identifiziert: Kerne (blau), Zellen (grüne Grenze) und LC3B wurden sowohl durch Granulatzählung (rosa) als auch durch Messung der Fluoreszenzintensität im 488-Kanal untersucht.
Dosis-Wirkungskurve von LC3B-Granulat pro Zelle mit steigender Chloroquin-Konzentration.
Dosis-Wirkungskurve von LC3B-Fluoreszenzintensität mit steigender Chloroquin-Konzentration.
Zellzyklus-Assays und Mitoseindexmessungen bieten Einblick in die Zellteilung und quantifizieren die Auswirkungen von Verbindungen oder Behandlungen, die die Mitoseprogression beeinflussen. Automatisierte Assays können den Gehalt zellulärer DNA als Indikator dafür bestimmen, wo im Zyklus eine Zelle gefärbt wurde, oder Sie können die Gehalte der mit Mitose verbundenen Proteine wie Histon H3 bestimmen.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • DNA-Gehalt
  • Intensitätsniveaus bis zu 3 sekundären Zielen
  • Korrelation auf Einzelzell- und Populationsebene
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld
  • 10-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Zellzyklus-Assay. A549-Zellen wurden 24 Stunden lang mit steigenden Dosen eines Mitoseinhibitors behandelt. Die Zellen wurden für Phospho-Histon H3 gefärbt und mit einem Invitrogen Alexa Fluor 488 Sekundärantikörper nachgewiesen. Invitrogen HCS NuclearMask Deep Red Stain wurde zur Zellkern-Segmentierung verwendet.
Dosis-Wirkungskurve von Mitoseinhibitoren in A549-Zellen über eine nichtlineare Regression mit der GraphPad Prism Software zur Bestimmung einer EC-Zahl₅₀.
Dieser automatisierte Assay bestimmt die Synthese neuer DNA basierend auf der Integration von Nukleosid-Analogon-EdU in die DNA. Eine kupferkatalysierte „Click“-Reaktion fügt zu EdU ein fluoreszierendes Invitrogen Alexa Fluor Farbstoffkonjugat hinzu und ermöglicht den Nachweis mit einer Reihe von Wellenlängen für einfaches Multiplexing.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • DNA-Gehalt
  • Intensitätsniveaus bis zu 3 sekundären Zielen
  • Korrelation auf Einzelzell- und Populationsebene
Bildgebungsmodus: 
  • Zellen insgesamt
  • Replizierende Zellen
Protokolle und Reagenzien:
A549-Zellproliferationsassay. A549-Zellen wurden mit steigenden Paclitaxel-Dosen behandelt. Die Zellen wurden mit Invitrogen Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 647 Imaging Kit (rot) und Invitrogen Hoechst 33342 Farbstoff (blau) gefärbt. Die Zellen wurden mit der Thermo Scientific CellInsight CX7 High-Content-Analyse-Plattform abgebildet, und die Gesamtzellen sowie die replizierenden Zellen wurden mit der Thermo Scientific HCS Studio Software gemessen.
Dosis-Wirkungskurven von U2OS-Zellen, die mit zunehmenden Konzentrationen von Proliferationshemmern behandelt und mit Invitrogen Molecular Probes Click-iT Plus EdU gefärbt wurden, die mit Invitrogen Molecular Probes Alexa Fluor 647 Farbstoff markiert wurden.
Dieser Assay bestimmt automatisch Änderungen in der Zellmorphologie, die Veränderungen in der zugrunde liegenden intrazellulären Struktur widerspiegeln. Der Assay bestimmt insbesondere die Morphologie der ganzen Zelle und des Zellkerns sowie Anzahl, Abmessungen, intrazelluläre Position und Anordnung von F-Aktin- und Mikrotubuli-Fasern.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Form und Abmessungen der ganzen Zelle
  • Anzahl der Zytoskelett-Fasern, deren Abmessungen und Ausrichtung
  • Intrazelluläre Anordnungen, Positionen und Texturbestimmungen von Zytoskelett-Markierungen
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen – das zweite Bild wurde mit der CX7 Plattform aufgenommen
  • Weitfeld, 20-fache oder 40-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Zytoskelettumbau-Assay. A549-Zellen wurden mit Cytochalasin D behandelt und mit der Thermo Scientific CellInsight CX7 High-Content-Analyse-Plattform analysiert. Kerne werden mit Invitrogen  HCS NuclearMask Blue Stain and F-Aktin mit Invitrogen Alexa Fluor 488 Phalloidin markiert, und die ganze Zelle wird mit Invitrogen  HCS CellMask Deep Red Stain abgegrenzt. Der Assay segmentiert die Zellen automatisch (gelbe Überlagerung) und identifiziert die Position und Ausrichtung der Aktin-Fasern (grüne Überlagerung). Aktin-Fasern, die größer als eine Ansprechlänge sind, werden identifiziert und markiert (rote Überlagerung). Einzelne Zellen können anhand von Balken- und Streudiagrammen identifiziert werden.
Zelluläre Dosis-Wirkung auf Cytochalasin, wie durch Zellfläche, Kernintensität, Aktin-Faseranzahl, Tubulin-Faseranzahl und Aktin-Faserintensität dargestellt.
Das HCS DNA Damage Kit verwendet ein Sekundärantikörper-Konjugat zum Nachweis von phosphoryliertem H2AX, Image-iT DEAD Green Dye zum Nachweis von Zytotoxizität und Hoechst 33342 zum Markieren von Zellkernen in lebenden und toten Zellen.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Form und Abmessungen der ganzen Zelle
  • Anzahl der Zytoskelett-Fasern, deren Abmessungen und Ausrichtung
  • Intrazelluläre Anordnungen, Positionen und Texturbestimmungen von Zytoskelett-Markierungen
Bildgebungsmodus: 
  • DNA-Schaden
  • Zytotoxizität
Protokolle und Reagenzien:
Mit dem HCS DNA Damage Kitkönnen Forscher DNA-Schäden und Veränderungen in der Zelldurchlässigkeit nachweisen und quantifizieren.
Die Endozytose ist an vielen zellulären Prozessen, wie Nährstoffaufnahme und der Rezeptorsignalisierung beteiligt. Die Analyse des Umfangs der Internalisierung eines bestimmten Moleküls kann als Marker für die Endozytose verwendet werden. Häufig verwendete Marker sind Liganden wie LDL, EGF oder Transferrin sowie Flüssigphasenmarker, z. B. 10.000-MW-Dextrane, die mit Fluorophoren konjugiert sind, um deren Lokalisierung zu bestimmen.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte für jedes Objekt
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte von Punkten in verschiedenen Zellbereichen
  • Durchschnittliche Differenz und Verhältnisse der Fluoreszenzintensität zwischen verschiedenen Bereichen für jede Zelle
  • Intensität und Zählverhältnis zwischen Kanälen innerhalb verschiedener Bereiche für jede Zelle
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen – das zweite Bild wurde mit der CX5 Plattform aufgenommen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
U2OS-Zellen, die ein GFP-EGF-Rezeptorkonstrukt stabil exprimieren und mit  pHrodo Red EGF Conjugate inkubiert wurden, wurden mit PitStop 2 Inhibitor (Abcam, Inc.) behandelt, um die Endozytose zu hemmen. Die Zellen wurden mit Invitrogen Hoechst 33342 und pHrodo-Rot-EGF-Konjugat gefärbt. Gefärbte Zellen wurden mit der Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content-Plattform (Reihe A) abgebildet und mit der HCS Studio Software analysiert. Internalisierte EGF-Rezeptoren und der EGF-Ligand wurden automatisch identifiziert (Reihe B): Kerne (blau), Zellen (grüne Grenze), und EGF oder EGF-Rezeptor wurden sowohl nach Granulatanzahl (rot für pHrodo EGF oder grün für GFP-EGF-Rezeptor) untersucht.
Dosisabhängiger Verlust des EGF-Rezeptors (grüne Linie) und der EGF-Internalisierung (rote Linie) mit steigenden Konzentrationen von Pitstop 2 Inhibitoren (Abcam, Inc.) in U2OS-Zellen.  Bei hohen Konzentrationen des Pitstop-2-Inhibitors sind Zellen nicht in der Lage, den EGF-Rezeptor und seinen Liganden zu internalisieren.
HCS LipidTOX Neutral Lipid Stains wurden für bildbasierte High-Content-Screening(HCS)-Assays entwickelt, um die potenziell toxischen Nebenwirkungen von Verbindungen auf den Lipidstoffwechsel bei Säugetierzelllinien zu charakterisieren. Die LipidTOX Assay-Serie umfasst neutrale Lipidfärbemittel für fixierte Zellen und Phospholipid-Färbungen für lebende Zellen, die in Multiplex-Assays kombiniert werden können.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte von Punkten in verschiedenen Zellbereichen
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
Protokolle und Reagenzien:
  • Siehe Auswahlhilfen unten
Lipidvesikel in aus Knochenmark gewonnenen hMSCs, die mit LipidTOX Green Neutral Lipid Stain visualisiert and mit Hoechst 33342 gegengefärbt wurden
Steatose/Adipogenese
  HCS LipidTOX Deep Red Neutral Lipid Stain, for cellular imaging HCS LipidTOX Red Neutral Lipid Stain, für die zelluläre Bildgebung HCS LipidTOX Green Neutral Lipid Stain, für die zelluläre Bildgebung
Anzeige Hohe Affinität für neutrale Lipidtröpfchen in fixierten Zellen
Übliches Filterset Cy5 Texas Red FITC
Reporter LipidTOX Deep Red Neutral Lipid Stain LipidTOX Red Neutral Lipid Stain LipidTOX Green Neutral Lipid Stain
Anr./Em. (nm) 637/655 577/609 495/505
Kompatibel mit lebenden Zellen Nein
Zu Wachstumsmedien hinzugefügt Nein
Mit Formaldehyd fixierbar Zellen nach der Fixierung markiert
Multiplexing Multiplexing mit Reagenzien für die Phospholipidose-Detektion möglich (siehe Tabelle unten)
Plattform Bildgebung, HCS
Literaturverweise Zitierungen
Format 125 μl (1.200 Assays für Steatose/240 Assays für Adipogenese)
Kat.-Nr. Nr. H34477 H34476 H34475
Steatose/Phospholipidose
  HCS LipidTOX Phospholipidosis and Steatosis Detection Kit  
Anzeige Kit für die sequenzielle Analyse von Phospholipidose und Steatose
Übliches Filterset
Reporter LipidTOX Green Neutral Lipid Stain  
Anr./Em. (nm) 495/505  
Kompatibel mit lebenden Zellen Nein  
Zu Wachstumsmedien hinzugefügt Nein  
Mit Formaldehyd fixierbar Nach der Fixierung markiert  
Multiplexing    
Literaturverweise    
Plattform    
Format 10 Platten/1.200 Assays  
Kat.- Nr. H34158  
Phospholipidose/Adipogenese
  HCS LipidTOX Green Phospholipidose-Nachweisreagenz HCS LipidTOX Red Phospholipidose-Nachweisreagenz
Anzeige Markiert die Phospholipid-Akkumulation nach der Inkubation mit lebenden Zellen
Übliches Filterset FITC Texas Red
Reporter LipidTOX Green Phospholipid Stain LipidTOX Red Phospholipid Stain
Anr./Em. (nm) 495/525 595/615
Kompatibel mit lebenden Zellen Ja
Zu Wachstumsmedien hinzugefügt Ja
Mit Formaldehyd fixierbar Ja
Multiplexing Multiplexing mit neutralen Lipidfarbstoffen möglich (siehe Tabelle oben)
Literaturverweise Zitierungen
Plattform Bildgebung, HCS
Format 125 μl (1.200 Assays)
Kat.-Nr. Nr. H34350 H34351
Dieser automatisierte Assay verwendet Invitrogen MitoTracker Orange als Indikator für die mitochondriale Funktion, da seine Akkumulation in den Mitochondrien lebender Zellen proportional zum Potenzial der mitochondrialen Membran ist. Invitrogen Hoechst 33342 wird als Segmentierungshilfe zur Identifizierung von Zellen verwendet. Ein Viabilitätsfarbstoff, wie z. B. Invitrogen Image-iT DEAD Green Viability Stain, lässt sich leicht in das weitere Multiplexing des Assays integrieren. Diese drei Farbstoffe verfügen über eine ausreichende Fluoreszenzsignal-Intensitätsretention bei der Formaldehyd-Fixierung und der Detergenzien-Permeabilisierung, um bei Festendpunkt-Assays sowie bei Anwendungen mit Immunzytochemie für die spezifische Proteindetektion nützlich zu sein.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Potenzial der mitochondrialen Membran
  • Zellviabilität
  • Form und Abmessungen des Zellkerns
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld
  • 10-fache oder 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
HepG2 nach Hoechst 33342 Färbung zur Bereitstellung einer Kernsegmentierung für die automatisierte Zellzählung und die Bestimmung der Kernmorphologie.
Image-iT DEAD Green Stain wurde zur Markierung von toten Zellen und zur Bestimmung der Viabilität auf der Grundlage der Zellmembrandurchlässigkeit verwendet.
MitoTracker Orange markiert Mitochondrien mit polarisierten Membranen, deren Signalintensität proportional zum Membranpotenzial und zur Gesundheit der Mitochondrien ist.
Dosis-Wirkungskurve für HepG2-Zellen, die mit steigenden Valinomycin-Konzentrationen behandelt wurden. Die Zellen wurden gefärbt mit Invitrogen MitoTracker Orange, um das Potenzial mitochondrialer Membranen zu messen, mit Invitrogen Hoechst 33342 Farbstoff, um die Gesamtzellen basierend auf der Kernintensität zu zählen, und mit Invitrogen Image-iT DEAD Green, um tote Zellen zu identifizieren. Die automatisierte Bildgebung und Analyse erfolgte mit der Thermo Scientific HCS-Plattform. Die Daten wurden zur Berechnung von EC50-Werten für Zellverlust, mitochondriales Membranpotenzial und Membrandurchlässigkeit mit der GraphPad Prism Software verwendet.
Dieser automatisierte Assay ermöglicht die Quantifizierung und Korrelation von Neuron- und Neuritenmorphologie. Die Analyse kann von der einfachen Neuritenauswuchs-Messung bis hin zur komplexen Analyse von erweitertem Neuritenauswuchs und Verzweigung reichen.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Zellzahl
  • Zellgröße
  • Neuritenzahl
  • Neuritenlänge
  • Neuritenverzweigung
  • Da die Analyse während der Bilderfassung durchgeführt wird, ist es möglich, einen optimierten Datensatz zu erfassen, um die Anzahl der ausgewählten Neuronen sicherzustellen, damit Ihre statistischen Anforderungen erfüllt werden.
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 10-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Primärneuronen-Auswuchs-Assay (rechts). Ein hippocampales primäres Neuron wurde mit Invitrogen Hoechst 33342 (blau) und einem Alexa Fluor 647 Immunkonjugat markiert (rechts). Die Neuritenauswuchs-Funktionen wurden automatisch mit der Thermo Scientific HCS Studio Software identifiziert. Die Zellkörper sind blau und die Neuronen sind grün.
Dosis-Wirkungskurven zeigen die Wirkung der Glutamat- und Kainit-Konzentration auf hippocampale Neuronen von Ratten mit automatisierten Messungen der Neuronenzahl, Neuritenzahl, Neuritenlänge und Neuritenintensität.
Die Verwendung fluorogener Reporter, wie CellROX Farbstoffe, ermöglicht die Echtzeitanalyse der ROS-Erzeugung in lebenden Zellen und in fixierten Zellpräparaten.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte für jedes Objekt
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte von Punkten in verschiedenen Zellbereichen
  • Durchschnittliche Differenz und Verhältnisse der Fluoreszenzintensität zwischen verschiedenen Bereichen für jede Zelle
  • Intensität und Zählverhältnis zwischen Kanälen innerhalb verschiedener Bereiche für jede Zelle
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen – das zweite Bild wurde mit der CX5 Plattform aufgenommen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 10-fache oder 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Hap1-Zellen wurden mit Menadion behandelt und mit CellROX Green und Hoechst 33342 markiert. Die Zellen wurden mit einer Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content-Plattform (Reihe A) und der Thermo Scientific HCS Studio Software abgebildet, die zur automatischen Identifizierung (Reihe B) und Quantifizierung der Intensität der CellROX Green Fluoreszenz aus jeder Zelle verwendet wurden.
Dosisabhängiger Anstieg der ROS-Produktion in Hap 1-Zellen, die mit CellROX Green beladen und eine Stunde lang mit Menadion behandelt wurden.
Das Click-iT Plus OPP Alexa Fluor Protein Synthesis Assay Kit bietet eine schnelle, empfindliche Methode zum Nachweis der Proteinsynthese in einem HCS-Format. Der Assay integriert effizient O-Propargyl-Puromycin (OPP) in neu translatierte Proteine in einem kompletten Methionin-haltigen Medium. Das Protein wird dann fluoreszierend mit einem hellen, fotostabilen Alexa Fluor Farbstoff in einer schnellen, hochspezifischen, milden Click-Reaktion markiert.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte für jedes Objekt
  • Fluoreszenzintensität, Morphologie und Zählwerte von Punkten in verschiedenen Zellbereichen
  • Durchschnittliche Differenz und Verhältnisse der Fluoreszenzintensität zwischen verschiedenen Bereichen für jede Zelle
  • Intensität und Zählverhältnis zwischen Kanälen innerhalb verschiedener Bereiche für jede Zelle
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen – das zweite Bild wurde mit der CX5 Plattform aufgenommen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 10-fache oder 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Hap1-Zellen, die mit Cyclohexamid behandelt und mit Hoechst 33342 und Click-iT OPP markiert wurden, und denen dann ein Alexa Fluor 488 Azid für den chemoselektiven Nachweis (Click-iT Plus OPP Alexa Fluor 488 Protein Synthesis Assay Kit) zugesetzt wurde. Die Zellen wurden mit einer Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content-Plattform (Reihe A) und der Thermo Scientific HCS Studio Software abgebildet, mit der die Intensität der Click-iT OPP grünen Fluoreszenz jeder Zelle automatisch identifiziert (Reihe B) und quantifiziert wurde.
Dosisabhängige Abnahme der Proteinsynthese nach der Behandlung von Zellen mit Cyclohexamid. Die Empfindlichkeit von zwei Zelltypen: Wildtyp Hap1 (rot) und Hap1 ohne ATG5 (blau) wurde verglichen.
Dieser automatisierte Assay überwacht den Übergang von pluripotenten Stammzellen (PSC) zu einem mesodermalen und anschließend gebundenen Kardiomyozyten-Phänotyp mit einem bildgebenden Protokoll mit fixierten Zellen. In einem 3-Kanal-Assay werden Zellen fixiert, und mit einem nukleären Färbemittel zur Lokalisierung und mit Primärantikörpern gegen Zellkern-Transkriptionsfaktoren gefärbt, die mit Pluripotenz (Oct4) und kardialer Differenzierung (Nkx2,5) assoziiert sind.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Zellkernmasken-Identifizierung
  • Punkte werden je nach Kanal identifiziert und lokalisiert
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld
  • 10-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Immunfluoreszenzdetektion von Oct4 (grün) und NKx2,5 (rot) zur Bestimmung des Differenzierungsstatus in H9-Zellen, die mit DAPI (blau) gefärbt wurden.
Identifizierung differenzierter Stammzellen. Die DAPI-Färbung wird verwendet, um automatisch eine Zellkernmaske (blaue Umrandung) zu erzeugen; dann werden die Zellen, die für den Differenzierungsmarker (in diesem Fall Oct4) innerhalb des Kernbereichs positiv sind, rot hervorgehoben.
Ergebnisse aus dem Stammzelldifferenzierungs-Assay. Die Prozentsätze der Zellkerne Oct4+ und Nkx2,5+ wurden in Zellen quantifiziert, die zu den angegebenen Zeitpunkten fixiert waren. Vor der Differenzierung (Tag 0) waren fast 100 % aller Zellen im Oct4+/Nkx2,5- vereinbar mit einem pluripotenten Zustand. Am 6. Tag waren mehr als 90 % der analysierten Zellen für beide Marker co-positiv. Nach Tag 6 ging die Häufigkeit der Oct4+-Zellen zurück, was mit einem Verlust an Pluripotenz und einem Übergang zu einem endgültig differenzierten Kardiomyozyten-Phänotyp vereinbar war.
Dieser automatisierte Assay verwendet die Kolokalisation von präsynaptischen und postsynaptischen Markern, um Synapsen zu identifizieren und sie in Korrelation zur neuronalen und neuritischen Morphologie zu setzen.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Neuritenzahl
  • Neuritenlänge
  • Neuritenverzweigung
  • Präsynaptische Vesikel
  • Postsynaptische Punkte
  • Synapsennummer
  • Da die Analyse während der Bilderfassung durchgeführt wird, ist es möglich, einen optimierten Datensatz zu erfassen, um die Anzahl der ausgewählten Neuronen sicherzustellen, damit Ihre statistischen Anforderungen erfüllt werden.
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld oder Konfokal
  • 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Synaptogenese-Assay (links). Ein hippocampales primäres Neuronenpräparat wurde mit Invitrogen Hoechst 33342 Farbstoff (blau) und einem Invitrogen Alexa Fluor 488 MAP2 Antikörper-Konjugat markiert (Mitte und rechts). Synaptogenese-Funktionen wurden automatisch mit der Thermo Scientific HCS Studio Software identifiziert. Zellkörper werden in Blau und Punkte in Rosa identifiziert. Neuronen werden grün gekennzeichnet, und Überlappungen zwischen Punkten und Neuronen sind gelb markiert.
Dosis-Wirkungskurven zeigen die Wirkung der Glutamat- und Kainit-Konzentration auf hippocampale Neuronen von Ratten mit automatisierten Messungen der präsynaptischen Intensität, der postsynaptischen Intensität, der Vesikelzählungen und der Synapsenzählungen.
In diesem automatisierten Assay wird die Translokation des aktivierten Transkriptionsfaktors vom Zytoplasma zum Zellkern automatisch erkannt und für jede Zelle quantifiziert. Der Assay wird bequem über drei Nachweiskanäle mit einer Zellkernfärbung, einer Ganzzellfärbung und einer spezifischen Markierung für den Transkriptionsfaktor ausgeführt.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Transkriptionsfaktor-Intensität im Zytoplasma und Zellkern
  • Unterschied in der Intensität des Transkriptionsfaktors zwischen Zytoplasma und Zellkern als Maß für die Translokation von Zytoplasma zu Zellkern
  • Verhältnis der Intensität des Transkriptionsfaktors zwischen Zytoplasma und Zellkern als Maß für die Translokation von Zytoplasma und Zellkern
  • Prozentsatz der Zellen auf der Well-Platte oberhalb eines vom Benutzer definierbaren Schwellenwerts für die Intensitätsdifferenz oder das Verhältnis zwischen Zellkern und Zytoplasma für ein oder mehrere Ziele
  • Form und Abmessungen des Zellkerns
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld
  • 10-fache oder 20-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Transkriptionsfaktor-Aktivierung (links) Die HeLa-Zellen wurden mit TNFα behandelt, fixiert, permeabilisiert und mit Invitrogen HCS NuclearMask Blue (blau) gefärbt, und NFκB wurde durch indirekte Immunfluoreszenz (grün) markiert (rechts). Zellfunktionen für den Assay wurden automatisch mit der Thermo Scientific HCS Studio Software erkannt: Zellkern (blaue Überlagerung), Zytoplasma (grüne Überlagerung) und NFκB-Intensität. Die rote Überlagerung zeigt die Zellen, in denen keine Translokation aufgetreten ist.
NFκB-Intensitätsunterschied zwischen Zytoplasma und Zellkern im Vergleich zum Verhältnis. Die NFκB-Intensitätsunterschiede zwischen Zytoplasma und Zellkern wurden automatisch berechnet und dargestellt. Die roten Punkte im Streudiagramm der NFκB-Intensitätsunterschiede zwischen Zytoplasma und Zellkern im Vergleich zum Verhältnis entsprechen den Zellen, die keine NFκB-Translokation aufweisen.
Dosis-Wirkungskurve, die die Aktivierung von NFkB durch Erhöhung der TNFα-Konzentration zeigt. Die y-Achse zeigt den Intensitätsunterschied zwischen dem Zellkern (mit verlagertem NFkB) und dem umgebenden Zytoplasma (mit nicht verlagertem NFkB) als Maß für die NFkB-Translokation.
Die Membranintegrität ist ein häufig gemessener Parameter in Zellviabilitätsassays. Zellen mit beeinträchtigten Membranen ermöglichen den Eintritt in ansonsten zellundurchlässige DNA-bindende Farbstoffe, und diese DNA-Färbung dient als Zelltod-Indikator, der als Grundlage für einen einkanaligen Assay verwendet werden kann. Invitrogen Image-iT DEAD Green Viability Stain (grün; (Kat.- Nr. I10291 ist ein idealer Farbstoff für tote Zellen, da er die Zellkerne toter Zellen markiert und auch Fixierung und Permeabilisierung übersteht, sodass er mit anderen Techniken leicht vervielfältigt werden kann.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Einkanal
  • Zweikanal
  • Zellen insgesamt
  • Lebende Zellen
  • Tote Zellen
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen
  • Weitfeld
  • 10-fache Vergrößerung
Protokolle und Reagenzien:
Einkanaliger Viabilitätsassay mit Multiplexing. Hela-Zellen, die mit Camptothecin behandelt und mit Invitrogen Hoechst 33342 (blauer Kanal) zur Bestimmung der Gesamtzellzahl gefärbt wurden. Tote Zellen werden mit Invitrogen Image-iT DEAD Green (grüner Kanal) gefärbt und proliferierende Zellen werden mit Invitrogen Click-iT PLUS EdU mit Invitrogen Alexa Fluor 647 Picolylazid (dunkelroter Kanal) markiert.
Zweikanaliger Viabilitätsassay. A549-Zellen wurden mit unterschiedlichen Camptothecin-Konzentrationen behandelt und mit dem Invitrogen LIVE/DEAD Cell Imaging Kit gekennzeichnet. Lebende Zellen sondern die grüne LIVE-Sonde ab, während tote Zellen für den roten DEAD-Farbstoff durchlässig werden. Die Zellen wurden mit Invitrogen Hoechst 33342 zur Bestimmung der Gesamtzellzahl gegengefärbt.
Einkanaliger Viabilitätsassay mit Multiplexing. Dosis-Wirkungs-Kurve für mit Camptothecin behandelte HeLa-Zellen, die mit Invitrogen Image-iT DEAD Green gefärbt und mit der Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content-Screening-Plattform gemessen wurden.
Zweikanaliger Viabilitätsassay. Dosis-Wirkungskurve, die die Wirkung der Camptothecin-Konzentration auf die Zellviabilität unter Verwendung des Invitrogen LIVE/DEAD Cell Imaging Kit zeigt.
Bildsegmentation trennt Objekt von Interesse (Zellen) vom Hintergrund oder von anderen für die Analyse nicht relevanten Merkmalen und ermöglicht die Bestimmung von Elementen von Interesse in ihrem geeigneten räumlichen Kontext, wie z. B. Translokation von Biomarkern in den Zellkern oder Veränderungen der Biomarkerwerte in bestimmten Zellkompartimenten. Zu den wichtigsten Ansätzen für die Bildsegmentierung gehört die Verwendung von fluoreszierenden Farbstoffen, die selektiv für bestimmte Teile der Zelle – Zellkern, Zytoplasma, Plasmamembran oder andere Organellen – eingesetzt werden, um die gesamte Zelle zu beschreiben.
Automatisch bestimmte Eigenschaften: 
  • Kern
  • Zytoplasma
  • Plasmamembran
  • Organelle
Bildgebungsmodus: 
  • CellInsight CX5 und CX7 Plattformen 
  • Weitfeld
  • 10-fache Vergrößerung
Reagenzien
Abbildung 2. Die Auswirkungen der Cytochalasin D-Behandlung auf die HeLa-Zellgröße, wie mit  HCS CellMask Blue Stain gemessen. Hela-Zellen wurden vor der Fixierung und Permeabilisierung 3 Stunden lang mit DMSO-Träger (links) oder 10 µM Cytochalasin D (rechts) behandelt. Die Proben wurden dann mit  HCS CellMask Blue Stain und Alexa Fluor 488 Phalloidin markiert, um filamentöses Aktin (rot), Maus anti-α-Tubulin IgG (nachgewiesen mit Alexa Fluor 555 Ziege anti-Maus IgG, grün) und TO-PRO-3 Iodid zu visualisieren, um Zellkerne (magenta) gegenzufärben. Das Balkendiagramm stellt quantitative Messungen der Zellgröße dar, die mit HCS CellMask Blue Stain bestimmt wurden, um die Auswirkungen der Cytochalasin-D-Behandlung zu zeigen.
Abbildung 3. Plasma-Membran-Bildsegmentierung lebender Zellen mit CellMask Deep Red Plasma Membrane Stain. HaCaT-Zellen (eine immortalisierte humane Keratinozyten-Zelllinie), die mit einem auf Mitochondrien zielgerichteten eGFP-Konstrukt (Pseudofarbe Grün) transfiziert wurden, wurden mit 1 µM Hoechst 33342 (Pseudofarbe Blau) und dann mit 8 μg/ml CellMask Deep Red Plasma Membrane Stain (Pseudofarbe Rot) inkubiert. Die Zellen wurden mit einem Zeiss Cell Observer HS-Mikroskop abgebildet. Der Bildstapel wurde mit dem Zeiss AxioVision 3D Deconvolution Modul mit der Punktverteilungsfunktion entfaltet, die mit einer 200 nm TetraSpeck fluoreszierenden Mikrosphäre erfasst wurde. Bild eingereicht von Christian Junker, Universität des Saarlandes, Abteilung Biophysik, Homburg, Deutschland.
Produkte für die Segmentierung der Aufnahmen von Zellkern, Zytoplasma und Plasmamembran
Katalognr. Produkt Größe Price (EUR) Menge
H10325 Each
315,65
Exklusiv online
343,00 Erparnis 27,35
H10326 Each
316,65
Exklusiv online
344,00 Erparnis 27,35
H10294 Each
319,65
Exklusiv online
347,00 Erparnis 27,35
H3570 Each
215,65
Exklusiv online
227,00 Erparnis 11,35
H32720 Each
464,00
H32714 Each
506,00
H32713 Each
466,00
H32712 Each
500,00
H32721 Each
465,65
Exklusiv online
506,00 Erparnis 40,35
H32722 Each
435,00
C10045 Each
355,00
C10046 Each
337,00
High-Content-Antikörper und ‑Assays
Für einen spezifischeren primären oder sekundären Antikörper sollten Sie Ihre Auswahl mithilfe dieser Links treffen:
Bilder aufgenommen mit der CellInsight CX7 LZR Plattform
Das High-Throughput-Immunassay-Screening wird mit den neuen CellInsight CX7 Pro Plattformen ermöglicht
Vergleich des FirePlex™-HT No-Wash-Immunassays mit den CellInsight CX7 und CX7 Pro Geräten. Der für das High-Throughput-Screening optimierte No-Wash FirePlex Assay wurde gemäß dem Herstellerprotokoll zum Nachweis von 5 bzw. 10 Analyten pro Well durchgeführt. Zur Untersuchung der Reproduzierbarkeit der Analyten und der Fenster für den dynamischen Bereich wurde eine 10-Punkt-Standardkurve quantifiziert. Der resultierende Assay wurde entweder mit der CellInsight CX7 (Bilder links) oder der CX7 Pro (Bilder rechts) Plattform bestimmt und mithilfe der FirePlex Analysis Workbench Software quantifiziert. Nur das CX7 Pro Gerät (Bilder rechts) konnte einen dynamischen Bereich von 2,5 (15 Bit) oder 3,0 (16 Bit) überschreiten und weniger als 15 Prozent Intraplatten-Variationskoeffizienten erreichen. Die überlegene Optik und die 95%-QE-Detektionsfähigkeit des CX7 Pro Geräts sorgen für einen deutlich verbesserten dynamischen Bereich und eine deutlich verbesserte Reproduzierbarkeit. Die Validierung dieses Experiments erfolgte durch Abcam™ mithilfe der CX7 Pro sCMOS Kameramodi 15 Bit und 16 Bit zur Berücksichtigung von HT-Screening-Überlegungen.
Immunonkologische Anwendung:  Bildgebende antikörperabhängige Inaktivierung von Zellen in Brustkrebssphäroiden
Antikörperabhängige Inaktivierung von Zellen in Brustkrebssphäroiden. Humane natürliche Killerzellen wurden mit dem Dynabeads Untouched Human NK Cells Kit isoliert und mit CellTracker Deep Red Dye gekennzeichnet. Humane Brustkrebszellen (SKBR3) wurden über Nacht in Nunclon Sphera 96-Well-Platten zu Sphäroiden gezüchtet, die mit dem Anti-HER2-Antikörper Trastuzumab behandelt wurden, und dann 4 Stunden lang mit NK-Zellen angesetzt. Die Zellen wurden mit CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent und Hoechst 33342 gefärbt und auf dem CellInsight CX7 LZR High-Content-Screening abgebildet. Plattform. Bei den Bildern handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent wurde zur Untersuchung von NK-Zell- und Antikörper-vermittelter Apoptose in Sphäroiden verwendet. CellTracker Deep Red wurde zur Verfolgung von NK-Zellen innerhalb des Sphäroids eingesetzt. Trastuzumab, das an HER2 in SKBR3-Zellen gebunden ist, verstärkt die Anti-Tumor-Reaktion der NK-Zellen über antikörperabhängige zelluläre Apoptose.
Anwendung zur Sphäroid-Bildgebung und -Analyse: Segmentierung und Quantifizierung der EdU-Proliferation und der Sphäroidgröße
Segmentierung und Quantifizierung von EdU und Sphäroid-Größe mit dem CellInsight CX7 LZR System. A549-Zellen wurden mit einer Dichte von 5.000 Zellen pro Well auf einer Nunclon Sphera 96U-Well-Mikrotiterplatte ausgestrichen und 24 Stunden lang in einem CO2-Inkubator inkubiert. EdU wurde bei einer Endkonzentration von 10 µM hinzugefügt und 1 Stunde lang inkubiert. Die Sphäroide wurden anschließend gewaschen, mit 4 % Formaldehyd fixiert und mit 0,25 % Triton X-100 permeabilisiert. Die Sphäroide wurden dann für EdU mit dem Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS Assay Kit gemäß dem Kit-Protokoll gefärbt. Die Platte wurde mit einem 4-fachen Objektiv im Konfokalmodus auf einer CellInsight CX7 LZR High-Content-Screening-Plattform abgebildet. Das Bild ist eine maximale Intensitätsprojektion von 200 optischen Z-Scheiben mit jeweils 1 Mikrometer. Die Quantifizierung wurde mit der HCS Studio 2.0 Software über die Morphology Explorer BioApplication durchgeführt. Das Sphäroid wurde als ein Objekt segmentiert, und EdU-positive Zellen wurden als Punkte innerhalb des Sphäroids gezählt. Mit der Morphology Explorer BioApplication wurden die Sphäroide als ganzes Objekt segmentiert, EdU-positive Zellen wurden innerhalb des Sphäroids segmentiert und die Anzahl der Zellen wurde dargestellt.
Konfokalbildgebung von 3D-Sphäroiden im Lebendzell-Modus für Bio-Anwendungen
Konfokalbildgebung von 3D-Sphäroiden im Lebendzell-Modus. (A) A549-Zellen wurden mit einer Dichte von 5.000/Well auf einer U-Bodenplatte ausgestrichen und 48 Stunden lang in einem CO2-Inkubator inkubiert. Lebende Sphäroide wurden mit einem LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit für lebende und tote Zellen gekennzeichnet. Die Platte wurde automatisch mit einem 10-fachen Objektiv mit Konfokalbildgebung auf einem CellInsight CX7 LZR HCS-Gerät abgebildet. Bei diesem Bild handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. Tote Zellen, die gefärbt wurden, wurden im Sphäroidkern (rot) und lebenden Zellen (grün) an der Peripherie von Sphäroiden beobachtet. (B) A549-Zellen wurden mit einer Dichte von 5.000/Well auf einer U-Bodenplatte ausgestrichen und 24 Stunden lang im CO2-Inkubator inkubiert. Lebende Sphäroide wurden dann mit MitoTracker Orange CMTMRos und CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent 30 min lang gefärbt. Die Platte wurde automatisch mit einem 10-fachen Objektiv mit Konfokalbildgebung auf einem CellInsight CX7 LZR HCS-Gerät abgebildet. Bei diesem Bild handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. Bei lebenden A549-Sphäroiden sind die meisten Zellen gesund, wie bei der MitoTracker Orange-Färbung zu sehen ist, und es wurden nur sehr wenige apoptotische Zellen beobachtet. (C) A549-Zellen wurden mit einer Dichte von 5.000/Well auf einer U-Bodenplatte ausgestrichen und 24 Stunden lang in einem CO2-Inkubator inkubiert. Lebende Sphäroide wurden dann mit dem Image-iT Green Hypoxia Reagent30 min lang gefärbt. Die Platte wurde automatisch mit einem 10-fachen Objektiv mit Konfokalbildgebung auf einem CellInsight CX7 LZR HCS-Gerät abgebildet. Bei diesem Bild handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. Lebende A549-Sphäroide zeigen eine Hypoxie-Färbung, wie bei der Färbung mit dem Image-iT Green Hypoxia Reagent. (D) SKBR3-Zellen wurden mit einer Dichte von 5.000/Well auf einer U-Bodenplatte ausgestrichen und 24 Stunden lang in einem CO2-Inkubator inkubiert. Lebende Sphäroide wurden dann 24 Stunden lang mit einem mit pHrodo Red konjugierten Herceptin-Antikörper inkubiert. Die Platte wurde automatisch mit einem 4-fachen Objektiv mit Konfokalbildgebung auf einem CellInsight CX7 LZR HCS-Gerät abgebildet. Bei diesem Bild handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. Der internalisierte mit pHrodo Red konjugierte Herceptin-Antikörper wird in den intrazellulären Vesikeln beobachtet. (E) Neurosphären wurden in Neurobasal Plus Medium mit Culture One Supplement von neuronalen Stammzellen (NSC) unterschieden. Lebende Neurosphären wurden dann mit Tubulin Tracker Deep Red 1 Stunde lang gefärbt. Die Platte wurde automatisch mit einem 4-fachen Objektiv mit Konfokalbildgebung auf einem CellInsight CX7 LZR HCS-Gerät abgebildet. Bei diesem Bild handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. Tubulin Tracker Deep Red färbt die Neuriten in den Neurosphären, die von NSC unterschieden wurden. (F) HeLa-Zellen wurden mit einer Dichte von 5.000/Well auf einer U-Bodenplatte ausgestrichen und 24 Stunden lang in einem CO2-Inkubator inkubiert. Aktivierte T-Zellen wurden mit CellTracker Deep Red gekennzeichnet und jedem Well wurden etwa 5.000 Zellen hinzugefügt. Nach einer 2-stündigen Inkubation mit aktivierten T-Zellen wurden Sphäroide mit dem pHrodo Green AM Intracellular pH Indicator 30min lang gefärbt. Die Zellen wurden dann 3-mal mit PBS gewaschen und mit einem 4-fachen Objektiv mit Konfokalbildgebung auf einem CellInsight CX7 LZR HCS-Gerät abgebildet. Bei diesem Bild handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. Intrazelluläre Verstärkung der Fluoreszenz von pHrodo Grün AM nach Zugabe von aktivierten T-Zellen.
Bildgebung und Analyse proliferierender Zellen in Sphäroiden
Analyse proliferierender Zellen in HeLa-Sphäroiden. Hela-Zellen wurden mit einer Dichte von 5.000/Well auf einer Nunclon Sphera U-Bodenplatte ausgestrichen und 24 Stunden lang in einem CO2-Inkubator inkubiert. Die Sphäroide wurden 24 Stunden lang mit 50 µM Hydroxyurea behandelt. Die Sphäroide wurden dann 30 min lang mit 10 µM 5-Ethynyl-2'-Desoxyuridin (EdU) gepulst. Die Sphäroide wurden dann mit PBS gewaschen und für proliferierende Zellen mit dem Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS Assay gefärbt. Die Sphäroide wurden anschließend gewaschen und mit einem Ki67-Antikörper gefärbt, der mit Alexa Fluor 647 Farbstoff konjugiert wurde. Die Sphäroide wurden automatisch mit einem 10-fachen Objektiv mit Konfokalbildgebung auf einem CellInsight CX7 LZR HCS-Gerät abgebildet. Bei diesem Bild handelt es sich um eine maximale Intensitätsprojektion mehrerer Z-Schnitte. Die Sphäroide wurden als Objekt segmentiert, und EdU- und Ki67-positive Zellen wurden punktgenau innerhalb des Sphäroids quantifiziert. Sowohl EdU- als auch Ki67-positive Zellen wurden in Kontroll-Sphäroiden beobachtet. Bei mit Hydroxyharnstoff behandelten Sphäroiden verschwanden die aktiv proliferierenden S-Phasen-Zellen (EdU negativ) und es wurden nur Ki67-positive Zellen beobachtet.
Immunonkologische Anwendung: Bildgebung der T-Zellpenetration und Sphäroid-Tötung bei Lungenkrebs
T-Zellpenetration und Sphäroid-Tötung bei Lungenkrebs. Sphäroide wurden durch Aussäen von A549-Zellen mit Gibco Minimal Essential Medium (MEM) in Nunclon Sphera U-Bodenplatten und 2 Tage lange Kultivierung gebildet. T-Zellen, die mit Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 aus humanen PBMCs isoliert wurden, wurden 72 Stunden lang aktiviert und mit dem CellTracker Deep Red Dye gekennzeichnet, bevor sie 4 Stunden lang zu Lungenkrebs-Sphäroiden hinzugefügt wurden. Die Zellen wurden mit CellEvent Caspase 3/7 Reagent markiert. Die T-Zellpenetration und Tumor-Zytotoxizität wurden mit der Lebendzell-Ganzsphäroid-Bildgebung auf der CellInsight CX7 LZR High-Content-Plattform bewertet. Aktivierte T-Zellen drangen in die Sphäroide (rot) ein und induzierten die Apoptose in den Zielzellen über die Sphäroiden, wie durch eine verstärkte Färbung mit CellEvent Caspase 3/7 Reagent (grün) zu sehen ist.
Referenzartikel
Thermo Scientific High-Content-Analyse-Geräte werden in renommierten Publikationen ausführlich erwähnt. Erwähnungen von HCA-Geräten in Peer-Rewiew-Publikationen werden hier angezeigt. HCA umfasst eine leistungsstarke Kombination aus Fluoreszenzmikroskopie, Bildverarbeitung, automatisierten zellulären Bestimmungen und Informatiktools, die fundamentale Entdeckungen in der Grundlagenforschung – und Fortschritte in der Wirkstofffindung ermöglicht hat. Erfahren Sie, wie Forscher wie Sie die Thermo Scientific CellInsight High-Content-Screening(HCS)-Plattformen zur Veröffentlichung ihrer Ergebnisse verwenden.
Probieren Sie den Stain-iT Zellfärbesimulator aus
Stellen Sie die Färbung von Zellen bildlich dar, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.