Product Image
Thermo Scientific™

ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, low ROX

Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind für die SYBR Green Chemie optimiert und enthalten alle Komponenten, die fürWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAnzahl Reaktionen
AB1322B
auch als AB-1322/B bezeichnet
1,600 Reactions
AB1323A400 Reaktionen
Katalognummer AB1322B
auch als AB-1322/B bezeichnet
Preis (EUR)
2.420,00
Each
Anzahl Reaktionen:
1,600 Reactions
Preis (EUR)
2.420,00
Each
Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind für die SYBR Green Chemie optimiert und enthalten alle Komponenten, die für die Durchführung der quantitativen PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern.Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I-Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem proprietären Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienzahl ermöglicht.

ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind mit Optionen für eine hohe ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, niedrige ROX-Konzentration, mit Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich.Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich.

Highlights

• Hohe Sensitivität & Spezifität—Die Mastermixe enthalten unser patentiertes Heißstart-Enzym Thermo-Start DNA Polymerase
• Optimierter Puffer mit SYBR Green I
• Reproduzierbarkeit—Alle Mastermixe durchlaufen eine umfangreiche QK, um die Chargenkonsistenz zu gewährleisten
• Breiter Dynamikbereich

Anwendungen

• Genexpressionsanalyse
• siRNA-Validierung
• Genotypisierung

Ähnliche Produkte
ABsolute QPCR-Mix ohne ROX
ABsolute QPCR-Mix, niedriger ROX
ABsolute QPCR-Mix, ROX
ABsolute QPCR-Kapillarmix
ABsolute QPCR-Mix, SYBR Green, kein ROX
ABsolute QPCR-Mix, SYBR Green, niedriger ROX
ABsolute QPCR-Mix, SYBR Green, ROX
ABsolute QPCR-Mix, SYBR Green, Fluorescein
ABsolute QPCR-Kapillarmix, SYBR Green
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
KompatibilitätqPCR-Cycler
Zur Verwendung mit (Geräte)7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Anzahl Reaktionen1,600 Reactions
PolymeraseTaq DNA-Polymerase
ProduktlinieABsolute
ProdukttypMastermischung für Real-Time PCR SYBR
ProbentypDNA, dsDNA
Ausreichend für1600 Reaktionen von jeweils 25 μl
Volumen16 x 1.25 mL
Konzentration2X
NachweisverfahrenSYBR
Zur Verwendung mit (Anwendung)Genexpression
PCR-MethodeqPCR
ReaktionsgeschwindigkeitStandard
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Contains:
• 16 x 1.25 mL ABsolute QPCR SYBR Green Low ROX Mix (2X)
• 100 μL MgCl2 (1M)
Sufficient for 1600 x 25 μL reactions.

Store at -20°C