Search
Luminex 플랫폼은 RNA 및 단백질 표적을 측정하기 위한 Luminex 기기 및 멀티플렉스 어세이로 구성되어 있습니다. Luminex 멀티플렉스 어세이는 xMAP 비드 기반 기술을 사용하여 사이토카인, 케모카인, 성장 인자를 포함한 다양한 분비 단백질을 동시에 검출하고 정량합니다. 이러한 멀티플렉스 기술은 또한 Invitrogen QuantiGene Plex 어세이를 활용하여 유전자 발현을 측정하는 데 사용할 수도 있습니다. Luminex 시스템은 ELISA 및 qPCR과 같은 기존 방식의 어세이와 유사한 결과를 생성하지만 효율성과 처리량 측면에서 더욱 우수합니다.
단일 샘플에서 더 많은 데이터 포인트를 측정하여 유전자 발현 및 단백질 경로에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 단일 Luminex 플랫폼에서 단백질 및 유전자 수준으로 측정하는 멀티플렉싱 성능을 활용해 보십시오(관련 문헌 참조). 사전 구성된 또는 맞춤형 96-웰에서 고처리량의 384-웰 어세이에 이르기까지 가장 중요한 표적을 처리할 수 있습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.