Tierhaarallergien - Was ist die Ursache und was kann man dagegen tun?
September 2023   Luke Lemons  |  ✓  Medizinisch geprüft von:  Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Es ist die klassische Tragödie eines Haustierbesitzers: Sie lieben Ihren haarigen Freund, leiden aber seinetwegen unter Allergiesymptomen. Viele Menschen mit einer Tierhaarallergie glauben, dass die einzige Möglichkeit, einen Hund oder eine Katze zu haben, darin besteht, entweder (1) viele Allergiemedikamente bereitzuhalten oder (2) ganz darauf zu verzichten, ein Tier ins Haus zu holen.
Und wer kann ihnen das verdenken, wenn ihr Haustier eine Reihe von Allergiesymptomen wie laufende oder verstopfte Nase, juckende Augen und Niesen verursachen kann? Ganz zu schweigen davon, dass Haustierallergien auch zu Asthmaanfällen und anderen Asthmasymptomen beitragen können.1-3
Dank der wissenschaftlichen Forschung zur Zusammensetzung von Haustierallergenen wissen wir heute jedoch mehr über die Symptomursachen von Haustierallergien. So stehen Menschen mit Haustierallergien neue Lösungen und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, in der Nähe von Hunden oder Katzen besser durchzuatmen.
Was sind Tierhaarallergien?
Aufgrund ihrer Beliebtheit gehören Hunde und Katzen zu den häufigsten Haustieren, die Allergien auslösen (was nicht heißen soll, dass Ihr nettes Kaninchen, Meerschweinchen oder Pferd nicht auch daran schuld sein kann). Entgegen der landläufigen Meinung sind es nicht die Haare eines Haustieres, die die Allergiesymptome hervorrufen, sondern die Hautschuppen, die sich auf den losen Haaren befinden. Denn wie Menschen verlieren auch Haustiere abgestorbene Hautzellen. Selbst wenn keine Haare zu finden sind, können also immer noch Allergene im Haus lauern.
Es ist jedoch nicht nur diese abgestorbene Haut, die bei Tierallergikern Reaktionen hervorrufen kann. Auch der Speichel von Haustieren kann Reaktionen hervorrufen, d. h. all die liebevollen „Küsschen“, die Ihnen Ihr Hund oder Ihre Katze gibt, können möglicherweise Symptome verursachen, wie juckende Haut oder Hautausschläge.1,2 Darüber hinaus können Allergene auch im Urin von Haustieren vorkommen, die über das Fell in die Luft gelangen können (eklig, schon klar).6
Verantwortlich dafür sind Allergene, die in den Hautschuppen und im Speichel des Tieres enthalten sind.2 Aber was genau sind diese Allergene, die bei einer Haustierallergie die Symptome verursachen? Die Antwort lautet: Allergenkomponenten von Haustieren.
Was sind Allergenkomponenten von Haustieren?
Stellen Sie sich ein Katzenallergen wie ein riesiges Puzzle vor, das aus vielen kleineren Teilen besteht. Das komplette Puzzle wird das Gesamtallergen genannt, und die einzelnen Teile heißen  Allergenkomponenten.
Lange Zeit konnten Ärzte nur testen, ob jemand gegen das Gesamtallergen sensibilisiert war. Heute ist es jedoch möglich, einen einfachen Allergen-Bluttest einzusetzen und so herauszufinden, ob jemand eine potenzielle Allergie gegen eine oder mehrere Allergenkomponenten hat.
Warum sind Allergenkomponenten wichtig, wenn Sie eine Haustierallergie haben? Wenn Sie wissen, ob Sie auf unterschiedliche Arten von Allergenkomponenten allergisch sind, können die Ärzte Ihre Symptome besser verstehen und sogar feststellen, ob die allergischen Reaktionen auf etwas anderes als das Gesamtallergen zurückzuführen sind.1,2
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie wären nur auf ein einziges Protein (eine Allergenkomponente) des großen "Katzenallergenpuzzles" allergisch. Wenn Sie nur getestet wurden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise gegen den Allergenextrakt sensibilisiert sind, dann werden Sie nie erfahren, gegen welche speziellen Bestandteile des Allergens Sie sensibilisiert sind. Das bedeutet, dass Sie weniger Informationen zur Linderung der Symptome haben.
Whole allergen compared to allergen components
Wie können Allergenkomponenten von Haustieren bei der Behandlung von Allergien helfen?
Katzenallergie
Katzenallergenkomponenten liefern eine Reihe von Informationen über Katzenallergien und andere Lebensmittel- oder Atemwegserkrankungen.1-3 Einige dieser Komponenten können darauf hinweisen, ob jemand ein hohes Risiko hat, Asthma zu entwickeln, oder ob er möglicherweise am Katzen-Schweinefleisch-Syndrom leidet, einer Allergie, die durch den Verzehr von Schweinefleisch ausgelöst wird.2 Die Komponenten von Katzenallergenen helfen Allergologen auch bei der Optimierung ihrer Immuntherapie, damit sie die am besten geeignete Therapie einleiten können.1-3
Es ist erwähnenswert, dass die Katzenallergenkomponente Fel d 1, die in den Speichel- und Talgdrüsen der Katze produziert wird, durch Belecken und Kämmen auf das Fell und die Hautschuppen der Katze übertragen werden kann.5 Wenn eine Katze Haare verliert, wird Fel d 1 in Ihrer Wohnung und auf Ihrer Kleidung verteilt.
Hundeallergie
Ähnlich wie bei den Katzenallergenkomponenten können auch die Hundeallergenkomponenten Ärzten Informationen liefern, die ihnen bei der Entscheidung über die besten Arten der Immuntherapie helfen. Hundeallergenkomponenten helfen auch bei der Bestimmung des Risikos für schweres Asthma, sodass Sie einschätzen können, ob es riskant sein kann, einen Hund in Ihr Haus zu holen.1-3
Entgegen der landläufigen Meinung sind hypoallergene Hunde nicht "allergenfrei".2 Viele dieser Hundetypen, wie z. B. Pudel, haaren einfach weniger, daher werden weniger Tierhaare freigesetzt. Alle Hunderassen produzieren die Proteine, aus denen sich die Allergene in Speichel, Urin und Hautschuppen zusammensetzen. Auch wenn diese Werte variieren können, gibt es keine völlig "allergenfreien" Welpen.2
Die Hundeallergenkomponente Can f 5 wird jedoch nur von männlichen Hunden produziert. Wenn Sie also nur auf diese spezifische Komponente allergisch sind, können Sie möglicherweise eine Hündin tolerieren und haben weniger allergische Reaktionen. Deshalb ist es sinnvoll, sich auf die Allergenkomponenten testen zu lassen, wenn Sie erwägen, einen Hund aufzunehmen.1-3
Wie kann ich meine Haustierallergie in den Griff bekommen?
Die Bewältigung Ihrer Haustierallergien beginnt damit, sie besser zu verstehen, denn Wissen ist Macht. Das bedeutet, dass der erste Schritt auf Ihrem Weg zur Linderung darin bestehen sollte, sich auf eine Sensibilisierung gegen Haustierallergene und deren Komponenten testen zu lassen, um mehr über Ihre möglichen Risiken zu erfahren und einen wirksamen Behandlungsplan zu entwickeln. Ihr Weg zum Allergietest
Nachdem Sie und Ihr Arzt die Ergebnisse Ihres spezifischen IgE-Bluttests des oben beschriebenen einfachen Bluttests erhalten haben, können Sie gemeinsam daran arbeiten, die Belastung durch Haustierallergene auf einige dieser Arten zu reduzieren:2-4
  • Versuchen Sie, Haustiere aus Ihrem Schlafzimmer oder häufig genutzten Bereichen wie dem Arbeitszimmer oder der Küche fernzuhalten, um die Allergenbelastung zu verringern.
  • Reinigen/wischen Sie Möbel und Oberflächen ab, auf denen Ihr Haustier gern liegt. (Katzen lieben warme Computer, denken Sie an die Tastatur!)
  • Denken Sie über die Anschaffung von Staubsaugern oder Luftreinigern mit HEPA-Filtern nach, die Ihnen dabei helfen, von Tierhaaren stammende Allergene in der Luft zu filtern.
  • Baden Sie Ihr Haustier regelmäßig. Die amerikanische Tierschutzorganisation Humane Society empfiehlt Allergikern, ihre Katze oder ihren Hund etwa einmal pro Woche zu waschen.
  • Wenn Sie nur auf das Hundeprotein Can f 5 allergisch sind, sollten Sie darüber nachdenken, eine Hündin aufzunehmen, da diese Komponente nur von männlichen Hunden produziert wird.1
  • Stellen Sie die Katzentoilette in einen Raum mit glattem Fußboden, damit Sie die Hautschuppen leichter entfernen können.
  • Achten Sie bei Hunden darauf, dass Sie sich nach dem Spiel mit dem Ball oder dem Zugseil die Hände waschen, da Allergene auch im Hundespeichel enthalten sein können.
Ein Haustier zu besitzen oder dieses in Erwägung zu ziehen, auf das Sie allergisch reagieren, kann problematisch sein. Es gibt jedoch Möglichkeiten, Ihre Allergiesymptome zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Alles beginnt mit einem einfachen Bluttest für die Sensibilisierung auf Haustierallergene und deren Komponenten. Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Arzt über einen Bluttest auf Haustierallergenkomponenten. Nutzen Sie unseren Allergiesymptom-Tracker , um sicherzustellen, dass Sie bei Ihrem Termin auf ein informatives Gespräch über Ihre mögliche Haustierallergie vorbereitet sind.
Informationen zum Verständnis von Allergien
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung. 
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.
  1. Dramburg S. et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023 Mar;34 Suppl 28:e13854; pg. 242-248.
  2. Dávila I. et al. Consensus document on dog and cat allergy. Allergy. 2018 Jun;73(6):1206-1222.
  3. Schoos AM, Nwaru BI, Borres MP. Component-resolved diagnostics in pet allergy: Current perspectives and future directions. J Allergy Clin Immunol. 2021 Apr;147(4):1164-1173.
  4. Managing Cat Allergens - Landmark Purina Study. Purina, www.purina.com/product-innovation/managing-cat-allergens. Zugriff am 14. Aug. 2023.
  5. National Institute, of E. H. S. (n.d.). Pet allergens. National Institute of Environmental Health Sciences. https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/allergens/pets/