Search
Todas nuestras plataformas de detección de alto contenido ofrecen una adquisición de imágenes de alta velocidad, potentes algoritmos de procesamiento de imágenes y análisis en tiempo real sin parangón. Las plataformas cuentan con más de 30 ensayos validados y opciones que incluyen la adquisición de imágenes de células vivas y el análisis de ciencias de la vida en profundidad, incluidas las capacidades de análisis de una sola célula. Examine las siguientes categorías y especificaciones y, a continuación, visite el enlace del modelo elegido para obtener más información.
|
|
| |
| CellInsight CX7 LED Pro | CellInsight CX5 | ||
La mejor opción para: | |||
Detección de alto rendimiento e investigación de organoides y esferoides en 3D con muestras gruesas. | Biología multiplex, incluidas imágenes de lapso de tiempo y de células vivas. | Los investigadores necesitan ópticas que ofrezcan una sensibilidad de ensayo óptima. | |
| Cámara | |||
| sCMOS | sCMOS | CCD | |
| Iluminación | |||
7 canales | 7 canales | 5 canales | |
Campo ancho | |||
Excitación láser de 7 colores | Excitación LED de 7 colores | Excitación LED en color | |
Campo claro | |||
4 LED específicos + luz blanca para adquirir imágenes de mayor contraste (total de 5 colores) | 4 LED específicos + luz blanca para adquirir imágenes de mayor contraste (total de 5 colores) | Blanco | |
Confocal | |||
Disco giratorio de Nipkow con orificios de 40 µm y 70 µm | Disco giratorio de Nipkow con orificios de 40 µm y 70 µm & | N/A
| |
Objetivos
| |||
Objetivos Olympus X-line, aumentos 2x-60x | |||
Enfoque
| |||
Láser y software
| Láser y software
| Software
| |
Tipos de microplaca
| |||
De 6 a 1536 pocillos
| |||
Software de análisis en tiempo real integrado
| |||
Software de análisis celular HCS Studio 5.0 con bioaplicación de pintura celular
| Software de análisis celular HCS Studio 4.0 | ||
Software EurekaScan Finder
| |||
Sí
| Sí
| No
| |
| Adquisición de Z-Stack | |||
| Sí | Sí
| Sí | |
| Compatibilidad con el software Amira | |||
| Sí | Sí | Sí | |
| Portaobjetos de microscopio | |||
| Sí | Sí | Sí | |
| Adquisición de imágenes de células vivas y lapsos temporales | |||
| Incubadora incorporada opcional con programación cinética de adquisición y análisis. CO2 y N2 para condiciones de hipoxia disponibles. | |||
| Base de datos | |||
| El software de gestión de bases de datos e imágenes Store Express incluye: opciones disponibles de base de datos SQL/Oracle ampliables opciones de base de datos SQL/Oracle escalables disponibles | |||
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.