HB-FTIRselecGuide-1170x210-5844
Entdecken. Lösen. Sicherstellen.
Entscheiden Sie sich für das Thermo Scientific™ Nicolet™ FTIR-Spektrometer, das am besten zu Ihrem Arbeitspensum, Ihren Anwenderkenntnissen und Ihren Anforderungen hinsichtlich der chemischen Identifikation passt. Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen ein Labor für Qualitätskontrollen, ein hochmodernes Forschungslabor oder ein Labor für analytische Dienstleistungen ist: Vertrauen Sie dem Marktführer im Bereich der Infrarotspektroskopie bei der Erfassung zuverlässiger Daten. Mithilfe unserer Support-Teams, die rasch Hilfe bereitstellen, unterstützen wir Ihre Labore auf der ganzen Welt.
Sprechen Sie mit unseren Experten
Alle Thermo Scientific FTIR-Spektrometer sind jetzt Cloud-fähig, sodass Sie Daten jederzeit und überall anzeigen und teilen können.
Verwenden Sie die Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) zur
  • Identifizierung unbekannter Materialien (z. B. in der Forensik, bei der Restaurierung von Kunstgegenständen und für Echtheitsprüfungen) 
  • Durchführung von Kontaminationsanalysen (z. B. Analysedienstleistungen, Edelsteinbestimmungen) 
  • Entwicklung neuer Produkte mittels Reverse Engineering (z. B. Forschung im Gebiet der Materialwissenschaften) 
  • Verifizierung von chemischen Strukturen und Gemischzusammensetzungen (z. B. in der Qualitätssicherung)
Nicolet iS5
FTIR-Spektrometer
Nicolet iS10
FTIR-Spektrometer
Nicolet iS50
FTIR-Spektrometer
Nicolet iS50R
FTIR-Spektrometer
Nicolet iG50
FTIR-Spektrometer
MERKMALE:
Spektralbereich Mittleres IR Mittleres IR Fernes IR, mittleres IR, nahes IR, sichtbar Fernes IR, mittleres IR, nahes IR, sichtbar Dediziertes fernes, mittleres, oder nahes IR
Automatische Änderung des Spektralbereichs Nein Nein  Ja (ABX-Option) Ja (ABX-Option) Nein
Signal-Rausch-Verhältnis ⱡ 35.000:1 50.000:1 > 50.000:1 > 50.000:1 > 50.000:1
Spektrale Auflösung (cm-1) 0,8 (0,5 optional) 0,5 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Scanmodus Linear Linear Linear, Zwei-Kanal-Option Linear, Zwei-Kanal, Step-Scan, TRS Forschungsgrad
Anzahl externer Anschlüsse 0 1 4 4 1
Verfügbares Zubehör (Details unten)◊
  • Dedizierte iD ATR-Serie
  • Kompatibel mit dem gängigsten Drittanbieter-Zubehör
  • Smart Zubehör
  • Großes Probenfach
  • Kompatibel mit dem gängigsten Drittanbieter-Zubehör
  • Mikroskopie, TGA-IR
  • Smart Zubehör
  • Großes Probenfach
  • Kompatibel mit dem gängigsten Drittanbieter-Zubehör
  • Mikroskopie, TGA-IR, NIR
  • Integrierte ATR
  • Smart Zubehör
  • Großes Probenfach
  • Kompatibel mit dem gängigsten Drittanbieter-Zubehör
  • Mikroskopie, GC-IR, TGA-IR, NIR, PM-IRRAS, VCD, TRS*
  • Integrierte ATR
Online, Inline, Atline-Probenahme
Verwendungsumgebung Transportabel und Labor Labor Labor Labor Fertigung 
Konform mit ASTM, EP/JP/USP, 21CFR-P11 Ja Ja Ja Ja Ja
Mikrobeprobung (räumliche Auflösung) 50 Mikron 10 Mikron 10 Mikron 10 Mikron und Einzelschichtbeschichtung Keine
Transportabel
IDEAL FÜR:
Prozessanalyse        
Materialforschung    
✓✓
Analyseunterstützung und Forensik  
✓✓
Qualitätskontrolle
Lehre
ZUBEHÖR FÜR: 
Diamant-ATR iD7 Diamant-ATR Smart iTX Diamant-ATR Eingebaute Diamant-ATR Eingebaute Diamant-ATR Anpassbar
Mikrobeprobung SurveyIR Mikrospektroskopie Nicolet iN5 Mikroskop Nicolet Continuum Mikroskop Nicolet Continuum Mikroskop Anpassbar
Gasprobenahme Ja Ja Ja Ja Keine
Nah-IR-Modul Nicolet iS5N FT-NIR-Spektrometer Smart NIR Ulbrichtkugel NIR Ulbrichtkugel und Sondenmodul NIR Ulbrichtkugel und Sondenmodul Nein
TGA-IR-Modul Nein TGA-IR-Modul TGA-IR-Modul TGA-IR-Modul Nein
Automatischer Strahlteilerwechsler (ABX) Nein Nein Eingebauter ABX Eingebauter ABX Nein
Raman-Modul Nein Nein Ja Ja Nein
GC-IR-Modul Nein Nein Ja Ja Nein
Fortgeschrittene Experimente       PM-IRRAS, VCD, Step-Scan, TRS*  
* PM-IRRAS = Polarization modulation-infrared reflection-adsorption spectroscopy (Polarisationsmodulation-Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie)
     VCD = Vibrational circular dichroism (Vibrations-Circulardichroismus)
     TRS = Time-resolved spectroscopy (zeitaufgelöste Spektroskopie)
ⱡ SRV in einer Minute, 4 cm-1 Auflösung, Blackman-Harris-Fensterfunktion
Die FTIR-Technologie liefert verlässliche Antworten für folgende Branchen:
Polymere und Kunststoffe ● Pharmazeutika ● Automobilindustrie ● Energiespeicher ● Nahrungsmittel und Getränke ● Kosmetik ● Zement und Baustoffe ● Forensik ● Nanomaterialien ● Farben und Lacke ● Restaurierung von Kunstgegenständen