Celleste Image Analysis Software
カタログ番号:AMEP4941、AMEP4942、AMEP4869、AMEP4870、AMEP4938
CellesteソフトウェアとEVOS顕微鏡の強力な画像取得機能を組み合わせることにより、画像とデータのシームレスな取得、処理、分割、分類、測定、解析、共有が可能となります。
Celleste画像解析ソフトウェアの無料トライアル版をダウンロード
概要
シングルユーザーライセンス
ネットワークライセンス*
Celleste 6画像解析ソフトウェア
AMEP4942
AMEP4941
Celleste 6画像解析ソフトウェアのアップグレード**
AMEP4870
AMEP4938
Celleste画像解析ソフトウェアネットワークライセンス、追加ライセンス×1
NA
AMEP4869
*ネットワークライセンスは1つのライセンスですが、管理者はこれを内部ネットワーク上の複数ユーザーに割り当てることができます。1つのライセンスを同時に使用できるユーザーは1人だけです。
**1つのシングルユーザーライセンスまたは1つのネットワークライセンスを、Celleste 4ないし5からCelleste 6へアップグレードできます。
基本機能
Celleste 6ソフトウェアは、高度な画像解析および定量のための機械学習アルゴリズムなど、複雑な画像を分割、カウント、サイズ調節、分類、解析するための強力なツールを提供します。Celleste 6マルチチャンネル解析(MCA)ツールは、代表的なデータでトレーニングされた事前構成済みのアルゴリズムと解析テンプレートに基づいており、一般的な細胞ベースのアッセイにおいて画像の分割と分類を最適に行えます。必要なアッセイに対応するアプリを選択して、ウィザードベースのワークフローをステップバイステップで実行するだけで、画像からデータを生成できます。
あるいは、Celleste 6ソフトウェアの強力なツール群をフル活用して、個々のニーズに合わせた画像解析のカスタマイズをすることも可能です。具体的には、画像調整、バックグラウンド補正、アライメント/タイリング、高度な分割/分類ツールを用いたカウントとサイズ調整、および最大4次元に対応した測定値の複数チャンネル、フィールド、ウェルへの自動適用などが可能です。
共局在
EVOS M7000、Celleste Image Analysis Softwareと併用。
マウス腎臓の9 x 7タイル画像
EVOS M7000、Celleste Image Analysis Softwareと併用。
オプションモジュール
オプションモジュールのデコンボリューション、3D視覚化、3D解析により、ニーズに合わせて機能をカスタマイズできます。
モジュールの概要
シングルユーザーライセンス
ネットワークライセンス*
モジュールの詳細
Celleste 2Dデコンボリューション
AMEP4864
AMEP4915
バックグラウンドヘイズ(焦点外光)の除去により、細胞または組織切片の単一面画像品質(S/N)が向上します。
動画を見る
Cellesteにおける2DデコンボリューションのGPUアクセラレーション
AMEP4939
AMEP4940
2D画像セットのデコンボリューションを、EVOS PCまたはワークステーションのグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)を利用して短時間で処理できます。
Celleste 3Dデコンボリューション
AMEP4865
AMEP4916
画像Zスタックのデコンボリューションにより、スフェロイド、組織切片、3Dマトリックス中の細胞など、厚みのあるサンプルの解像度と鮮明さが向上します。動画を見る
Cellesteにおける3DデコンボリューションのGPUアクセラレーション
AMEP4876
AMEP4919
3D画像セットのデコンボリューションを、EVOS PCまたはワークステーションのグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)を利用して短時間で処理できます。
Celleste 3D視覚化
AMEP4866
AMEP4917
バックグラウンドや透明性の調節、各種投影タイプの適用、および3D動画の作成と強化を行うツールです。
動画を見る
Celleste 3D解析
AMEP4867
AMEP4918
複雑な3Dオブジェクトの識別と測定を簡単に行えるガイド付き分割ツールです。
*ネットワークライセンスは1つのライセンスですが、管理者はこれを内部ネットワーク上の複数ユーザーに割り当てることができます。1つのライセンスを同時に使用できるユーザーは1人だけです。
前後
2Dデコンボリューション
EVOS M7000、Celleste Image Analysis Softwareと併用。
前後
3Dデコンボリューション
EVOS M7000、Celleste Image Analysis Softwareと併用。
アプリケーション
Celleste 6用マルチクラスプロトコル
Celleste 6画像および解析ツールの有用性は、細胞生存率、アポトーシス、細胞周期、生/死細胞解析、トランスフェクション効率、免疫組織化学解析、移動トラッキング、損傷治癒、脂肪生成、細胞骨格崩壊など、広範なアプリケーションで発揮されます。Celleste 6マルチチャンネル解析(MCA)ツールは、代表的なデータでトレーニングされた事前に構成済みアルゴリズムと解析テンプレートに基づいており、一般的な細胞ベースのアッセイにおいて画像の分割と分類を最適に行えます。これらのアプリケーションにおけるCellesteソフトウェアの使用について詳細に説明したアプリケーションノートや、Cellesteソフトウェアを使用した文献については、「リソース」をご覧ください。
生/死細胞解析
EVOS M7000、Celleste Image Analysis Softwareと併用。
免疫組織化学解析
EVOS M7000、Celleste Image Analysis Softwareと併用。
How-toビデオ
これらのショートビデオでは、Cellesteソフトウェアでの各種タスクの実行方法について説明しています。Celleste 6マルチチャンネル解析ツール(MCA)は、これらのタスクの多くを簡素化し、特に損傷治癒、バッチ処理、共局在、親子関係管理で効果を発揮しますが、これらのツールはいずれも画像のマニュアル解析でも使用できます。
Cellesteの基本機能
Cellesteオプションモジュール
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。