Search
Explore las descripciones generales de una amplia gama de aplicaciones, incluidos ensayos de cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos, ensayos ELISA, ensayos de señalización celular, viabilidad celular, apoptosis y más.
Los ensayos de microplacas proporcionan información sobre poblaciones celulares completas en lugar de realizar un seguimiento del comportamiento de células individuales. Ofrecemos ensayos de microplacas para células completas y ensayos realizados en células alteradas o lisados celulares. La actividad metabólica se suele utilizar como indicador de viabilidad, pero para algunas aplicaciones puede ser importante evaluar la viabilidad independientemente del estado metabólico; a continuación, se enumeran los ensayos adecuados. En algunos casos, son necesarias células para un análisis funcional posterior adicional, y el alamarBlue HS es un excelente indicador no tóxico de viabilidad.
Usos/ejemplos:
Los análisis de proliferación celular son cruciales para los estudios de crecimiento y diferenciación celular y a menudo se utilizan para evaluar tanto la toxicidad del compuesto como la inhibición del crecimiento de células tumorales durante el desarrollo de fármacos. Las mediciones de proliferación en ensayos de microplacas suelen basarse en el contenido medio de ADN o en el metabolismo celular, o cuantifican la síntesis de ADN.
Usos/ejemplos:
La cuantificación exacta y eficaz de ácidos nucleicos es fundamental para los laboratorios de biología celular y molecular que trabajan con muestras valiosas, escasas o difíciles de procesar y aplicaciones que requieren una medición precisa. Estas aplicaciones incluyen secuenciación de última generación, transfección, PCR en tiempo real, medición de rendimientos de preparaciones de ARN para experimentos de micromatrices, PCR de transcripción inversa (RT-PCR), PCR de pantalla diferencial, análisis de Northern blot, ensayos de nucleasas S1, ensayos de protección de ARNasa y preparaciones de bibliotecas de ADNc.
Usos/ejemplos:
La cuantificación de muestras de proteínas es un paso importante antes de la electroforesis en gel o el análisis Western blot, y para medir los niveles de proteínas unidas frente a los de proteínas libres en ensayos de unión de proteínas. La elección del formato de ensayo suele basarse en otros componentes de la mezcla de muestra. Ofrecemos muchas opciones populares, incluidos los análisis de Lowry modificado, Coomassie (Bradford) y de proteínas fluorimétricas.
Usos/ejemplos:
Los ensayos ELISA son una herramienta importante para el análisis cuantitativo de proteínas específicas de una amplia variedad de muestras. Ofrecemos más de 2000 ensayos ELISA utilizados ampliamente como referencia para detectar citocinas, fosfoproteínas, oncogenes y una amplia variedad de biomarcadores. La mayoría de los ensayos están disponibles en una variedad de formatos, incluidos los pares prerrevestidos, a granel y emparejados, para maximizar su tiempo y presupuesto.
Usos/ejemplos:
Los ensayos EnzCheck proporcionan una forma rápida y cómoda de medir una variedad de actividades enzimáticas mediante la utilización de indicadores fluorescentes en un formato de ensayo sólido. Cada kit de ensayo proporciona los tampones de ensayo necesarios, utiliza un protocolo sencillo y define la longitud de onda óptima para la detección sensible. El formato de microplaca resulta muy práctico para un análisis de alto rendimiento con un volumen de ensayo de 200 µl. Ofrecemos ensayos para proteasas, colagenasas, elastasas, lisozima y transcriptasa inversa.
Usos/ejemplos:
La medición de los fosfatos y la actividad de la fosfatasa en la solución es fundamental para comprender la dinámica celular en varios modelos. Ofrecemos una serie de ensayos sensibles con lectura fluorescente para abordar un surtido diverso de analitos.
Usos/ejemplos:
Una característica distintiva de las primeras etapas de la apoptosis es la activación de las enzimas de la caspasa, que participan en la escisión de los sustratos de proteínas y en el posterior desmontaje de la célula. Ofrecemos una serie de ensayos de caspasa que permiten la detección sencilla de caspasas activas en células vivas en tiempo real o en lisados o extractos celulares.
Usos/ejemplos:
Hemos desarrollado ensayos basados en reactivos Amplex Red para la detección de diversos analitos, incluidos glucosa, galactosa, colesterol, ácido glutámico, xantina (o hipoxantina), ácido úrico, colina y acetilcolina, así como peróxido de hidrógeno.
Usos/ejemplos:
La generación de especies reactivas del oxígeno (ERO) es inevitable para los organismos aerobios y, en las células sanas, se produce a una velocidad controlada. En condiciones de estrés oxidativo, la producción de ERO aumenta drásticamente, lo que resulta en la posterior alteración de los lípidos de la membrana, las proteínas y los ácidos nucleicos. El daño oxidativo de estas biomoléculas está asociado al envejecimiento y a una variedad de eventos patológicos, como aterosclerosis, carcinogénesis, daño por isquemia-reperfusión y trastornos neurodegenerativos.
Usos/ejemplos:
Hemos desarrollado una serie de indicadores de iones de sondas moleculares para realizar un seguimiento de las concentraciones de calcio y otros iones con señales fluorescentes intensas y una amplia variedad de opciones de longitud de onda. La regulación de gradientes iónicos es fundamental para la mayoría de las funciones celulares, y la medición de concentraciones iónicas tanto con resolución espacial como temporal se ha vuelto crítica en la investigación que va desde el descubrimiento de fármacos hasta estudios de la función neuronal.
Usos/ejemplos:
El gen E. coli lacZ, que codifica la β-D-galactosidasa, se utiliza ampliamente como gen indicador para detectar la expresión de genes de fusión recombinante y para supervisar la eficacia de la transfección en células de mamíferos, levaduras y bacterias. Aunque las células de mamíferos contienen β-galactosidasas, generalmente son enzimas lisosomales con un pH óptimo bajo y, por lo tanto, presentan una baja actividad a pH neutro. Al combinar esto con el hecho de que la β-D-galactosidasa de E. coli tiene una alta velocidad de recambio, la enzima se puede detectar a niveles muy bajos, lo que la convierte en un sensible indicador de expresión génica.
Usos/ejemplos:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.