Fluxo de trabalho de sequenciamento de nova geração, rápido, simples e automatizado, que fornece resultados de testes de NGS em apenas 24 horas
O Sistema Ion Torrent Genexus é uma plataforma de sequenciamento de nova geração (NGS) constituída por dois instrumentos, que automatiza as principais etapas do fluxo de trabalho de NGS, incluindo purificação e quantificação de amostras, preparação de bibliotecas, sequenciamento, análise de bioinformática e geração de relatórios.
O Sistema de Purificação Genexus e o Sequenciador Integrado Genexus trabalham em conjunto com o software do Genexus, rastreando automaticamente as informações e os resultados da amostra durante todo o processo. Esse sistema automatizado reduz as etapas manuais e facilita a obtenção de dados de qualidade e relatórios rápidos, tornando os testes NGS in-house acessíveis a mais pesquisadores, independentemente da experiência, e sem exigir treinamento extensivo ou expansão da equipe.
O Sistema Genexus torna o NGS in-house mais acessível
O NGS percorreu um longo caminho para alcançar a facilidade e flexibilidade que você precisa
O Sistema Genexus torna o fluxo de trabalho de NGS rápido e fácil com a automação completa, para que os laboratórios de todos os níveis de experiência possam obter os benefícios do NGS in-house. Esses avanços no fluxo de trabalho de NGS proporcionam um novo padrão de eficiência operacional, reduzindo o tempo prático e a equipe necessária para os testes de NGS, disponibilizando um tempo valioso para se concentrar em outras prioridades ou para aumentar a escala dos testes realizados no laboratório.
O Sistema Genexus é uma plataforma de NGS com capacidade de aumentar a reprodutibilidade dos ensaios de NGS e proporcionar economia de custos a longo prazo devido à redução dos requisitos de mão de obra e às opções combinadas de serviço e suporte, utilizando vários instrumentos do mesmo parceiro confiável. 
Como funciona o Sistema Genexus?
O Sistema Genexus consiste em dois instrumentos integrados vinculados por um único software intuitivo do Genexus para simplificar a entrada de amostras, a configuração do plano de execução, a análise de dados e a geração de relatórios.
Na primeira etapa desse fluxo de trabalho de NGS automatizado, o Sistema de Purificação Genexus extrai e quantifica rapidamente os ácidos nucleicos com automação sem intervenção manual, eliminando as etapas de pipetagem da preparação da amostra. Em seguida, o Sequenciador Integrado Genexus  automatiza a preparação de bibliotecas, a criação de templates, o sequenciamento, a análise de dados e a geração de relatórios, oferecendo o verdadeiro fluxo de trabalho de NGS automatizado de ponta a ponta, especialmente otimizado para trabalhar em conjunto com uma única empresa.
Instrumentos do Sistema Genexus
Sistema de Purificação Genexus
O Sistema de Purificação Genexus automatiza a extração, purificação e quantificação de ácido nucleico em uma única plataforma para a preparação consistente e eficiente de amostras de NGS. Com um fluxo de trabalho simplificado e tempo prático mínimo, você pode ir da amostra para a placa de NGS em apenas alguns minutos, pronta para ser carregada no Sequenciador Integrado Genexus.
Sequenciador Integrado Genexus
O Sequenciador Integrado Genexus automatiza a preparação, o sequenciamento e a análise da biblioteca de NGS. Quando emparelhado com o Sistema de Purificação Genexus, o sistema de dois instrumentos mais software oferecem uma solução de fluxo de trabalho completa. Com a automação do fluxo de trabalho, o sequenciamento simplificado e a análise de dados e geração de relatórios de forma automatizada, o Sistema Genexus leva o NGS a qualquer laboratório sem a necessidade de amplo conhecimento em sequenciamento ou bioinformática.
Detalhes do fluxo de trabalho do Sistema Genexus
O fluxo de trabalho automatizado do Sistema Genexus minimiza o tempo de trabalho prático para fornecer resultados de testes de NGS de forma rápida e fácil, tornando os ensaios de NGS in-house rápidos e acessíveis a mais laboratórios, sem a necessidade de experiência anterior com NGS ou treinamento extensivo.
Com apenas dois touchpoints, um para configurar a sequência automatizada de purificação de amostras no Sistema de Purificação Genexus e outro para configurar a preparação automatizada da biblioteca, o sequenciamento, a análise e a geração de relatórios no Sequenciador Integrado Genexus, e um total de 20 minutos de tempo prático para todo o fluxo de trabalho, o NGS tornou-se tão acessível quanto ensaios como PCR ou IHC.
Figure 1: The Genexus System is two instruments connected by one software.
O Sistema Genexus é usado por pesquisadores clínicos e técnicos de laboratório para realizar testes de NGS. Nossos ensaios AmpliSeq Ion são sensíveis e fáceis de implementar para uso laboratorial. Os ensaios vêm com pools de primers e muitos deles incluem bioinformática e sistemas de relatório.
Soluções de pesquisa em oncologia
As Soluções Oncomine usadas com o Sistema Genexus fornecem um fluxo de trabalho de teste de NGS completo, desde a amostra até o relatório. O tempo para concluir o fluxo de trabalho é comparável a outros métodos, incluindo IHC, mas fornece o perfil genômico completo. Vários ensaios Oncomine estão disponíveis no Sistema Genexus para testar os principais biomarcadores encontrados em vários tipos de câncer.
Os ensaios Oncomine estão disponíveis para uma variedade de aplicações em pesquisa:
  • Caracterização genômica
  • Biópsias líquidas
  • Malignidades hematológicas
  • Imuno-oncologia
Soluções para pesquisa de doenças hereditárias
Estudar doenças hereditárias pode ser desafiador. Os painéis Ion AmpliSeq On-Demand permitem que você crie painéis personalizados a partir de mais de 5.000 genes pré-testados que são os mais relevantes em pesquisas de doenças hereditárias, incluindo câncer hereditário, imunodeficiência primária, perda auditiva, distrofia muscular e muito mais. Este é um método simplificado para levar o NGS para laboratórios.
Soluções para pesquisa de doenças infecciosas
A tecnologia NGS do Ion Torrent é baseada em PCR ultra-high-multiplex, a mesma tecnologia que permitiu que os órgãos de saúde pública monitorassem de perto as infecções virais. Isso inclui ensaios para concluir o sequenciamento do genoma viral e a identificação da variante do SARS-CoV-2.
Crie seus próprios painéis
O Ion AmpliSeq Designer ajuda a obter ensaios personalizados com tempo e esforço mínimo. Essa ferramenta digital orienta o usuário por meio de etapas e opções para criar painéis de primers personalizados.
Etapa 1: Nomeie seu painel e adicione quaisquer detalhes de identificação
Etapa 2: Escolha um tipo de aplicação
Etapa 3: Escolha o tipo de DNA
Para procurar painéis predefinidos e explorar a criação de suas próprias soluções personalizadas, visite ampliseq.com.
Validação analítica do instrumentos e serviços de manutenção
Acesse o treinamento prático em seu laboratório de pesquisa, os cursos on-line individualizados, as opções de suporte remoto e os serviços de consultoria para ajudar você aproveitar ao máximo de seu produto.
Recursos
Aprenda com cientistas, pesquisadores clínicos e outros profissionais de laboratório como usar fluxos de trabalho automatizados e o Sistema Genexus.
Brochura: O Sistema Genexus
E-book do NGS: Introdução ao sequenciamento de nova geração
Nota técnica: Comparação do tempo de trabalho prático nos fluxos de trabalho de NGS para os sistemas Genexus e MiSeq
Recursos adicionais