Herramientas de composición y extrusión para el procesamiento de materiales
La extrusión de doble husillo es una técnica estándar para la mezcla y composición de polímeros, pero también se ha expandido a otras aplicaciones, como el desarrollo de materiales novedosos. Las extrusoras ofrecen un alto nivel de flexibilidad del proceso y control de los parámetros del proceso, a la vez que pueden generar una amplia gama de productos. Al ser un proceso de mezcla continua, donde una matriz base y varios aditivos se transforman en un nuevo compuesto, la extrusión de doble husillo ofrece el potencial de beneficiar múltiples áreas más allá del procesamiento tradicional de polímeros.
Las extrusoras y las mezcladoras Thermo Scientific se han concebido para ofrecer flexibilidad, eficacia y ampliación fiable para una amplia variedad de requisitos de procesos.
Extrusoras de doble husillo
Las extrusoras a escala de laboratorio solo requieren una pequeña cantidad de material para realizar experimentos, lo que le permite realizar numerosos ensayos de forma eficaz y rentable, mientras que ahorra un valioso espacio en el laboratorio.
Gracias al diseño de la extrusora de doble husillo a escala de laboratorio Thermo Scientific queda garantizada un escalado sencillo de diámetros de husillo de 11 mm a 16 y 24 mm.
Reómetros de par de torsión
La caracterización completa suele ser esencial durante el desarrollo de materiales nuevos e innovadores. Los reómetros de par de torsión Thermo Scientific HAAKE PolyLab son sistemas que combinan extrusoras y mezcladores de medición diseñados para satisfacer las necesidades de I+D y de control de calidad actuales (y futuras). Este sistema modular comienza con el accionamiento de un reómetro de par de torsión que se puede conectar a un mezclador intercambiable, a una extrusora de un husillo o a una extrusora de doble husillo de tipo paralelo o cónico. Analice las propiedades del material, simule los procesos de producción y realice reología capilar para determinar las características de flujo en condiciones de proceso reales.
Extrusoras de uso farmacéutico
Al desarrollar nuevos fármacos, el menor tiempo de comercialización, la reducción del desperdicio de API caros y la reducción de los costes de desarrollo proporcionan una clara ventaja competitiva para los fabricantes farmacéuticos. Las extrusoras de uso farmacéutico Thermo Scientific y los instrumentos analíticos relacionados acortan el camino desde los estudios de viabilidad hasta la fabricación, y ayudan a superar los retos relacionados con la formulación de fármacos.
Reómetros en línea
La serie de reómetros de control de procesos (PCR, por sus siglas en inglés) Thermo Scientific es perfecta para la medición continua en tiempo real del índice de viscosidad y del flujo de fusión, lo que garantiza una alta calidad durante la producción o el reciclaje de polímeros y otros materiales relacionados.
Instrumentos de moldeo por inyección y microextrusoras
Las microextrusoras Thermo Scientific son extrusoras de doble husillo de tipo cónico adecuados para la I+D asociada a polímeros, productos farmacéuticos, biociencia y nanotecnología. Todos los modelos usan tan solo cinco gramos (o siete mililitros) de material para la composición. Esto es especialmente beneficioso si se componen materiales caros o a pequeña escala. Además, el accesorio de alimentación forzada opcional le permite extruir continuamente volúmenes de material muy pequeños.
Microextrusoras de uso farmacéutico
Guía de selección de instrumentos de extrusión y composición