Welche High-Content-Screening-Plattform ist die richtige für Sie?
Alle unsere High-Content-Screening-Plattformen bieten eine schnelle Bildaufnahme, leistungsstarke Bildverarbeitungsalgorithmen und eine unvergleichliche Echtzeitanalyse. Die Plattformen bieten mehr als 30 validierte Assays und Optionen, einschließlich Lebendzell-Bildgebung und detaillierte Life-Science-Analyse, einschließlich Einzelzellanalyse-Funktionen. Durchsuchen Sie die Kategorien und Spezifikationen unten und klicken Sie dann auf die Links der Modelle Ihrer Wahl, um weitere Informationen zu erhalten.
Auswahlhilfe
CellInsight CX7 LZR Pro
CellInsight CX7 LED Pro CellInsight CX5
Beste Option für
High-Throughput-Screening und 3D-Organoid- und Sphäroid-Forschung mit mächtigen Proben.
Multiplexbiologie, einschließlich Zeitrafferaufnahmen und Lebendzell-Bildgebung.
Forscher, die eine Optik benötigen, die eine optimale Assay-Empfindlichkeit bietet.
Kamera
sCMOS sCMOS CCD
Beleuchtung
7 Kanäle
7 Kanäle
5 Kanäle
Weitfeld
7-Farben-Laseranregung
7-Farben-LED-Anregung
Farb-LED-Anregung
Hellfeld
4 spezifische LEDs + Weißlicht für Bildgebung mit höherem Kontrast (insgesamt 5 Farben)
4 spezifische LEDs + Weißlicht für Bildgebung mit höherem Kontrast (insgesamt 5 Farben)
Weiß
Konfokal
Rotierende Nipkowscheibe mit 40- und 70-µm-Stiftlöchern
Rotierende Nipkowscheibe mit 40- und 70-µm-Stiftlöchern &
Nicht zutreffend
Objektive
Olympus X-Line Objektive, 2‑ bis 60‑fache Vergrößerung  
Fokus
Laser und Software
Laser und Software
Software
Typen von Mikrotiterplatten
6 bis 1.536 Wells
Integrierte Software zur Echtzeitanalyse
HCS Studio 5.0 Cell Analysis Software mit Cell Painting Bioapplikation
HCS Studio 4.0 Cell Analysis Software
EurekaScan Finder Software
Ja
Ja
nein
Z-Stapel-Aufnahme
Ja
Ja
Ja
Kompatibel mit Amira Software    
Ja Ja Ja
Mikroskop-Objektträger
Ja Ja Ja
Lebendzell- und Zeitrafferbildgebung
Optionaler Onstage Inkubator mit kinetischer Planung von Aufnahme und Analyse. CO2 und N2 für Hypoxie-Bedingungen verfügbar.
Datenbank
Store Express Bild- und Datenbank-Managementsoftware enthält: skalierbare SQL/Oracle-Datenbankoptionen verfügbar
Anwendungshinweis zu „Cell Painting“
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.