Optimice y automatice los flujos de trabajo de purificación de ácidos nucleicos con los kits Invitrogen™ MagMAX™ y los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™. Una revolucionaria tecnología de separación de partículas (varillas magnéticas permanentes y peines de puntas desechables con control de movimiento independiente) constituye la base de los instrumentos KingFisher™ Flex y KingFisher™ Duo Prime.
Purificación automatizada de ácidos nucleicos
Una gama de productos para laboratorios que realizan purificación automatizada de ácidos nucleicos
- Los sistemas de purificación KingFisher™ ofrecen procedimientos automatizados de purificación y aislamiento basados en gránulos (beads) magnéticos de rendimiento medio y alto para ácidos nucleicos, proteínas o células.
- Los procesadores de partículas MagMAX™ Express incorporan purificación de ácidos nucleicos basada en gránulos (beads) magnéticos, como los sistemas KingFisher. Se desarrollaron junto con los kits MagMAX.
- El sistema de purificación de plásmidos BenchPro™ 2100, la última incorporación a nuestra línea de productos de purificación automatizada, ofrece purificación apta para transfección de plásmidos a gran escala.
Sistemas de purificación KingFisher™
Procesadores de partículas MagMAX™ Express
Estos procesadores de partículas magnéticas económicos y flexibles ofrecen:
- Dos opciones de rendimiento: formatos de 24 y 96 pocillos
- Compatibilidad con el kit MagMAX™
- Flexibilidad para añadir sus propios tampones y medios
Su solución de purificación de ácidos nucleicos de rendimiento medio a alto
Sistema de purificación de plásmidos BenchPro™ 2100
Este sistema intuitivo y portátil ofrece:
- Purificación apta para transfección de plásmidos a gran escala
- Funcionamiento sencillo desde el cultivo a la muestra
- Eliminación completa de centrifugación, pipeteo, vertido de tampones, temporizadores y etanol
Su solución para la purificación apta para transfección de plásmidos a gran escala con automatización accionada por pulsador
Recursos
| NUEVO | Centro de asistencia técnica y purificación de ácidos nucleicos Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de análisis y purificación de ácidos nucleicos.& |