Search
iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは、実績あるiBlotテクノロジーと、優れたパフォーマンスと利便性をもたらす革新的で堅牢な新設計の組み合わせにより構成されています。iBlot 3システムは、電源が内蔵され、あらかじめプレパッケージされたすぐに使える転写スタックを備えた、まさに自己完結型のプラグ・アンド・プレイシステムです。煩雑な手作業での操作が必要なウェットタンク転写とは異なり、セットアップ、撤収、後片付けに要する時間はわずか数分で済みます。
iBlot 3転写システムが、ウェット式転写と同等以上の転写効率を、わずかな時間でどのようにして実現するかをご確認ください。
高品質で信頼性に優れた転写を、最短3分という高速で実行できます。転写デバイスが利用可能になるまでの待機に費やされていた時間も節約できます。独立して制御される2つの転写ステーションは同僚とのデバイス共有を可能にし、合計4つのミニゲルまたは2つのミディゲルを2つの異なるプログラムで同時実行することも可能です。さらに、事前プログラム済みのメソッドをユーザーフレンドリーなタッチスクリーン式インターフェースから選択することで、メソッドのセットアップ時間も短縮できます。また、プログラムはニーズに合わせてカスタマイズできます。
iBlot 3を使用することで、ウェットタンク転写などの迅速な転写メソッドと同等またはそれ以上のタンパク質転写効率を達成できます。
iBlot 3システムで発揮される、より優れた転写効率。(A)Hsp70:Invitrogen NuPAGE 4~12% Bis-Trisミニゲルに、レーンあたり20、15、10,5、2.5、1.25、0.625、0.312 µgのA431ライセートをそれぞれロード。ゲル電気泳動後、上記のメソッドと条件を使用してタンパク質を転写。免疫処理はInvitrogen Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサにて完了。ブロットのインキュベートはThermo Scientific Pierceクリアミルクブロッキングバッファーにて30分間実施。Hsp70一次抗体(クリアミルク中1:1,000)をブロットに追加し、室温で12時間インキュベート。一次抗体を除去してGAM-HRP二次抗体(TBST中1:120,000)をブロットに追加し、2時間インキュベート。検出にはThermo Scientific SuperSignal West Dura化学発光基質を使用。画像取得にはInvitrogen iBright FL1500イメージングシステムを使用。ライセートあたりのローカルバックグラウンド補正量をレーンごとにプロット。(B)4 EBP1:Invitrogen Novex 16% Tricineミニゲルに、レーンあたり10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156、0.078 µgのA431ライセートをそれぞれロード。ゲル電気泳動後、上記のメソッドと条件を使用してタンパク質を転写。免疫処理はBandmate自動ウェスタンブロットプロセッサにて完了。ブロットのインキュベートはPierceクリアミルクブロッキングバッファーにて30分間実施。4EBP1一次抗体(クリアミルク中1:1,000)をブロットに追加し、室温で12時間インキュベート。一次抗体を除去してGAR-HRP二次抗体(TBST中1:175,000)をブロットに追加し、2時間インキュベート。検出にはSuperSignal West Dura化学発光基質を使用。画像取得にはiBright FL1500装置を使用。ライセートあたりのローカルバックグラウンド補正量をレーンごとにプロット。注:GAM = ヤギ抗マウス、HRP = 西洋ワサビペルオキシダーゼ、TBST = tris-buffered saline with Tween™ (solution)、GAR = ヤギ抗ウサギ。
組み立て済みのシングルユース消耗品と高速トランスファー方式により、従来の方法に比べ、バラツキがなく、安定した再現性の高い結果が得られます。さらに、ビルトインの冷却機能と完全に刷新された堅牢な設計の組み合わせは、蓄積する熱量を減少させ、実行間の一貫性も向上させます。
iBlot 3デバイスのもたらす結果の一貫性。連続希釈したThermo Scientific HEK293ライセート(Thermo Scientific RIPAバッファーで溶解)を4つのInvitrogen Bolt 4~12% Bi-Tris Plusゲルにロード。タンパク質のレーン1~11にロード(左から右へ、単位µg):10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156、0.078、0.039、0.020、0.010。Invitrogen iBright Prestained Protein Ladder(2 µL)をレーン12にロード。ゲル電気泳動にはMES SDS泳動バッファーを使用。タンパク質転写にはiBlot 3ウェスタンブロットデバイス、iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NCを使用し、広範囲(30~250 kDa)の事前プログラム済み転写メソッドを用いた(25V、6分、低冷却)。次にブロットをPierceクリアミルクブロッキングバッファー(カタログ番号37587)でブロックした後、EGFR、calreticulin、p23に対してのそれぞれの一次抗体(カタログ番号PA1-1110、PA1-903、MA3-414)とクリアミルクを用いて12時間プローブ。二次抗体AFP-GAR-800(カタログ番号A32735)、AFP-GAM-488(カタログ番号A32723)、AF-GAChk-546(カタログ番号A11040)をTBSTで調製し、ブロットに追加して2時間インキュベート。免疫処理はInvitrogen Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサにて完了。イメージングにはInvitrogen iBright FL1500イメージングシステムを使用。
Division of Cardiology, Department of Medicine
Medical University of South Carolina
「従来の一晩のウェット式転写からiBlot 3に切り替えてから、転写効率が大幅に向上して、気泡の発生も少なくなり、時間も大幅に節約できています。この方法に移行することで、ニトロセルロースメンブレンを一次抗体で一晩インキュベートする方法に移行でき、イメージング時のバンドがはるかに明るくなりました。他社の転写システムも使用したことがありますが、iBlot 3の方が良いと言わざるを得ません。とても迅速で、後片付けもはるかに簡単です。また、機械の使い方も非常に容易です。私の学部生のボランティアでさえ、助けを借りずに使用できました。」
Are you still using an original iBlot or iBlot 2 device? Learn more about our incentive program to upgrade to an iBlot 3 device.
The copper electrodes in the iBlot 3 Transfer Stacks can be recycled.
| 仕様 | |
|---|---|
| 適用ゲル | ミニゲル1~4枚、またはミディゲル1~2枚 |
| ゲルサイズ | 8 x 8 cm, 8 x 13 cm, 13.5 x 10.8 cm |
| ケミストリー | Tris-Glycine、Bis-Tris、Tris-Acetate、Tricine |
| 適合対象 | 1.0~1.5 mm厚のゲル |
| 転写時間 | 3~8分 |
| 転写バッファ | 不要 |
| プログラム | さまざまなゲルタイプに合わせた3つの転写プログラムを提供。また、プログラムはカスタマイズが可能 |
| 電源 | 内蔵(外部電源は不要) |
| サイズ | 44 x 30 x 18.25 cm |
| 重量 | 8.3 kg |
| 電源 | 100~240 V、50/60 Hz、6.3 A |
iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは、ドライブロッティングのコンセプトをベースに、独自のゲルマトリックス技術を用いて構築されています。iBlot 3転写スタックを構成するボトムスタックとトップスタックの間には、転写前のゲルとニトロセルロースメンブレン(0.2 µm)またはPVDFメンブレン(0.2 µm)がサンドイッチされています。iBlot 3転写スタックでは、陽極側にメンブレン、陰極側に転写前のゲルが配置されています。
ゲルからブロッティングメンブレンへのタンパク質の転写は、最短3分で完了します。iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは以下の特長を備えており、外部電源や事前作成済みバッファーを必要としない高速転写が可能です。
当社のスターターキットには、iBlot 3ウェスタンブロット転写システムでタンパク質の転写を開始するために必要なすべてのアイテムが含まれています。
内容:
内容:
| Catalog Number | Name | Size |
|---|---|---|
1-Year Rapid Exchange Extended Warranty | 1 year | |
| ZG03SCIBLOT3 | 1-Year ABRC Support Extended Warranty | 1 year |
| ZG04SCIBLOT3 | 1-Year ABRC Support Plus Extended Warranty | 1 year |
Still using your original iBlot or iBlot 2 device? Upgrade to an iBlot 3 Dry Blotting System Today.
iBlot 3の保証とサービス契約
各iBlot 3デバイスには保証が付いています。保証期間中にiBlot 3デバイスの修理が必要となった場合は、当社にお問い合わせください。
システムの稼働状態を維持するためにも、サービス契約の利用をお勧めします。これらのサービス契約は、装置の販売時に購入できるもので、最初の保証期間中に適用されます。iBlot 3では以下のものが利用できます。
Rapid Exchange(REX)*
Rapid Exchangeサービスプランをご利用いただくと、iBlot 3デバイスの修理が必要となった場合に、工場で修理調整されたデバイスと追加料金不要で交換できます。
ABRC Support**
With ABRC Support, your iBlot 3 device can be sent to the Global Repair Center.Manufacturer trained technicians will repair the instrument and it will be returned to you in 21 business days.
ABRC Support Plus**
With ABRC Support Plus, your iBlot 3 device can be sent to the Global Repair Center.Manufacturer trained technicians will repair the instrument and it will be returned to you in 21 business days.While your device is at the Repair Center, a loaner instrument will be sent to prevent any downtime.
For a system that is already in your lab, request a service quote tailored to your lab’s budget and needs.Use the Service Selection Tool to receive a customized quote.
*A56727、A56728、A56729は、日本ではご利用いただけません。
**ABRC SupportおよびABRC Support Plusは、日本ではご利用いただけません。お近くの販売代理店様にお問い合わせただくか、こちらよりお問い合わせください。
高品質で信頼性に優れた転写を、最短3分という高速で実行できます。転写デバイスが利用可能になるまでの待機に費やされていた時間も節約できます。独立して制御される2つの転写ステーションは同僚とのデバイス共有を可能にし、合計4つのミニゲルまたは2つのミディゲルを2つの異なるプログラムで同時実行することも可能です。さらに、事前プログラム済みのメソッドをユーザーフレンドリーなタッチスクリーン式インターフェースから選択することで、メソッドのセットアップ時間も短縮できます。また、プログラムはニーズに合わせてカスタマイズできます。
iBlot 3を使用することで、ウェットタンク転写などの迅速な転写メソッドと同等またはそれ以上のタンパク質転写効率を達成できます。
iBlot 3システムで発揮される、より優れた転写効率。(A)Hsp70:Invitrogen NuPAGE 4~12% Bis-Trisミニゲルに、レーンあたり20、15、10,5、2.5、1.25、0.625、0.312 µgのA431ライセートをそれぞれロード。ゲル電気泳動後、上記のメソッドと条件を使用してタンパク質を転写。免疫処理はInvitrogen Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサにて完了。ブロットのインキュベートはThermo Scientific Pierceクリアミルクブロッキングバッファーにて30分間実施。Hsp70一次抗体(クリアミルク中1:1,000)をブロットに追加し、室温で12時間インキュベート。一次抗体を除去してGAM-HRP二次抗体(TBST中1:120,000)をブロットに追加し、2時間インキュベート。検出にはThermo Scientific SuperSignal West Dura化学発光基質を使用。画像取得にはInvitrogen iBright FL1500イメージングシステムを使用。ライセートあたりのローカルバックグラウンド補正量をレーンごとにプロット。(B)4 EBP1:Invitrogen Novex 16% Tricineミニゲルに、レーンあたり10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156、0.078 µgのA431ライセートをそれぞれロード。ゲル電気泳動後、上記のメソッドと条件を使用してタンパク質を転写。免疫処理はBandmate自動ウェスタンブロットプロセッサにて完了。ブロットのインキュベートはPierceクリアミルクブロッキングバッファーにて30分間実施。4EBP1一次抗体(クリアミルク中1:1,000)をブロットに追加し、室温で12時間インキュベート。一次抗体を除去してGAR-HRP二次抗体(TBST中1:175,000)をブロットに追加し、2時間インキュベート。検出にはSuperSignal West Dura化学発光基質を使用。画像取得にはiBright FL1500装置を使用。ライセートあたりのローカルバックグラウンド補正量をレーンごとにプロット。注:GAM = ヤギ抗マウス、HRP = 西洋ワサビペルオキシダーゼ、TBST = tris-buffered saline with Tween™ (solution)、GAR = ヤギ抗ウサギ。
組み立て済みのシングルユース消耗品と高速トランスファー方式により、従来の方法に比べ、バラツキがなく、安定した再現性の高い結果が得られます。さらに、ビルトインの冷却機能と完全に刷新された堅牢な設計の組み合わせは、蓄積する熱量を減少させ、実行間の一貫性も向上させます。
iBlot 3デバイスのもたらす結果の一貫性。連続希釈したThermo Scientific HEK293ライセート(Thermo Scientific RIPAバッファーで溶解)を4つのInvitrogen Bolt 4~12% Bi-Tris Plusゲルにロード。タンパク質のレーン1~11にロード(左から右へ、単位µg):10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156、0.078、0.039、0.020、0.010。Invitrogen iBright Prestained Protein Ladder(2 µL)をレーン12にロード。ゲル電気泳動にはMES SDS泳動バッファーを使用。タンパク質転写にはiBlot 3ウェスタンブロットデバイス、iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NCを使用し、広範囲(30~250 kDa)の事前プログラム済み転写メソッドを用いた(25V、6分、低冷却)。次にブロットをPierceクリアミルクブロッキングバッファー(カタログ番号37587)でブロックした後、EGFR、calreticulin、p23に対してのそれぞれの一次抗体(カタログ番号PA1-1110、PA1-903、MA3-414)とクリアミルクを用いて12時間プローブ。二次抗体AFP-GAR-800(カタログ番号A32735)、AFP-GAM-488(カタログ番号A32723)、AF-GAChk-546(カタログ番号A11040)をTBSTで調製し、ブロットに追加して2時間インキュベート。免疫処理はInvitrogen Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサにて完了。イメージングにはInvitrogen iBright FL1500イメージングシステムを使用。
Division of Cardiology, Department of Medicine
Medical University of South Carolina
「従来の一晩のウェット式転写からiBlot 3に切り替えてから、転写効率が大幅に向上して、気泡の発生も少なくなり、時間も大幅に節約できています。この方法に移行することで、ニトロセルロースメンブレンを一次抗体で一晩インキュベートする方法に移行でき、イメージング時のバンドがはるかに明るくなりました。他社の転写システムも使用したことがありますが、iBlot 3の方が良いと言わざるを得ません。とても迅速で、後片付けもはるかに簡単です。また、機械の使い方も非常に容易です。私の学部生のボランティアでさえ、助けを借りずに使用できました。」
Are you still using an original iBlot or iBlot 2 device? Learn more about our incentive program to upgrade to an iBlot 3 device.
The copper electrodes in the iBlot 3 Transfer Stacks can be recycled.
| 仕様 | |
|---|---|
| 適用ゲル | ミニゲル1~4枚、またはミディゲル1~2枚 |
| ゲルサイズ | 8 x 8 cm, 8 x 13 cm, 13.5 x 10.8 cm |
| ケミストリー | Tris-Glycine、Bis-Tris、Tris-Acetate、Tricine |
| 適合対象 | 1.0~1.5 mm厚のゲル |
| 転写時間 | 3~8分 |
| 転写バッファ | 不要 |
| プログラム | さまざまなゲルタイプに合わせた3つの転写プログラムを提供。また、プログラムはカスタマイズが可能 |
| 電源 | 内蔵(外部電源は不要) |
| サイズ | 44 x 30 x 18.25 cm |
| 重量 | 8.3 kg |
| 電源 | 100~240 V、50/60 Hz、6.3 A |
iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは、ドライブロッティングのコンセプトをベースに、独自のゲルマトリックス技術を用いて構築されています。iBlot 3転写スタックを構成するボトムスタックとトップスタックの間には、転写前のゲルとニトロセルロースメンブレン(0.2 µm)またはPVDFメンブレン(0.2 µm)がサンドイッチされています。iBlot 3転写スタックでは、陽極側にメンブレン、陰極側に転写前のゲルが配置されています。
ゲルからブロッティングメンブレンへのタンパク質の転写は、最短3分で完了します。iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは以下の特長を備えており、外部電源や事前作成済みバッファーを必要としない高速転写が可能です。
当社のスターターキットには、iBlot 3ウェスタンブロット転写システムでタンパク質の転写を開始するために必要なすべてのアイテムが含まれています。
内容:
内容:
| Catalog Number | Name | Size |
|---|---|---|
1-Year Rapid Exchange Extended Warranty | 1 year | |
| ZG03SCIBLOT3 | 1-Year ABRC Support Extended Warranty | 1 year |
| ZG04SCIBLOT3 | 1-Year ABRC Support Plus Extended Warranty | 1 year |
Still using your original iBlot or iBlot 2 device? Upgrade to an iBlot 3 Dry Blotting System Today.
iBlot 3の保証とサービス契約
各iBlot 3デバイスには保証が付いています。保証期間中にiBlot 3デバイスの修理が必要となった場合は、当社にお問い合わせください。
システムの稼働状態を維持するためにも、サービス契約の利用をお勧めします。これらのサービス契約は、装置の販売時に購入できるもので、最初の保証期間中に適用されます。iBlot 3では以下のものが利用できます。
Rapid Exchange(REX)*
Rapid Exchangeサービスプランをご利用いただくと、iBlot 3デバイスの修理が必要となった場合に、工場で修理調整されたデバイスと追加料金不要で交換できます。
ABRC Support**
With ABRC Support, your iBlot 3 device can be sent to the Global Repair Center.Manufacturer trained technicians will repair the instrument and it will be returned to you in 21 business days.
ABRC Support Plus**
With ABRC Support Plus, your iBlot 3 device can be sent to the Global Repair Center.Manufacturer trained technicians will repair the instrument and it will be returned to you in 21 business days.While your device is at the Repair Center, a loaner instrument will be sent to prevent any downtime.
For a system that is already in your lab, request a service quote tailored to your lab’s budget and needs.Use the Service Selection Tool to receive a customized quote.
*A56727、A56728、A56729は、日本ではご利用いただけません。
**ABRC SupportおよびABRC Support Plusは、日本ではご利用いただけません。お近くの販売代理店様にお問い合わせただくか、こちらよりお問い合わせください。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.