Search
当社の超低温フリーザーのポートフォリオには、当社製品を差別化する数多くの貴重な機能があります。入念にデザインされ堅牢に工学設計された超低温保存製品を購入することで得られる利点をご覧ください。
設計およびエンジニアリングに関する当社の広範囲な経験、製造のベストプラクティス、豊富なリソース、およびお客様とのコラボレーションは、当社が高性能超低温フリーザーを構築する上で役立っています。原材料の選択から各コンポーネントの厳格な検査および分析まで、当社は保存システムの性能に対する高い基準を設定し、信頼性を提供します。
一般的には超低温フリーザーのドアを開けることは1日に2~4回ですが、場合によっては1日に20回以上開けることもあります。ドアを開けると、フリーザーに著しい熱負荷がかかります。これらのイベントから回復する冷却能力は、フリーザーの性能に不可欠です。Thermo Scientific超低温フリーザーは蒸気圧縮サイクルの物理特性を利用して、システム設計の一部として、エバポレーターに入る液体冷媒に熱吸収能を追加し、より速いドアオープンリカバリー速度を可能にします。
コンプレッサーは超低温フリーザーの心臓部分です。そのため、Thermo Scientificは革新的なコンプレッサー技術を開発し、もっとも包括的な保証(最長12年)によりこのコンポーネントを支えています。
TSXシリーズフリーザーで利用できる可変駆動(V-Drive)コンプレッサーは、性能とエネルギー効率を飛躍的に向上させています。標準的なコンプレッサーは、フルパワー、または何もしないというフォーマットで動作する一方、革新的なVドライブは最適な冷却能とエネルギー効率の両方を達成するために、必要に応じて可変速度で動作します。Vドライブコンプレッサーは自動チューニングコントロールと組み合わせており、冷却強度を調整して、ユニット内外の温度条件に必要なニーズを正確に満たします。その結果、温度均一性が向上し、ユニットの寿命は長くなり、また優れたエネルギー効率を実現します。
可変速度コンプレッサー技術と適応制御は、多忙なラボでドアの開閉が何度も発生する場合でも、温度を設定値に迅速かつ効率的に戻します。
当社には70年以上にわたる超低温フリーザー製造の経験があり、当社のフリーザーキャビネットのあらゆる細部は性能に対して確実に最適化されています。当社のフリーザーは厳選された最高級の材料から始まり、頑丈な亜鉛メッキ、またはオプションのステンレススチール製の内装で構成されています。ステンレススチール製の棚は調整が可能で、各棚は最大57 kgを収納できるよう強化されています。入念に考えられた区画化は保存容量を最大化し、内部ドアを利用して霜や周囲温度への影響を低減します。外部ドアおよびパネルは、水発泡性フォーム断熱材を備えた真空パネルを介して、卓越したR値断熱規格を実現します。ドア開口部周囲の3点密閉により気密性が確保されています。最後の仕上げとして、統合コントロールパネル、フィルターメンテナンスコンパートメントへの容易なアクセス、日常使用を直感的かつ容易にする脚輪を装備しています。これらすべては1つのパッケージで提供され、1 ft2あたりのサンプル保存や冷却能を最適化します。
真の性能は測定可能です。Thermo Scientific 超低温フリーザーは、温度ピーク変動、温度均一性、および温度安定性で評価した場合、一貫して優れた評点を達成します。当社は、厳格で現実世界の検査環境下において、キャビネット全体でセンサーを使用してキャビネット内の温度変動(ピーク変動性)、一定の時間におけるこれらの測定の一貫性(均一性)、およびフリーザー内の特定の位置での温度変動(安定性)を測定します。これにより、サンプルが長期間にわたり一貫して、安全かつ適切に保存されるという安心感を得られます。
モデル番号 | エネルギー消費量(kW-h/日)※1標準モード | -80℃設定値(℃)からのピーク変動※2 | ドアオープンリカバリー(分) | ウォームアップ時間(-80℃~-50℃)(分)※3 | 騒音レベル(dBA) |
TSX40086A | 8.3 | +6.0/+1.1
| 17 | 267
| 47.5
|
TSX40086D | 7.9 | ||||
TSX50086A | 8.7 | +7.1/+0.4
| 24 | 282 | 49
|
TSX50086D | 8.3 | ||||
TSX60086A | 9.4 | +6.9/+1.8
| 24 | 303 | 45.5 |
TSX60086D | 8.7 | ||||
TSX70086A | 10.4 | +7.0/+1.6 | 27
| 282 | 48 |
TSX70086D | 9.6 |
※1エネルギー計算:フリーザーの設定温度-80℃、室温20℃で行った社内テストに基づく標準的なフリーザーデータ
※2設定温度からのピーク変動:フリーザーの設定温度-80℃、室温20℃で行った社内テストに基づく標準的なフリーザーデータ
※3ウォームアップ時間:フリーザーの設定温度-80℃、室温20℃で行った社内テストに基づく標準的なフリーザーデータ
お客様のサンプルは非常に貴重で代えがきかないという理解のもとに当社の超低温フリーザーは設計および製造されています。そのため、信頼性は当社の超低温保存製品ポートフォリオ全体の中核的特長です。当社は、先進のコンプレッサーや構成素材など最高レベルの品質のコンポーネントから開始して、冗長性を実現するEnd to Endオプションやモニタリングシステムを追加し、貴重なサンプルの安全かつ安心で信頼性の高い長期保存の確保をサポートします。信頼はここから始まります。
どこにいても、サンプルの安全性をモニターできます。Thermo Scientific Device Linkテクノロジーは、クラウドを通じた温度とアクセスの正確なリアルタイムモニタリングを可能にします。キャビネット内の高品質センサーは、4~20 mA、ドライ接点、およびRS-485接続を使用しており、より詳細なモニタリングとより高い精度を実現します。
Thermo Scientific超低温フリーザーは最高レベルの信頼性を実現するように設計されていますが、当社の信頼性へのこだわりはそこで終わりません。オプションのLN2およびCO2冷却システムは、主要冷却システムが万が一停止した場合に解凍を防ぎ、サンプルの生存の確保に役立ちます。
ロック対応ドアはサンプルの安全性を強化します。標準的な南京錠が実用的でない場合、当社の超低温フリーザードアに付いている統合アクセスキーセキュリティシステムオプションを使用して、サンプルへのアクセス権を持つユーザーを定義したり、フリーザーのドアを開けた人物やドアが開いていた日時や時間をモニターできるため、厳格なセキュリティと安全な保存の確保に役立ちます。
超低温フリーザーを選択する際、サンプルを安全かつ安心に保存するという基本的な機能に関して、ユニットがどれだけ良好に機能するかに注目するのは自然な傾向です。しかし、何十年にもわたるラボのお客様とコラボレーションから、もう1つの重要な検討事項は、「その製品がいかに自分に合っているか?」であることを当社は知っています。結局のところ、超低温フリーザーは何年にもわたりお客様と連携し、日々のプロセスで重要な役割を果たします。Thermo Scientific超低温フリーザーには、ラボにとって有用な、入念に設計された機能が備わっています。以下をご考慮ください:
Thermo Scientific超低温フリーザーは、高度な真空断熱キャビネット壁を使用して内部スペースを増大させており、標準化されたラック、トレイ、およびボックスの保存構成は最小限の設置面積で最適な保存を実現します。2インチボックスを300、400、500、600、または700個収納可能なサイズからお選びください。
お客様は、サンプルの生存における信頼性だけでなく、いったん使用し始めるとフリーザー自体を気に入ることでしょう。長年にわたるお客様との設計コラボレーションやテストを通じて、当社は人間工学に基づいたスムーズな操作ハンドル、バランスのとれたドア、直感的に操作できて見やすく読み取りやすいコントロールパネルなど、いくつかの注目すべき機能を取り入れてきました。騒音は気付かないほどです。当社のTSXフリーザーは50 dB未満で動作します。これは、現代の家庭用冷蔵庫とほぼ同じです。
Thermo Scientific超低温フリーザーの最大の利点は、おそらくエネルギー効率や持続可能性を犠牲にすることなく、最高レベルの性能と信頼性を実現できることです。すべてのTSXシリーズフリーザーは、廃棄物ゼロ施設(93%はリサイクル、7%の廃棄物はエネルギー化)で製造されています。当社は、自然冷媒および水性発泡フォーム断熱材を使用して製造し、米国EPAの重要新規代替品政策(SNAP)、欧州連合のF-Gas規則、およびその他の持続可能性基準に準拠しています。高度なコンプレッサーおよび冷却システムは、1日当たりの消費電力がわずか8.7 kW-hrで、これは従来のフリーザーと比較して70%の削減に相当します。これと、ラボでのHVAC(加熱、換気、および空調)節約を実現する熱発生の低減により、エネルギー効率が達成されます。
Thermo Scientificは、他のメーカーとは異なり超低温フリーザーの保証サポートを提供しており、部品および作業に対する包括的な5年間保証に加えて、当社のVドライブコンプレッサーに対してはさらに7年間の保証を提供しています。これにより、お客様は12年間にわたり比類ない信頼性を得られます。お客様がサンプルの生存を重視するように、当社も同様に重視します。
Thermo Scientific超低温フリーザーに問題が発生した場合、当社は迅速かつ容易に問題を解決するよう努めています。Thermo Scientificのお客様は、世界最大規模のラボ機器サービス専門家ネットワークにアクセスでき、迅速な応答時間、リモートのサービスおよび問題解決、さらに50年以上にわたる優れたサービスの実績を享受できます。まれに問題が発生しても、当社はダウンタイムを最小限に抑えたいと考えています。信頼できる規制準拠プログラムおよび予防的メンテナンスプログラムにより、所有における心配がなくなります。