Search
Nuestra gama de ultracongeladores incluye muchas características valiosas que diferencian nuestros productos. Explore algunas de las ventajas que obtiene al adquirir un producto de almacenamiento ULT cuidadosamente diseñado y sólidamente construido.
Nuestra amplia experiencia en diseño e ingeniería, prácticas recomendadas de fabricación, amplitud de recursos y colaboración con nuestros clientes para ayudarnos a crear ultracongeladores de alto rendimiento. Desde la selección de materias primas hasta las rigurosas pruebas y análisis de cada componente, fijamos altos estándares de rendimiento de los sistemas de almacenamiento e inspiramos confianza.
En un ultracongelador habitual, se abrirán las puertas de 2 a 4 veces al día, pero en algunos casos, hasta 20 veces al día. Las aperturas de las puertas suponen una carga de calor considerable para el congelador. La capacidad de refrigeración para recuperarse de estos eventos es fundamental para el rendimiento del congelador. Los ultracongeladores de Thermo Scientific aprovechan la física del ciclo de compresión de vapor para añadir capacidad de absorción de calor al refrigerante líquido que entra en el evaporador como parte del diseño del sistema, lo que permite una velocidad de recuperación de apertura de puertas más rápida.
El compresor es el corazón del ultracongelador. Como tal, Thermo Scientific ha desarrollado una innovadora tecnología de compresores y protege estos componentes con la garantía más completa disponible (hasta 12 años).
El compresor de accionamiento variable (V-Drive), disponible en los congeladores de la serie TSX, ofrece un salto adelante en el rendimiento y la eficiencia energética. Cuando los compresores estándar funcionan en un formato de potencia total o nada, el innovador V-Drive funciona a velocidades variables según sea necesario para lograr una capacidad de refrigeración y una eficiencia energética óptimas. Junto con un control de sintonización automatizado, los compresores V-Drive ajustan la potencia de refrigeración para satisfacer con precisión las necesidades que requieren las condiciones de temperatura dentro y fuera de la unidad. El resultado es una mejor uniformidad de la temperatura, una mayor vida útil de la unidad y una eficiencia energética excepcional.
La tecnología de compresor de velocidad variable y el control adaptativo vuelven a establecer el punto de ajuste de la temperatura de forma rápida y eficaz, incluso cuando las puertas se abren muchas veces en un laboratorio con gran volumen de trabajo.
Con más de 70 años de experiencia en la fabricación de ultracongeladores, puede estar seguro de que todos los detalles de nuestros armarios para congeladores se han optimizado para el rendimiento. A partir de la selección de solo los materiales más importantes, nuestros congeladores están fabricados con galvanizado resistente o interiores de acero inoxidable opcionales. Los estantes de acero inoxidable son ajustables y están reforzados para admitir hasta 56,7 kg (125 lb) cada uno. La compartimentalización cuidadosa maximiza la capacidad de almacenamiento y utiliza puertas interiores que reducen el impacto de la escarcha y la temperatura ambiente. Las puertas y los paneles exteriores logran una excepcional clasificación de aislamiento de valor R mediante paneles de vacío con aislamiento con agua como espumante. Los cierres herméticos están asegurados con juntas de triple punto alrededor de las aberturas de las puertas. Los acabados incluyen paneles de control integrados, fácil acceso a compartimentos de mantenimiento de filtros y ruedas que hacen que el uso diario sea intuitivo y sencillo. Y todo se suministra en un paquete que optimiza el almacenamiento de muestras por pie cuadrado y la capacidad de refrigeración.
El verdadero rendimiento se puede medir. Los ultracongeladores de Thermo Scientific alcanzan unas calificaciones excelentes y de forma consistente cuando se miden por la variabilidad del pico de temperatura, la uniformidad y la estabilidad de la temperatura. Utilizando sensores en todo el armario en entornos de pruebas rigurosos y reales, medimos las fluctuaciones de temperatura en el armario (variabilidad de picos), la uniformidad de esas mediciones durante un período de tiempo (uniformidad) y las variaciones de temperatura en ubicaciones específicas dentro del congelador (estabilidad). Juntos, obtendrán la seguridad de que sus muestras se almacenan de forma coherente, segura y adecuada a largo plazo.
Número de modelo | Consumo de energía (kW-h/día)* modo estándar | Variación de picos desde un valor preestablecido de –80 °C (°C)** | Recuperación tras la apertura de puertas (minutos) | Tiempo de calentamiento (de –80 °C a –50 °C) (minutos)*** | Nivel de ruido (dBA) |
TSX40086A | 8,3 | +6,0/+1,1
| 17 | 267
| 47,5
|
TSX40086D | 7,9 | ||||
TSX50086A | 8,7 | +7,1/+0,4
| 24 | 282 | 49
|
TSX50086D | 8,3 | ||||
TSX60086A | 9,4 | +6,9/+1,8
| 24 | 303 | 45,5 |
TSX60086D | 8,7 | ||||
TSX70086A | 10,4 | +7,0/+1,6 | 27
| 282 | 48 |
TSX70086D | 9,6 |
* Cálculo de energía: Datos habituales del congelador según pruebas internas con el congelador fijado a –80 °C y la temperatura ambiente a 20 °C
** Variación de picos desde el valor fijado: Datos habituales del congelador según pruebas internas con el congelador fijado a –80 °C y la temperatura ambiente a 20 °C
*** Tiempo de calentamiento: Datos habituales del congelador según pruebas internas con el congelador fijado a –80 °C y la temperatura ambiente a 20 °C
Nuestros ultracongeladores están diseñados y fabricados sabiendo que sus muestras no tienen precio y son irreemplazables. Por ello, la fiabilidad es la principal característica de nuestra gama de productos de almacenamiento ULT. Comenzamos con los componentes de la más alta calidad, como los compresores avanzados y los materiales de construcción; a continuación, agregamos opciones integrales para sistemas de redundancia y supervisión a fin de garantizar un almacenamiento inocuo, seguro y fiable a largo plazo de sus valiosas muestras. La confianza comienza aquí.
Puede supervisar la seguridad de sus muestras esté donde esté. La tecnología Thermo Scientific Device Link le permite acceder y monitorizar la temperatura de forma precisa y en tiempo real a través de la nube. Los sensores de alta calidad dentro del armario que utilizan contactos secos de 4-20 mA y conexiones RS-485 permiten obtener más detalles y precisión.
Los ultracongeladores de Thermo Scientific están fabricados con los más altos estándares de fiabilidad, pero nuestra obsesión con la fiabilidad no termina ahí. Los sistemas de refrigeración de emergencia LN2 y CO2 opcionales evitan la descongelación y ayudan a garantizar la viabilidad de las muestras en el caso extremadamente poco probable de una interrupción del sistema de refrigeración primario.
Las puertas que se pueden bloquear mejoran la seguridad de sus muestras. Cuando un candado estándar no es práctico, las opciones integradas del sistema de seguridad con llave de acceso en nuestras puertas de los ultracongeladores le permiten definir quién puede acceder a sus muestras e incluso supervisar quién abre la puerta del congelador, cuándo y cuánto tiempo se abre la puerta para garantizar una seguridad estricta y un almacenamiento seguro.
Al seleccionar un ultracongelador, existe una tendencia natural a centrarse en el funcionamiento de la unidad con respecto a la función básica de mantener las muestras almacenadas de forma segura e inocua. Pero después de décadas de colaboración con nuestros clientes en sus laboratorios, sabemos que otro aspecto importante a tener en cuenta es: “¿qué tan bien funciona el producto para mí?” Después de todo, su ultracongelador desempeñará un papel importante en sus procesos cotidianos, trabajando hombro a hombro con usted durante años. Los ultracongeladores de Thermo Scientific incorporan características de diseño cuidadas que los convierten en adiciones adecuadas para su laboratorio. Tenga en cuenta:
Los ultracongeladores de Thermo Scientific utilizan paredes de armario con aislamiento de vacío avanzado para aumentar el espacio interior, con una configuración de almacenamiento estandarizada en gradilla, bandeja y caja que permite un almacenamiento óptimo en el espacio más pequeño posible. Elija entre los tamaños que almacenan 300, 400, 500, 600 o 700 cajas de 5,08 cm (2 pulg.).
Le gustará la confianza que obtiene en la viabilidad de sus muestras, pero puede que le encante el propio congelador una vez empiece a usarlo. A través de años de colaboración y pruebas de diseño con nuestros clientes, hemos incorporado algunas características importantes, como un asa de funcionamiento ergonómico y suave, puertas bien equilibradas y paneles de control intuitivos, fáciles de ver y leer. Lo que no notará es ruido. Nuestros congeladores TSX funcionan por debajo de los 50 decibelios, prácticamente igual que un refrigerador doméstico moderno.
Quizás la mayor ventaja de los ultracongeladores de Thermo Scientific es su capacidad para ofrecer un rendimiento y fiabilidad superiores sin sacrificar la eficiencia energética ni la sostenibilidad. Todos los congeladores de la serie TSX se fabrican en instalaciones cero residuos (93 % de reciclado y 7 % de residuos de energía). Fabricamos con refrigerantes naturales y aislamiento de agua como espumante, de conformidad con la Política de nuevas alternativas significativas (Significant New Alternatives Policy, SNAP) de la EPA de EE. UU., el cumplimiento de la norma sobre gases fluorados de la Unión Europea y otras normas de sostenibilidad. La eficiencia energética se logra a través de sistemas avanzados de refrigeración y compresores que consumen hasta 8,7 kW/h al día, una reducción del 70 % en comparación con congeladores convencionales y una reducción de la producción de calor para el ahorro de climatización en el laboratorio.
Thermo Scientific protege sus ultracongeladores como ningún otro fabricante y para ello ofrece una garantía completa de 5 años para piezas y mano de obra, además de 7 años adicionales en nuestros compresores V-Drive. Eso es un total de 12 años de confianza sin igual en su compra. Tomamos la viabilidad de sus muestras tan en serio como usted.
Si alguna vez tiene un problema con su ultracongelador de Thermo Scientific, haremos todo lo posible por resolverlo rápida y fácilmente. Los clientes de Thermo Scientific disfrutan de acceso a la red más grande de profesionales de servicios de equipos de laboratorio del mundo, con tiempos de respuesta rápidos, servicio remoto y resolución de problemas y un historial de excelencia de servicio durante 50 años. Queremos proporcionar un tiempo de inactividad mínimo en caso de que experimente un problema. Gracias al cumplimiento fiable y a los programas de mantenimiento preventivo, no tendrá que preocuparse por su adquisición.