Search
Applied Biosystemsの遺伝子解析装置は、キャピラリー電気泳動(CE)によるサンガーシーケンスおよびフラグメント解析のための信頼できるスタンダードです。当社のジェネティックアナライザは、幅広い用途に使用でき、革新的で、お客様のニーズを満たすように設計されています。汎用性が高く革新的であるため、少数のサンプルを解析する場合でも、より大規模なプロジェクトの場合でも、お客様の遺伝子解析ニーズに合わせて、拡張性高く、スピードに優れ、信頼できる解析結果を提供します。
| SeqStudioジェネティックアナライザ | SeqStudio Flexシリーズジェネティックアナライザ | Applied Biosystems 3500シリーズジェネティックアナライザ | Applied Biosystems 3730シリーズジェネティックアナライザ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 低サンプルスループット、使いやすく柔軟なシステム | 中程度のサンプルスループット、より使いやすく、柔軟性も向上した新システム | 中程度のサンプルスループット、検証やプロセス制御環境のニーズを満たすスタンダードシステム | 最大のスループット、拡張性、 柔軟性 | |
| キャピラリ数 | 4 | 8または24 | 8または24 | 48または96 |
| キャピラリー長(cm) | 28 | 36、50 | 36、50 | 36、50 |
| サンプル容量 | 1プレート; 96ウェルプレート; 8連チューブ(互換性あり) | 4プレート; 96または384ウェルプレート; 8連チューブ(互換性あり) | 2プレート; 96または384ウェルプレート; 8連チューブ(互換性あり) | 16プレート; 96または384ウェルプレート |
| ポリマータイプ | POP-1(一体型カートリッジ) | POP-6、POP-7、POP-4 | POP-6、POP-7、POP-4 | POP-7 conformational analysis polymer |
| 連続プレートローディング | 非対応 | 〇 | × | × |
| サンプルの優先順の変更機能 | × | 〇 | 〇 | × |
| RFID | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 構成 | 内蔵コンピュータ タッチスクリーン; オプション:外部PC | 内蔵コンピュータタッチスクリーン付き、 オプション:外部PC 外部PC | 外部デスクトップPC | 外部デスクトップPC |
| 音声コマンド機能 | × | 〇 | × | × |
| リモートモニタリングおよびデータ共有 | 〇 | 〇 | × | × |
| 内蔵されたリモートトラブルシューティングツール | × | 〇 | × | × |
| 接続性 | USB、イーサネットポート、および Wi-Fiドングル | USB、イーサネットポート、および Wi-Fiドングル | イーサネットポート | イーサネットポート |
Applied Biosystems SeqStudioシリーズジェネティックアナライザは、科学者が必要とするサンガーシーケンスおよびフラグメント解析の高い品質と信頼できるパフォーマンスを提供すると同時に、デザインの改良と技術の進歩により、柔軟性、操作性、および接続性の向上、さらにリモートによるサービス実施を実現しています。
SeqStudioシリーズジェネティックアナライザは、基礎的なターゲットシーケンスから最新のSARS遺伝子変異解析まで幅広いアプリケーションに対応し、お客様の日々の活動を最大化して、科学の疑問を解決するという目標の達成をサポートします。
小規模で費用対効果の高いオプション:SeqStudioを見る ›
中規模で効率的かつ柔軟なオプション:SeqStudio Flexを見る ›
ハイスループットソリューションがご必要ですか?お客様のニーズに最適なアナライザをお探しください ›
Seq It Outでは、皆様が普段抱えているサンガーシーケンスおよびフラグメント解析の疑問にお答えします。
シーケンスの歴史と研究ニーズに合ったプラットフォームの選び方について学べます。