厳しいプロテオミクス実験を解決
ペプチド分離カラムで厳しいプロテオミクス実験を解決
プロテオミクス実験で膨大なペプチドを分離する場合、 Thermo Scientific™ 逆相ペプチドカラムは優れた分離能を実現します。 このイオン交換カラムは、荷電ペプチドの分析に最適です。
よく利用される逆相ペプチドカラム
Acclaim™ PepMap™ 300 C18 LC カラム
EASY-Spray™ C18 LC カラム
Accucore™ 150 C18 LC カラム
逆相ペプチドカラム
カラム
推奨用途
EASY-Spray™ C18 LC カラム ナノ LC-MS プロテオミクスアプリケーション。 独自のプラグアンドスプレイ型カラムは、最適化された最新の性能と使いやすさを提供します。
EASY-Column™ キャピラリーカラム ナノスケール LC/LC-MS システムを用いた分離。 優れたクロマトグラフィー性能を発揮します。
Acclaim™ PepMap™ 300 C18 LC カラム プロテオミクスおよびバイオマーカーの検出と検証における高分解能・高感度のタンパク質同定。
Acclaim™ PepMap™ 100 C8 LC カラム 超疎水性ペプチドの高分解能分離。 Acclaim PepMap C18 カラムの代替として優れたカラムです。
Acclaim™ 300 C18
LC カラム
高分解能のペプチドマッピングおよびタンパク質分離。
Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC カラム 複雑なプロテオミクスサンプル中の微量ペプチドの分析。
Accucore™ 150 C18 LC カラム ペプチド同定の向上。 ピークキャパシティの高いカラムにより、ピーク幅を狭めて、優れた保持時間の再現性を実現します。
PepSwift™ モノリスキャピラリー LC カラム タンパク質同定、バイオマーカー検出、システムバイオロジーの各種アプリケーションにおける高速・高分解能 LC-MS 分析。
BioBasic™ 18 LC カラム 小~中型ペプチドの分離。
BioBasic™ 8 LC カラム さまざまなペプチドの分離。
イオン交換ペプチドカラム
カラム
推奨用途
マイクロ SCX LC カラム 荷電タンパク質サンプルの高分解能・高効率分離
SMART Digest ワークフロー
タンパク質サンプルを SMART Digest チューブに挿入 – SMART Digest チューブをインキュベートして振る – Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE または遠心分離器/フィルター(オプション) – サンプルを分析
  • in-solutions 消化に比べてはるかに迅速
  • 再現性と感度が大幅に向上
  • 高スループット処理
  • シンプルな処理
詳細を見る ›
Are you using the right LC column?
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog in PDF and online formats. The enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.
Download catalog 
リソース
アプリケーションノート
製品資料