Samarium • Lanthanide Rare Earth
Primary XPS region: Sm3d
Overlapping regions: N/A
Binding energies of common chemical states: N/A
Experimental information
N/A
Interpretation of XPS spectra
N/A
General comments
  • Readily changes valency.
About this element
Element Crystal rhom
Symbol: Sm
Date of discovery: 1879
Name origin: Samarskite
Appearance: silver
Discoverer: Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
Obtained from: kernite
Melting point: 1345 K
Boiling point: 2173 K
Density[kg/m3]: 7353
Molar volume: 19.98 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 62
Neutrons: 88
Shell structure: 2,8,18,24,8,2
Electron configuration: [Xe]6s24f6
Oxidation state: 3
Crystal structure: rhombohedral
In 1853, a Swiss chemist by the name of J. C. Galissard de Marignac spectroscopically discovered samarium in the material dydimia. Very similar to praseodymium, samarium is one of the rare elements used to make carbon arc lights for use in the motion picture industry. Comprising about 1% of Misch metal, the element is also used to make flints for lighters. When combined with cobalt, the elements produce a powerful, permanent magnet with a high resistance to demagnetization. Samarium oxide is added to glass to sensitize the phosphors in infrared radiation and acts as a catalyst for the dehydration and dehydrogenation of ethanol. While samarium has no known biological role, it is purported to stimulate metabolism.
element_samarium
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.